Search Thermo Fisher Scientific
올바른 시약을 사용함으로써 머무름 및 콘트롤 선택성을 높이거나 낮추고, 이온 교환 컬럼을 사용하지 않고도 복잡한 이온 혼합물을 분석하고, 피크 대칭성을 개선할 수 있습니다. 고감도 HPLC 및 LC-MS 분석을 위한 초순수 용매와 아미노산 및 펩타이드 애플리케이션용 특수 시약도 확인해 보십시오.
관심 화합물을 시각화할 수 있는 다양한 HPLC 검출 시약을 제공합니다. 이 시약들은 선택성과 특이도를 향상시킬 수 있으며 분리 전후에 사용할 수 있습니다.
역상(reversed phase) 기술을 사용하여 전하를 띤 산성 또는 염기성 화합물을 신속하고 효율적으로 분석하십시오. 이 시약은 이들 화합물과 안정적인 복합체를 형성하여 역상 HPLC로 분해할 수 있습니다.
HPLC 및 분광광도계(spectrophotometric) 등급 용매는 최대한의 LC/MS 감도를 위한 초순수 물질입니다. 이들은 컬럼의 수명을 연장하고 변동성을 제거하며 핸들링의 필요성을 감소시킵니다.
아미노산 검출을 위한 닌히드린(ninhydrin), 단백질 가수분해물을 위한 아미노산 표준 물질 H와 시퀀싱-등급 6N HCl을 제공합니다.
역상 HPLC에서 참조 용리 프로파일을 제공하는 다양한 머무름 표준물질 및 보정물질 혼합물.
Access the latest interactive version of our Chromatography Consumables & Columns Catalog. Our enhanced online version features easier access to product information, key application notes and brand-new selector tools.