HPLC 및 UHPLC 시스템 구성 요소
HPLC 활용 분야별 고성능 액체 크로마토그래피의 구성 요소를 살펴보세요.
애플리케이션에 적합한 액체 크로마토그래피 구성 요소
Thermo Scientific HPLC 또는 UHPLC 시스템 및 애플리케이션에 적합한 혁신적인 구성 요소를 선택해보세요. 모든 Thermo Scientific Vanquish HPLC 및 UHPLC 시스템은 네 개의 주요 구성 요소로 이루어져 있습니다. 펌프, 자동시료주입기, 온도 조절형 컬럼 컴파트먼트 및 검출기에 대한 다양한 선택 옵션이 제공됩니다. 당사의 액체 크로마토그래피 구성 요소 제품은 나노(nano), 캐필러리(capillary), 마이크로보어(microbore), 분취 등 다양한 유속을 지원하면서 안정적이며 정확하고 정밀하게 작동함으로써 신뢰성 있는 결과를 보장합니다.
펌프
자동시료주입기
컬럼 컴파트먼트
검출기
설명
분리의 재현성을 위해 2액, 4액, 이중-그래디언트, 등용매, 나노/캐필러리/마이크로 HPLC 및 UHPLC 펌프 중에서 선택할 수 있습니다.  캐리오버를 최소화하면서, 신속하고 정밀한 주입성능을 제공합니다. 일정한 컬럼 온도 조절을 통해 안정적인 머무름 시간을 제공합니다. 높은 감도와 신뢰성을 제공하는 HPLC 및 UHPLC 검출기를 선택하여 타겟물질을 가장 효과적으로 분석해 보세요.
단계별 구성 도구를 통한 이상적인 HPLC 또는 UHPLC 구성
HPLC 및 UHPLC 펌프
Thermo Scientific Vanquish 펌프는 업계 최고의 작동 압력, 유속 정확도 및 정밀도를 제공합니다. Vanquish HPLC 및 UHPLC 펌프는 최적화된 그래디언트 지연 부피, 탁월한 그래디언트 프로파일, 최고의 유속 정확도 및 내구성을 보장합니다. 모든 Vanquish 펌프는 용매 압축률 변화를 자동으로 보상해 주는 Thermo Scientific SmartFlow 기술이 적용되었습니다.
HPLC 및 UHPLC 펌프 찾아보기
HPLC 및 UHPLC 펌프 카테고리
2액(Binary) 펌프
고분해능 HPLC, UHPLC 또는 LC-MS 애플리케이션을 위한 높은 처리량
4액(Quaternary) 펌프
광범위한 애플리케이션 범위 및 이동상 조성의 유연성
이중-그래디언트(Dual-gradient) 펌프
관을 새로 연결할 필요가 없는 애플리케이션 간 전환으로 생산성 및 유연성 증가
등용매(Isocratic) 펌프
일상적인 등용매 애플리케이션을 위한 안정적인 피크 머무름 시간
나노/캐필러리/마이크로 펌프
나노 유속에서 마이크로 유속에 이르기까지 높은 정확도의 유속 및 그래디언트를 통해 최고의 감도 및 신뢰성 제공
HPLC 및 UHPLC 자동시료주입기
혁신적이고 세심하게 설계된 Thermo Scientific HPLC 및 UHPLC 자동시료주입기 및 시료주입기 확장 모듈은 작동 범위 내에서 신뢰할 수 있고 정밀하며 정확한 주입을 보장합니다. 광범위한 시료 랙 형식을 지원합니다.
HPLC 및 UHPLC 자동시료주입기 찾아보기
HPLC 및 UHPLC 컬럼 컴파트먼트
Thermo Scientific HPLC 및 UHPLC 컬럼 컴파트먼트를 통해 보다 확실하게 분리를 제어할 수 있습니다. 능동식(active) 또는 수동식(passive) 예열은 컬럼으로 유입되는 용매의 온도를 컬럼 온도와 일치시켜 온도 효과로 인한 성능 손실을 감소시킵니다. 두 가지의 컬럼 온도 조절 모드(정지 공기 및 강제 순환 공기)는 기존 분석법과 쉽게 일치하도록 분리를 미세 조정하고 UHPLC 분석을 위해 일정한 온도를 보장합니다.
HPLC 및 UHPLC 컬럼 컴파트먼트 찾아보기
HPLC 및 UHPLC 검출기
당사는 시료에서 확실하게 분석물질을 검출할 수 있도록 Thermo Scientific Vanquish HPLC 및 UHPLC 시스템용으로 다양한 검출기 옵션을 제공합니다.
HPLC 및 UHPLC 검출기에 대해 알아보기
HPLC 및 UHPLC 검출기 옵션
하전 에어로졸 검출기(CAD)
대상 분석물질의 우수한 정량을 위해 높은 감도의 범용 검출 기능 및 거의 균일한 응답을 제공합니다.
다이오드 어레이 검출기(DAD)
UV-Vis 스펙트럼 검출을 위해 최고의 성능과 작동 범위를 제공합니다.
형광 검출기(FLD)
효과적인 분석법 개발을 위해 높은 검출 감도와 다양한 검출 옵션을 제공합니다.
다중 파장 검출기(MWD)
여러 UV-Vis 미량 성분을 동시에 고감도로 모니터링할 수 있습니다.
가변 파장 검출기(VWD)
낮은 노이즈, 드리프트 및 선형성 성능을 결합하여 광범위한 작동 범위 및 미량 화합물 검출을 지원합니다.
질량분석기(MS)
까다로운 나노 유량 그래디언트의 경우에도 신뢰할 수 있고 안정적인 검출을 위해 최고의 감도와 선택성을 제공합니다.
굴절률 검출기(RID)
설탕, 고분자, 발색단을 포함하지 않는 기타 화합물 분석을 지원하기 위한 경제적인 솔루션을 제공합니다.
pH 및 전도도 모니터
DAD, MWD 또는 VWD와 결합하여 정확한 온라인 pH 및 전도도 측정을 제공합니다.
HPLC 및 UHPLC 튜빙, 키트 및 액세서리
Thermo Scientific Viper 및 nanoViper 핑거타이트 피팅(Fingertight Fitting), 튜빙, 키트 및 액세서리를 사용하여 HPLC 모듈, 밸브 및 컬럼과 빠르게 연결할 수 있습니다. 이 제품들은 연결부의 누출을 막고 데드 볼륨을 최소화해 크로마토그래피 결과를 개선합니다. 
Viper 및 nanoViper 피팅은 설치 도구가 필요하지 않고, 좁은 연결부(예:10-포트 밸브)에도 사용할 수 있으며, 간편함과 고성능이 결합된 제품입니다.
HPLC 및 UHPLC 튜빙, 키트 및 액세서리 찾아보기
기존 피팅보다 Viper 피팅이 좋은 점은 무엇입니까?
HPLC 및 UHPLC 시스템용 Thermo Scientific Viper 핑거타이트 피팅은 튜빙 끝 부분을 밀봉하여 데드 볼륨을 제거합니다. 재사용 가능한 피팅은 연결부의 누출이 없으며 별도의 툴을 사용하지 않고도 최대 1500 bar의 압력까지 HPLC 또는 UHPLC 시스템 튜브를 쉽게 연결할 수 있습니다.
기존 피팅
기존 피팅은 페룰(ferrule)의 배치 오류나 고압이 발생할 때 페룰을 통해 캐필러리가 미끄러져 추가적인 컬럼 부피가 발생하는 경우가 자주 있습니다. 이 크로마토그램은 캐필러리가 미끄러져, 단 600 bar(8700 psi)의 배압에서도 왜곡된 피크 형상을 나타내는 것을 보여줍니다.
Viper 핑거타이트 피팅
Viper 핑거타이트 피팅은 페룰을 사용하지 않으며, 추가적인 컬럼 부피 발생을 최소화도록 설계되었습니다. 위 그림에서 크로마토그램 오버레이는 기존 피팅에 사용되는 것과 동일한 조건에서 일정한 피크 형상을 보여줍니다.
선택 가능한 구성 요소
Vanquish 용매 모니터
HPLC 및 UHPLC 시스템은 Vanquish 용매 모니터와 호환됩니다. 이 모니터는 각 용매 채널 및 폐기물 용기의 액체 수위를 정확하게 측정하여 표준 작업 절차(SOP)를 간소화합니다. 시퀀스 준비 상태 점검의 일부로, 시스템은 시료 시퀀스를 완료하기에 충분한 용리액 또는 용매가 폐기되는 용량이 충분히 없을 경우 자동으로 경고하여 시스템뿐만 아니라 컬럼의 손상을 미연에 방지하여 처음 분석에도 제대로 된 결과생성을 보장합니다. 
Vanquish 사용자 인터페이스
Thermo Scientific Vanquish 사용자 인터페이스를 통해 시스템 상태, 성능 및 평형 상태를 한눈에 볼 수 있습니다. 작업자는 사용자 친화적 인터페이스를 통해 시스템 상태를 빠르게 이해하고 문제를 해결할 수 있습니다. 다중 언어 인터페이스 및 간단한 유지보수 지침으로 초보 작업자들도 시스템을 통해 안정적으로 결과를 얻을 수 있습니다.
분획 수집기(Fraction Collectors)
Thermo Scientific 분획 수집기는 나노 애플리케이션에서부터 반분취 애플리케이션에 이르기까지의 정제를 지원합니다. 고성능 Thermo Scientific Vanquish 분획 수집기는 Thermo Scientific Vanquish 분석 정제 LC 시스템과 완전히 통합되어 정밀한 분획으로 정확한 정제 결과를 얻을 수 있습니다.
HPLC/UHPLC 솔루션 관련 견적 또는 상담이 필요한 경우 당사에 문의하세요.