HPLC 및 UHPLC 튜빙, 키트 및 액세서리
각각의 액체 크로마토그래피 시스템에 적용된 혁신 기술
HPLC 및 UHPLC 튜빙, 키트 및 액세서리
누액없는 HPLC/UHPLC 연결을 위해 Thermo Scientific Viper 및 nanoViper 핑거타이트 피팅을 사용하여 LC 모듈, 밸브, 컬럼을 신속하게 연결하고 데드 볼륨을 최소화하여 크로마토그래피 결과를 향상시킵니다. 설치 도구가 필요하지 않고, 좁은 연결부(예를 들면, 10-포트 밸브)에도 잘 맞는 Viper/nanoViper 핑거타이트 피팅 시스템은 재사용이 가능하고 간편성과 고성능이 결합된 제품입니다.
이상적인 HPLC 또는 UHPLC 시스템을 구성해보십시오
어떤 Viper 또는 nanoViper 핑거타이트 피팅을 선택해야 합니까?
Viper 및 nanoViper 핑거타이트 피팅은 최대 압력 1500 bar(유형에 따라 다름)까지 지원하며, 스테인리스 스틸(SST) 또는 MP35N, PEEK, PEEK-차폐 용융 실리카와 같은 생체적합성 물질로 만들어집니다.
HPLC 및 UHPLC 튜빙, 키트 및 액세서리에 대해 알아보기
Viper 및 nanoViper 핑거타이트 피팅 카테고리
튜빙
키트
액세서리
설명
Viper 및 nanoViper 캐필러리(capillary)는 스테인리스 스틸 또는 MP35N, PEEK, PEEK-차폐 용융 실리카와 같은 생체적합성 재질로 만들어집니다. 사전 조립형 키트에는 HPLC 및 LC-MS 시스템에서 표준 또는 고급 워크플로우를 실행하는데 필요한 모든 HPLC 커넥터 및 캐필러리(capillary)가 포함됩니다. 커넥터, 플러그, 필터, 예열기 및 컬럼후(post-column) 냉각기는 Viper 핑거타이트 피팅 기술을 이용합니다.
기존 피팅보다 Viper 및 nanoViper 핑거타이트 피팅 시스템이 더 좋은 점은 무엇입니까?
기존 피팅
기존 피팅은 페룰(ferrule)의 배치 오류나 고압이 발생할 때 페룰을 통해 캐필러리가 미끄러져 추가적인 컬럼 부피가 발생하는 경우가 자주 있습니다. 이 크로마토그램은 캐필러리가 미끄러져, 단 600 bar(8700 psi)의 배압에서도 왜곡된 피크 형상을 나타내는 것을 보여줍니다.
Viper 핑거타이트 피팅
Viper 핑거타이트 피팅은 페룰을 사용하지 않으며, 추가적인 컬럼 부피 발생을 최소화도록 설계되었습니다. 위 그림에서 크로마토그램 오버레이는 기존 피팅에 사용되는 것과 동일한 조건에서 일정한 피크 형상을 보여줍니다.
동영상
Viper 및 nanoViper 핑거타이트 피팅의 주요 구성요소
1 - 핑거타이트
최대 1500 bar까지 용이한 설치
2 - 제거 가능한 널(knurl)
가장 좁은 틈에 잘 맞으며, 피팅을 잡고 제거하기 쉽게 해줍니다.
3 - ID 색상 코드 태그
신속하게 ID를 인식할 수 있습니다.
4 - 식별 태그
주요 정보(부품 번호, 재료, 길이 및 ID)를 표시하여 필수적인 세부 정보를 신속하게 확인할 수 있습니다.
5 - 견고성
최대 120°C까지 견디며 생체적합성 소재로도 제공됩니다.
6 - 추가 옵션
거의 모든 시스템과 애플리케이션에 맞는 다양한 소재와 크기(길이 및 ID)로 제공됩니다.
7 - 범용 연결
대부분의 컬럼 및 밸브와 연결이 가능하고 가장 좁은 공간(예: 10-포트 밸브)에도 맞을 만큼 충분히 작습니다.
8 - 사실상 제로 데드 볼륨
튜빙 끝을 밀봉하여 추가적으로 발생하는 컬럼 부피를 최소화함으로써 효율성 및 정확성을 높였습니다.
Contact us to get a quote or discuss an HPLC/UHPLC solution