Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific의 HPLC와 UHPLC는 고객의 연구가 순조롭게 진행될 수 있도록 설계되었습니다. 당사의 혁신적이고 사용자 친화적인 소프트웨어, Thermo Scientific Viper 및 nanoViper 핑거타이트 피팅(Fingertight Fitting), 튜빙, HPLC 컬럼 및 기타 소모품은 크로마토그래피 분석 과제를 효과적으로 해결하는 데 도움을 줍니다.
워크스테이션에서 엔터프라이즈 환경까지, 그리고 단일 채널에서 멀티 채널 LC 애플리케이션에 이르는 고객 요구를 만족시키기 위한 다양한 소프트웨어를 제공합니다.
실험실의 IT 시스템 구축에 필수적인 Thermo Scientific Chromeleon Chromatography Data System(CDS)은 규정을 준수하면서 효율적이고 신뢰할 수 있는 방식으로 오늘날의 크로마토그래피 및 질량분석법 데이터를 처리하는 데 필수적입니다. | Standard Instrument
SII 플러그인은 Chromeleon CDS를 기반으로 하며 Thermo Scientific 크로마토그래피 시스템이 Waters™ Empower™ 3 CDS 또는 Agilent™ OpenLab™ 소프트웨어를 통해 작동 및 제어될 수 있도록 소프트웨어 호환성을 제공합니다. |
멀티채널 LC 시스템의 모든 측면을 관리하고 최대 처리량을 위한 8개의 펌프, 2개의 자동시료주입기 및 4개의 독립적인 flow paths를 제어합니다. |
Thermo Scientific Ardia 플랫폼은 최신 환경에 필요한 확장성을 제공하는 소프트웨어 솔루션입니다. 프로젝트, 사람 및 기기를 연결하고 구성하여 과학자들이 보다 효율적으로 협업하고 새로운 통찰력을 더 빠르게 얻을 수 있도록 합니다. |
Viper 및 nanoViper 핑거타이트 피팅(Fingertight Fitting), 튜빙, 키트 및 액세서리를 사용하여 HPLC 모듈, 밸브 및 컬럼과 빠르게 연결할 수 있습니다. 이 도구들은 연결부의 누출을 막고 데드 볼륨을 최소화해 크로마토그래피 결과를 개선합니다.
Viper 및 nanoViper 피팅은 설치 도구가 필요하지 않고, 좁은 연결부(예:10-포트 밸브)에도 사용할 수 있으며, 간편함과 고성능이 결합된 제품입니다.
신뢰할 수 있는 HPLC 컬럼을 찾고 계신가요? Thermo Scientific은 40년 이상 HPLC 및 UHPLC 컬럼 기술의 선도 업체로서, 고객은 Thermo Scientific LC 컬럼의 품질을 신뢰하실 수 있습니다. 당사의 광범위한 제품군은 다양한 입자 크기와 컬럼 설계를 제공하여 개선된 분해능, 향상된 감도, 빠른 분석, 일관된 성능 등 분리에 요구되는 모든 사항을 충족합니다. 나노-유속 분리 작업이나, 분석 규모에서 분석물질을 찾는 작업에서, 또는 분리를 반분취/분취 유속으로 규모를 확장하는 작업에서, 당사의 HPLC 컬럼은 모든 크로마토그래피 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
당사의 인기 있는 제품은 다음과 같습니다.
C18 | 방향족 | 극성 | 바이오분자 |
설명 | |||
역상 C18 크로마토그래피 컬럼은 소수성이 약한 시료를 분리하는 사용자를 위해 높은 분해능과 처리량을 제공합니다. 광범위한 종류의 고형 코어 및 완전 다공성 옵션 중에서, 원하는 HPLC 또는 UHPLC 애플리케이션에 가장 적합한 상을 찾아보십시오.
| 방향족 선택성 컬럼은 분석물질이 고리 또는 이중 결합을 포함하고 있을 때 향상된 분해능을 제공합니다. 당사의 비페닐(biphenyl), PFP, 페닐(phenyl) 컬럼의 고유한 선택성은 크로마토그래피 작업자에게 소수성과 pi-pi 상호 작용에 기반하여 시료 혼합물을 분리할 수 있는 유연성을 제공합니다. | 극성 선택성을 가진 컬럼은 기존의 C18 컬럼에 비해 더욱 높은 소수성 머무름 특성을 제공합니다. 이 컬럼으로 사용자는 100% 수성 이동상을 실행할 수 있습니다. 극성 내장, 혼합 모드 및 HILIC 상은 작은 극성 분석물질을 위해 추가적인 소수성 머무름과 분해능을 제공합니다.
| 역상, 크기 배제, 소수성 상호반응 및 이온 교환 반응은 오래 지속되는 단백질, 단클론항체 및 올리고뉴클레오티드 등의 복합 혼합물을 위한 고분해능 바이오 분리를 위해 설계 및 최적화되었습니다.
|
모든 크로마토그래피 요건을 만족하기 위해 필요한 다양한 시료 취급 및 용기 솔루션을 제공합니다. 추출물 및 침출물의 발생을 최소화하는 바이알, 마개 및 웰 플레이트는 화합물 흡착이 낮은 유리로 만들어져 시중에서 판매되는 제품들 중 가장 높은 수준의 표준으로 인증받았습니다.
일상적인 시료 작업이거나 취급이 어려운 시료 작업에 상관없이, 또는 가장 높은 수준의 신뢰도 및 규제 준수를 달성해야 하는 경우에도 시장을 선도하는 당사의 보관, 자동시료주입기 바이알과 마개, 웰 플레이트 및 시료 취급 액세서리 포트폴리오는 고객이 원하는 모든 것을 제공합니다.
바이알 키트 |
바이알 & 바이알 캡 |
자동시료주입기 웰 플레이트 및 매트 |
설명 | ||
HPLC 및 UHPLC에 적합한 당사의 바이알 키트는 시료 준비 중 시간을 절약하고 오염의 위험을 줄여줍니다. 각 키트에는 100개의 바이알, 캡 및 셉타가 포함되어 있습니다. 이들 제품은 대부분의 애플리케이션 요건을 충족할 수 있습니다. | 2 mL 바이알 및 바이알 캡은 별도로 구입하거나 키트의 일부로 구입할 수 있습니다. 이 바이알은 2 mL 또는 작은 부피 옵션으로 제공되며 추출물 및 침출물을 최소화합니다.
|
당사의 WebSeal 웰 플레이트 및 매트는 HPLC 자동시료주입기와 호환되며 플라스틱, 유리 또는 유리 코팅 옵션도 제공합니다.
|
당사의 솔루션은 모든 워크플로우에서 빠르고, 재현 가능하며, 간편한 시료 전처리를 위해 SPE, SLE, 단백질 침전, QuEChERs, 여과, 단백질 분해 기술 및 자동 플랫폼을 포함합니다. 바이오제약과 제약 분석, 임상 연구 및 독성학 시험에서부터 식품과 환경 테스트에 이르기까지 Thermo Scientific 시료 전처리 제품은 고객에게 필요한 결과를 제공합니다.
적합한 시약 사용을 통해 머무름 시간 및 선택성을 제어하고, 이온 교환 컬럼을 사용할 필요없이 복잡한 이온 혼합물을 분해하며, 크로마토그래피 분석에서 피크 대칭성을 개선할 수 있습니다.