HPLC 및 UHPLC 시스템 구성 도구
호환되는 액세서리, HPLC 컬럼, 바이알, 소프트웨어 및 서비스를 추가하여 맞춤 견적을 받을 수 있습니다.
더 나은 분석 작업을 위해 나에게 최적화된 HPLC 및 UHPLC 시스템을 선택할 수 있습니다. 일반 HPLC 및 UHPLC 시스템과 나노-, 캐필러리-, 마이크로 유속 UHPLC 시스템에 LC 바이알, 컬럼 같은 구성품을 추가하여 최적의 액체 크로마토그래피 시스템을 구성하세요.
아래 시스템 구성하기에서 단계별 구성 장비의 설명과 비교표를 사용하여 이상적인 HPLC 또는 UHPLC 시스템을 커스터마이징 해보세요.
HPLC 또는 UHPLC 시스템 구성 도구 선택하기
HPLC and UHPLC 시스템 (Vanquish Core, Flex, Horizon LC 시스템)
700, 1000 또는 1500 bar의 최대 작동 압력과 0.05 ~ 10mL/min의 유속으로 일상적인 분리와 복잡한 분리를 위해 HPLC 또는 UHPLC 시스템을 구성해보십시오.
나노-, 캐필러리-, 마이크로 유속 UHPLC 시스템 (Vanquish NEO UHPLC 시스템)
1500 bar의 최대 작동 압력과 1 nL/min ~ 100 μL/min의 낮은 유속이 필요한 고감도 LC-MS 응용 분야를 위해 UHPLC 시스템을 구성해보십시오.