생산성을 개선하는 HPLC 및 UHPLC의 특징
혁신적이고 폭넓은 포트폴리오를 제공하는 Thermo Scientific HPLC 및 UHPLC 시스템은 높은 신뢰성과 사용의 편리함으로 가장 복잡한 시료도 자신있게 분리할 수 있습니다. 이들 시스템, 관련 소프트웨어, 관련 제품은 고객의 데이터에 대한 신뢰성과 함께 고객의 분석이 규정 요구 사항을 준수할 수 있도록 보장합니다. 이와 더불어 다양한 활용성, 다른 시스템으로부터의 손쉬운 분석법 이전, 원활한 소프트웨어 통합, 다양한 검출기 옵션 및 전반적인 운영 비용 절감을 제공합니다.
이상적인 HPLC 또는 UHPLC 시스템을 구성해보십시오
검출기 옵션
올바른 검출기 선택을 통해 대상 화합물을 자신 있게 검출할 수 있습니다. Thermo Scientific HPLC 및 UHPLC 시스템은 다양한 HPLC 검출기와 결합하여 사용할 수 있습니다. 이들 검출기는 상호보완적 분석을 위해 혼용 및 매칭이 가능하며, 간편한 데이터 수집 및 처리를 위해 Thermo Scientific Chromeleon Chromatography Data System(CDS)을 사용하여 나머지 시스템과 원활하게 통합하여 제어할 수 있습니다.
사용 가능한 검출기 유형은 다음과 같습니다.
UV/Vis 흡수 검출
형광 검출 
하전 에어로졸 검출기(CAD)
LC-MS 애플리케이션을 위한 질량분석법
하전 에어로졸 검출 기술의 개요, 장점 및 애플리케이션
질량분석기(중간) 및 UV(하단)와 달리 CAD(상단)는 시료 내 모든 분석물질을 측정할 수 있습니다. 질량분석기(MS)는 분석물질이 기체 상 이온을 형성해야 하는 반면 UV 검출기의 응답은 발색단의 특성에 따라 달라집니다.
분석법 이전 도구
Thermo Scientific HPLC 및 UHPLC 시스템을 사용하면 시스템 간, 실험실 간 분석법 이전이 더욱 쉬워집니다. 선택 시스템에 내장된 기능은 조정 가능한 시스템 그래디언트 지연 부피, 다중 컬럼 온도 조절 모드 및 자동화된 주입 바늘 내 시료 희석 기능을 포함함으로써 분석법 이전을 용이하게 합니다. 이 모든 기능은 Chromeleon CDS 소프트웨어 인터페이스를 사용하여 쉽게 조정할 수 있습니다. 당사의 분석법 이전 도구를 사용하면 Waters™ Alliance™ HPLC 시스템, Agilent™ 1260 Infinity™ LC 시스템Shimadzu™ Nexera-i™ 시스템과 같은 다른 HPLC 벤더의 시스템 설정을 복제하여 Vanquish Core HPLC 시스템으로 보다 쉽게 분석법을 복제할 수 있습니다.
정밀한 그래디언트 전달
Thermo Scientific Vanquish HPLC 및 UHPLC 펌프에 적용되는 Thermo Scientific SmartFlow 기술은 용리액 압축률 변화를 자동으로 보상해 주어 재현성 있는 분리에 필요한 정밀한 성능과 유연성을 제공합니다. 이 기술은 용리액 조성 및 배압과 상관없이 매우 정확하고 정밀한 흐름을 보장합니다.
또한 Thermo Scientific Vanquish Horizon 2액(Binary) 펌프에 적용된 SmartStroke 기술은 보다 낮은 그래디언트 지연 부피(GDV)와 보다 높은 감도를 위해 작은 믹서 부피에서도 TFA 베이스라인 리플(ripple)을 사실상 제거할 수 있습니다.
머무름 시간 정밀도
Vanquish HPLC 및 UHPLC의 자동시료주입기는 Thermo Scientific SmartInject 기술을 적용하여 시료 주입과 관련된 압력 강하를 감소시킵니다. 주입 쇼크의 충격을 감쇠시키면 상당한 장점이 있습니다. 컬럼 베드에 대한 압력 충격을 최소화하여 컬럼의 수명을 연장하고 초기 용리 화합물의 정량을 개선하여 머무름 시간 정밀도를 높입니다.
SmartInject 기술을 사용하여 주입하면 압력 강하가 현저하게 감소합니다. 결과적으로 머무름 시간 재현성이 향상되고(6회 반복) 컬럼 수명이 길어집니다.
시스템 상태 점검
특정 Thermo Scientific HPLC 및 UHPLC 시스템은 자동화된 시스템 상태 점검(Health Check)을 설정하여 분석 실행에 영향을 미치기 전에 문제를 예방할 수 있습니다. 시스템 신속 진단(Quick diagnosis)은 가동 중단 시간을 줄이고 비용이 많이 드는 시료 재실행도 방지할 수 있습니다. 또한 선택 시스템은 동영상 가이드가 내장되어 있어 일상적인 유지보수를 수행하는 데 도움을 줍니다. 
Thermo Scientific Vanquish HPLC 및 UHPLC 시스템의 옵션인 상호작용식 Thermo Scientific Vanquish 사용자 인터페이스는 시스템 상태, 성능 및 평형 상태를 한눈에 보여줍니다. 
스케줄링 대화 상자
스케줄링 대화 상자를 통해 사용자는 일반적인 시스템 상태 점검을 쉽게 자동화할 수 있습니다.
Vanquish 용매 모니터
대부분의 Vanquish HPLC 및 UHPLC 시스템은 Thermo Scientific Vanquish 용매 모니터와 호환됩니다. 이 모니터는 각 용매 채널 및 폐기물 용기의 액체 수위를 정확하게 측정하여 표준 작업 절차(SOP)를 간소화합니다. 분석 시작을 위한 시스템 상태 점검의 일부로, 시스템은 시료시퀀스를 완수하기에 충분한 이동상이 없거나, 폐기용량이 충분하지 않을 경우, 자동으로 경고하여 시스템과 컬럼의 손상을 미연에 방지하고, 신뢰할 수 있는 분석 결과를 보장할 수 있습니다.
Chromeleon 크로마토그래피 데이터 시스템
Thermo Scientific Chromeleon Chromatography Data System(CDS)은 Thermo Scientific HPLC 및 UHPLC 시스템을 제어하는 데 권장되는 소프트웨어입니다. Thermo Scientific HPLC 시스템의 기능을 최대한 활용하여 각각의 장비가 최고의 성능으로 작동하도록 보장합니다. Chromeleon CDS는 사용 편의성, 안정성 및 성능을 극대화하고 HPLC 기기 및 검출의 규정 준수 및 효율적인 제어를 통해 LC 워크플로우를 간소화할 수 있는 고유한 스마트 기능을 제공합니다.
Chromeleon CDS는 모든 Thermo Scientific 크로마토그래피 기기를 통합하고 변화하는 표준 및 규정을 준수하도록 데이터에 대한 자동화된 감사 및 보안을 제공합니다. 또한 Thermo Scientific 크로마토그래피 기기뿐만 아니라 다른 벤더의 기기도 단일 소프트웨어로 제어가 가능하여, 고객의 통합된 데이타 인프라를 제공함으로써 데이타 관리를 간소화합니다.
Chromeleon CDS를 통한 지능형 LC 제어
현재 CDS 소프트웨어를 변경할 수 없는 사용자를 위해 OpenLab™ 소프트웨어용 Thermo Scientific Standard Instrument Integration(SII)과 Empower™ 소프트웨어용 Thermo Scientific Standard Instrument Integration(SII)을 비롯한 다른 벤더의 소프트웨어로 Thermo Scientific 크로마토그래피 기기를 제어할 수 있는 소프트웨어 플러그인을 제공합니다.
최적화된 HPLC 소모품
더 나은 결과를 제공하고 투자 가치를 최대화할 수 있도록 당사는 고객의 분석 과제 요건을 충족하는 데 필요한 혁신적이고 신뢰할 수 있는 일체의 크로마토그래피 소모품을 제공합니다. 이 제품들은 최신 Thermo Scientific 크로마토그래피 기기를 사용한 테스트를 거쳤습니다. 따라서 당사의 소모품이 고객의 크로마토그래피 시스템에 완전히 적합하다는 것을 보장할 수 있습니다.
제공되는 소모품 유형:
HPLC 및 UHPLC 컬럼
자동시료주입기 바이알 및 웰 플레이트
시료 전처리
HPLC 표준물질, 시약 & 용매
운영비 절감
새로운 HPLC 또는 UHPLC 시스템 구매 시 종종 장비구매 가격만 고려됩니다. 예상 수명 주기에서 시스템의 실행 및 유지보수에 소요되는 비용이 간과될 수 있습니다.
시스템의 수명 주기 비용 계산은 다음 사항을 고려해야 합니다.
Vanquish UHPLC 플랫폼은 기기의 수명 주기에서 동급 HPLC 시스템에 비해 서비스 및 유지보수 비용이 낮으므로 장기적 비용 절감과 함께 총 소유 비용을 크게 개선할 수 있습니다.
계산기: HPLC 시스템 총 소유 비용 도구
이 계산기는 이중 액체 크로마토그래피와 같은 Thermo Scientific HPLC 시스템을 구입하고 실행하는 데 드는 총 비용을 추정하여 실험실 생산성 향상 목적의 고유한 워크플로우 적용 시 잠재적인 비용 절감 효과를 확인할 수 있습니다. 
Contact us to get a quote or discuss an HPLC/UHPLC solution