Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific Chromeleon 7 크로마토그래피 데이터 시스템(CDS)은 워크스테이션 및 엔터프라이즈 환경 모두에서 동급 최상의 성능과 유용성을 제공하며 Thermo Scientific HPLC 시스템을 최대한 활용할 수 있도록 지원합니다. Thermo Scientific HPLC, UHPLC 및 질량분석법(MS) 시스템을 비롯한 다른 제조사의 제품까지 다양한 시스템을 제어할 수 있습니다.
HPLC 및 UHPLC 소프트웨어 옵션
Chromeleon CDS | Aria MX | |
규정 준수 | ||
(SII는 규정을 준수하는 CDS와 함께 사용 가능) | ||
확장성 | ||
워크스테이션에서 엔터프라이즈 환경까지 | ||
학습 용이성 | ||
멀티채널 HPLC 및 UHPLC | ||
최대 4채널 | ||
타사의 CDS 소프트웨어와 호환 가능 | ||
멀티채널 LC 기능이 필요한 애플리케이션의 경우, 최대 4개의 독립적인 유체 경로를 동시에 제어할 수 있는 Thermo Scientific Aria MX 소프트웨어를 사용할 수 있습니다.
또한 고객이 현재 CDS 소프트웨어를 변경할 수 없는 경우, Standard Instrument Integration(SII)을 통해 Chromeleon CDS 외의 소프트웨어를 이용하여 Thermo Scientific HPLC 및 UHPLC 시스템을 제어할 수 있습니다.
크로마토그래피와 MS 데이터를 효율적이고, 신뢰성 있게, 규정을 준수하면서 처리하고 분석 과정 전체를 관리하기 위해서는 CDS가 필수적입니다. Chromeleon 7 CDS는 사용이 간편하면서 IT의 요구뿐만 아니라 실험실의 요구를 충족할 수 있도록 설계되었습니다. Chromeleon 7 CDS는 빠르고 직관적이며 교육 시간을 최소화하고 실험실 효율성을 증가시킵니다. 또한 탄력적인 고객-서버 아키텍처에 업계 최고의 네트워크 장애 방지 기능을 제공함으로써 데이터 보안을 보장하고 중단없는 운영을 제공합니다.
Chromeleon CDS는 Thermo Scientific HPLC 시스템의 기능을 최대한 활용하여 각각의 기기가 최대한의 성능으로 작동하도록 보장합니다. 예를 들어, Vanquish Core HPLC 시스템에 대한 시스템 진단 및 상태 점검은 Chromeleon CDS를 이용할 때에만 가능합니다.
일상적인 품질 검사에서부터 지속적으로 변화하는 연구 방법에 이르기까지 모든 과정에서 Chromeleon CDS는 고객의 전체 워크플로우를 간소화하면서 더 나은 결과물을 보다 빠르게 제공합니다.
Thermo Scientific Standard Instrument Integration(SII)을 통해, 고객은 애플리케이션을 변경하지 않고도 Chromeleon CDS 외의 소프트웨어를 이용하여 Thermo Scientific HPLC 및 UHPLC 시스템을 제어할 수 있습니다.
SII는 타사의 소프트웨어를 위한 간편한 플러그인이며, Chromeleon CDS의 기능을 활용하여 기기 제어 및 기기 분석법(method) 편집기를 제공합니다. SII는 타사의 CDS 소프트웨어에 쉽게 통합될 수 있으며, 메인 소프트웨어가 규정 요건을 준수하면서 기기를 완전하게 제어하고 원활하게 데이터를 수집할 수 있도록 합니다. 소프트웨어는 주입 데이터 저장, 시퀀스, 사용자 관리 및 기타 기능을 실행합니다.
Thermo Scientific HPLC 시스템을 다른 일반적인 CDS 및 MS 소프트웨어 패키지에 연결할 수 있는 SII 패키지를 제공하고 있습니다. 이러한 패키지에는 SII for Xcalibur, SII for Empower™ software, SII for OpenLab™ 등이 있습니다.
현재 사용 중인 CDS를 Chromeleon CDS로 변경해야 하는 경우, Chromeleon 소프트웨어의 기기 제어 모듈에 친숙해지면 작업자의 교육 시간 및 오류를 줄일 수 있습니다.
Thermo Scientific Aria MX 소프트웨어는 최대 처리량 달성을 위해 최대 8개의 펌프, 2개의 자동시료주입기, 4개의 독립적인 유체 경로로 구성된 시스템을 제어하는 멀티채널 LC 시스템의 모든 측면을 관리합니다. Aria MX 소프트웨어는 다수의 시퀀스에 걸쳐 다수의 채널에서 다수의 분석법(method)을 동시에 관리하고 크로마토그램의 관심 영역만을 질량분석기(MS)에 전송합니다. 따라서, 오직 유용한 데이터만을 수집하여 MS 활용도와 시료 처리량을 극대화합니다.