Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific Vanquish 펌프는 업계 최고의 유속, 압력 및 정밀도를 선보입니다. 고속 분리를 위한 2액 펌프, 용매 배합의 유연성을 제공하는 4액 펌프, 높은 처리량 및 2D-LC 애플리케이션을 위한 이중 그래디언트 펌프, 가성비가 높고 견고한 등용매 펌프, 그리고 낮은 유속에서 정확한 그래디언트를 제공하는 나노/캐필러리/마이크로(Nano/Capillary/Micro) 펌프 중에서 선택할 수 있습니다. Vanquish HPLC 및 UHPLC 펌프는 내장된 Thermo Scientific SmartFlow 기술을 통해 가장 낮은 그래디언트 지연, 탁월한 그래디언트 프로파일, 최고의 유속 정확도 및 우수한 내구성을 제공함으로써 변화하는 용리액 압축률을 자동으로 보상하고 정확한 성능 및 유연성을 보장합니다.
|
|
|
|
설명 | |||
고분해능 HPLC, UHPLC 또는 LC-MS 애플리케이션을 위한 높은 처리량 | 광범위한 애플리케이션 범위 및 이동상 조성의 유연성 | 배관을 새로 연결할 필요가 없는 애플리케이션 간 전환으로 생산성 및 유연성 증가 | 일상적인 isocratic 애플리케이션을 위한 안정적인 피크 머무름 시간 |
2액 펌프는 고처리량, 고분해능 HPLC, UHPLC 또는 LC-MS 애플리케이션에 적합합니다. Biocompatible한 반분취 2액 펌프는 μg ~ low-mg 범위의 생물학적 화합물 정제에 사용할 수 있습니다.
유속 일관성과 높은 그래디언트 정밀도를 통해 우수한 머무름 시간과 데이터 신뢰성을 제공하는 Vanquish 2액 펌프는 고처리량, 고분해능 애플리케이션을 위해 확장된 압력을 최대로 활용하도록 제조되었습니다. 모든 Vanquish 펌프는 SmartFlow 기술을 사용하여 변화하는 용리액 압축률을 자동으로 보상하며 biocompatible 버전도 제공됩니다.
Thermo Scientific 4액 펌프는 최고의 유연성을 제공하는 이동상 조성과 안정적인 머무름 시간으로 애플리케이션 범위가 가장 넓습니다.
SmartFlow 기술을 통해 우수한 유속 및 그래디언트 정밀도를 보장함으로써, Thermo Scientific Vanquish 4액 펌프는 최고의 머무름 시간 정밀도 및 데이터 신뢰성을 제공하며, 3액(Ternary) 및 4액(Quaternary) 그래디언트를 실행할 때도 마찬가지입니다. 또한 분석법 이전, 분석법 개발 및 애플리케이션 전환이 더욱 간편합니다.
Thermo Scientific 이중-그래디언트 HPLC 및 UHPLC 펌프는 높은 시료 처리량과 생산성을 제공하며 배관을 재연결할 필요없이 애플리케이션 간 전환이 가능합니다. 이중 펌프에는 두 개의 내장형 3액(Ternary) 펌프가 있어 유연성을 극대화하고 실험실 공간을 최대한 활용할 수 있도록 합니다.
하나의 하우징에 두 개의 독립적인 3용매 흐름을 사용하는 Thermo Scientific Vanquish 이중 펌프는 이중 LC, 탠덤 LC 또는 LC-MS 및 역그래디언트 워크플로를 위한 애플리케이션 유연성을 제공합니다. 이들 펌프는 SmartFlow 기술을 사용하여 용리액 압축률 변화를 자동으로 보상하고 용리액 조성에 상관없이 우수한 유속 및 그래디언트 정밀도를 보장합니다.
Thermo Scientific 등용매 펌프는 일상적인 등용매 애플리케이션에서 안정적인 피크 머무름 시간을 제공합니다. 이러한 펌프는 굴절률 검출을 사용한 QA/QC에 이상적이며, 전기화학 펌프와 함께 사용 시 낮은 농도의 분석물에서도 높은 감도를 제공합니다. 또한 LC-MS 유속 보충을 위한 보조 펌프로 사용할 수도 있습니다.
하나의 용매 라인에 SmartFlow 펌핑 기술이 적용된 Thermo Scientific Vanquish 등용매 펌프는 최대 700 bar의 배압에서 등용매 분리 작업 시 우수한 유속 및 머무름 시간 정밀도를 제공합니다.
가장 낮은 나노 유속에서 정확한 그래디언트를 제공하여 감도를 최대화합니다.
차세대 과학 혁신을 추구하는 연구자를 위한 Thermo Scientific Vanquish Neo UHPLC 시스템은 나노, 캐필러리, 마이크로 유속 LC-MS에 필요한 중단 없는 최고의 성능을 제공합니다. Thermo Scientific ProFlow XR 1500 bar 펌프 기술은 나노 유속에서 최대 100 µL/min까지의 우수한 머무름 시간 정밀도를 보장합니다. 펌프는 Vanquish Neo 시스템의 일부로 제공됩니다.
적합한 시약 사용을 통해 머무름 시간 및 선택성을 제어하고, 이온 교환 컬럼을 사용할 필요없이 복잡한 이온 혼합물을 분해하며, 크로마토그래피 분석에서 피크 대칭성을 개선할 수 있습니다.