Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific Vanquish HPLC 및 UHPLC 컬럼 컴파트먼트는 HPLC 컬럼의 정확하고 정밀한 온도 제어를 통해 분리 작업을 안정적으로 제어합니다. 선택 옵션인 전환 밸브는 자동화된 분석법 스카우팅, 탠덤 LC 및 LC-MS와 같은 고급 구성과 2D-LC 애플리케이션을 지원합니다.
신뢰할 수 있는 HPLC 컬럼이 필요하십니까? 저희는 40년 이상 HPLC 및 UHPLC 컬럼 기술의 선도 업체로서, 고객은 Thermo Scientific LC 컬럼의 품질을 신뢰하실 수 있습니다. 당사의 광범위한 제품군은 다양한 입자 크기와 컬럼 설계를 제공하여 개선된 분해능, 향상된 감도, 빠른 분석, 일관된 성능 등 분리에 요구되는 모든 사항을 충족합니다. 나노-유속 분리 작업이나, 분석 규모에서 분석물질을 찾는 작업에서, 또는 분리를 반분취/분취 유속으로 규모를 확장하는 작업에서, 당사의 HPLC 컬럼은 모든 크로마토그래피 요구 사항을 충족할 수 있습니다.