Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific Transcend Multichannel LX UHPLC 시스템으로 LC-MS 처리량을 향상시키고 빠르게 ROI를 달성하세요. 이러한 UHPLC 시스템들은 처리량 증가를 위해 하나의 질량분석기와 결합된 4개의 별도 LC 채널을 사용하는 고유의 멀티채널 기술이 특징입니다. Transcend Multichannel LX UHPLC 시스템은 새로운 차원의 간편함과 가성비를 제공합니다. 직관적인 그래픽 인터페이스가 특징인 Thermo Scientific Aria MX 소프트웨어는 분석법(method) 설정이 쉽고, 여러 채널의 여러 분석법에 대한 일정계획 및 관리를 포함하여 시스템의 모든 측면을 동시에 관리할 수 있습니다.
Transcend 멀티채널 시스템은 하나의 질량분석기에 결합된 2개 또는 4개의 LC 채널이 병렬로, 독립적으로 작동하면서 처리량을 두 배 또는 네 배로 증가시킬 수 있습니다. 모든 채널에서 하나의 분석법을 실행하거나, 각 채널별로 서로 다른 분석법을 동시에 실행할 수 있습니다.
처리량을 높이기 위해 Thermo Scientific TriPlus RSI 자동시료주입기에 또 다른 냉각 스택을 추가하는 방식으로 6 ~ 12개의 96-웰 또는 384-웰 플레이트로 시료 용량을 확장할 수 있습니다. Thermo Scientific Transcend VLX-2는 최대 9000개에 달하는 시료를 처리할 수 있는 Thermo Scientific Vanquish 충전기 모듈로 시료 용량을 크게 증가시킬 수 있으며, 이와 동시에 바코드 리더를 통한 완벽한 재고 관리 기능을 제공합니다.
멀티채널 기술은 새로운 방법을 개발할 필요없이 하나의 기기를 사용하여 처리량을 2배에서 4배까지 증가시키므로 실험실 생산성과 수익 증가를 가속화합니다.
Thermo Scientific Aria MX 소프트웨어는 펌프 작동, 밸브 전환, 세척 및 그래디언트를 관리하고 제어합니다. 여러 채널에서 여러 LC-MS 분석법을 동시에 관리하면서, 신속하게 분석법을 개발하고 시료를 배치(batch) 단위로 실행할 수 있습니다. Aria MX 소프트웨어는 Thermo Scientific XCalibur 또는 TraceFinder 소프트웨어와 호환 가능합니다.
멀티채널 LC 시스템은 특별히 LC-MS용으로 설계되었으며 하나의 질량분석기를 이용하여 2개의 동일한 애플리케이션 또는 2개의 서로 다른 애플리케이션을 실행할 수 있습니다. 2개의 채널이 엇갈리게 LC-MS 분석을 실행하여 질량분석기가 유휴 상태가 되지 않도록 합니다. 아래의 다이어그램은 Transcend Multichannel LX UHPLC 시스템에서 2개의 서로 다른 애플리케이션이 동시에 실행될 때 MS 신호 결과를 보여줍니다.
컬럼 재생(reconditioning) 중에 두 번째 분석을 실행할 수 있도록 지능형 스케쥴링을 이용하여 여러 채널을 사용함으로써 MS 활용도를 극대화합니다.
아래 표는 표준 설치를 위한 Transcend Multichannel LX UHPLC 시스템 사양의 개요를 제공합니다. 모든 사양이 나열되어 있지는 않습니다. 시스템 구성 요소에 따라 사양은 달라질 수 있습니다. 아래 구성 요소 사양에서 시스템 구성 요소에 대한 사양 문서를 확인해 볼 수 있습니다.
카테고리 | Transcend(F/H) VLX-2 UHPLC 시스템 | Transcend Multichannel LX-2 및 LX-4 UHPLC 시스템 |
최대 시스템 압력 | 1000(F) 또는 1500 bar(H) | 1000 bar |
유속 범위 | 0-8 mL/min(F) 또는 0-5 mL/min(H) | 0-8 mL/min |
펌프 옵션(그래디언트 지연 부피 기본설정) | 2액(Binary) 펌프 F(35 µL) |
2액(Binary)(100 µL) |
생체적합성 | 예 | |
pH 범위 | 2–12, 염화물 농도 최대 1 mol/L | |
시스템 설계 | 모듈형 | |
터치스크린 사용자 인터페이스 디스플레이 호환 가능(옵션) | 예, 시스템 구성에 따라 다름 | 아니오 |
용매 모니터링 시스템 호환 가능(옵션) | 아니오 | |
간편한 분석법 이전을 위해 사용자 정의 가능한 그래디언트 지연 부피 | 해당 없음 | |
주입 정밀도 극대화 및 컬럼 수명 개선을 위한 SmartInject 기술 | 예 | 아니오 |
주입량 범위 | 표준: 0.01-25 µL 옵션: 0.01-100 µL |
표준: 0.01-100 µL 옵션: 최대 10,000 µL |
시료 냉각 | 예 | |
시료 용량(표준) 표준 12 mm OD 바이알(≤ 1.5 mL) 기준 |
각각 54개의 바이알( ≤ 1.5 mL)을 수용할 수 있는 4개의 랙, |
각각 54개 바이알을 수용하는 6개의 랙 |
시료주입기 확장 가능 (옵션) | 예, Vanquish 충전기 사용 | 예, 서랍 포함 |
온도 조절형 컬럼 컴파트먼트 | 예, 5-120°C 정지 공기 및 강제 순환 공기 |
예 슬리브(sleeve) 히터 옵션 |
컬럼 컴파트먼트 예열기 |
능동식 및 수동식 |
해당 없음 |
컬럼 컴파트먼트 포스트컬럼 냉각기 | 예 | 해당 없음 |
호환 가능한 검출기 | 질량분석기 |
표준 Transcend Multichannel LX UHPLC 시스템의 구성 요소는 다음과 같습니다. 각각의 구성 요소에 대한 자세한 내용은 관련 사양 문서를 다운로드하여 확인해 보십시오.
Transcend LX-2 | Transcend LX-4 | Transcend VLX-2 | |
펌프
| 2 Vanquish 2액 펌프 F 또는 2 2 Vanquish 2액 펌프 H | ||
자동시료주입기
| Triplus RSI | Vanquish 이중 분할 시료주입기 FT 또는 Vanquish 이중 분할 시료주입기 HT | |
시료 용량 확장(옵션)
| 3개 또는 6개 서랍 냉각 스택 (옵션) | Vanquish 충전기 (옵션) | |
유체 경로 전환
| 2-밸브 인터페이스 모듈 | Vanquish 컬럼 컴파트먼트 H | |
검출기
| 1개 질량분석기 |
연구용으로만 사용하십시오. 진단용으로는 사용할 수 없습니다.