Search Thermo Fisher Scientific
TurboFlow 기술이 적용된 Thermo Scientific Transcend TLX 시스템을 사용하면 온라인 시료 전처리를 가속화하기 위한 복잡한 매트릭스 클린업이 빨라지고, 실험실 비용을 절감하며, 데이터 품질은 향상시킬 수 있습니다. 이 시스템은 온라인 시료 클린업을 위한 크로마토그래피 기술 조합을 이용하여 LC-MS 검출을 향상시키고, 수동 작업은 감소시키며, 생산성을 높이면서 시스템의 추가 채널 기능을 통해 처리량이 최대 400%까지 향샹됩니다. Thermo Scientific Aria MX 소프트웨어는 분석법 설정을 간편하게 만들어 주며 시스템 운영을 스케쥴링할 수 있습니다.
온라인 시료 클린업은 수동 시료 준비를 최소화하고, 혈장, 소변 등 복잡한 시료 매트릭스 사용 시 LC-MS 시스템에 직접 시료를 주입하는 것을 용이하게 함으로써 시간을 절약할 수 있습니다.
멀티채널 기술은 새로운 분석법을 개발할 필요없이 하나의 기기를 사용하여 처리량을 2배에서 4배까지 증가시키므로 실험실의 ROI를 개선시킵니다.
처리량을 높이기 위해 Thermo Scientific TriPlus RSI 자동시료주입기에 또 다른 냉각 스택을 추가하는 방식으로 6 ~ 12개의 96-웰 또는 384-웰 플레이트로 시료 용량을 확장할 수 있습니다.
Thermo Scientific Aria MX 소프트웨어는 펌프 작동, 밸브 전환, 세척 및 그래디언트를 관리하고 제어합니다. 여러 채널에서 여러 LC-MS 분석법을 동시에 관리하면서, 신속하게 분석법을 개발하고 시료를 배치(batch) 단위로 실행할 수 있습니다. Aria MX 소프트웨어는 Thermo Scientific XCalibur 또는 TraceFinder 소프트웨어와 호환 가능합니다.
멀티채널 LC 시스템은 특별히 LC-MS용으로 설계되었으며 하나의 질량분석기를 이용하여 2개의 동일한 애플리케이션 또는 2개의 서로 다른 애플리케이션을 실행할 수 있습니다. 2개의 채널이 엇갈리게 LC-MS 분석을 실행하여 질량분석기가 유휴 상태가 되지 않도록 합니다. 아래의 다이어그램은 Transcend TurboFlow TLX UHPLC 시스템에서 2개의 서로 다른 애플리케이션이 실행될 때 MS 신호 결과를 보여줍니다.
컬럼 재생(reconditioning) 중에 두 번째 분석을 실행할 수 있도록 지능형 스케쥴링을 이용하여 두 개의 채널을 사용함으로써 MS 활용도를 극대화합니다.
아래 표는 표준 설치를 위한 Transcend TurboFlow TLX UHPLC 시스템 사양의 개요를 제공합니다. 모든 사양이 나열되어 있지는 않습니다. 사양은 선택된 특정 시스템 구성 요소 에 따라 달라질 수 있습니다. 더 자세한 정보를 보려면 구성 요소 사양을 참조하세요.
카테고리 | Transcend TurboFlow TLX UHPLC 시스템 |
최대 시스템 압력 | 1000 bar |
유속 범위 | 0-8 mL/min |
펌프 옵션(지연 부피 기본설정) | 2액(Binary)(100 µL) 4액(Quaternary)(379 µL) |
생체적합성 | 예 |
pH 범위 | 2–12, 염화물 농도 최대 1 mol/L |
시스템 설계 | 모듈형 |
터치스크린 사용자 인터페이스 디스플레이 호환 가능(옵션) | 아니오 |
용매 모니터링 시스템 호환 가능(옵션) | 아니오 |
간편한 분석법 이전을 위해 사용자 정의 가능한 그래디언트 지연 부피 | 아니오 |
주입 정밀도 극대화 및 컬럼 수명 개선을 위한 SmartInject 기술 | 아니오 |
주입량 범위 | 표준: 0.01-100 µL 옵션: 최대 10,000 µL |
시료 냉각 | 예 |
시료 용량(표준) 표준 12 mm OD 바이알(≤ 1.5 mL) 기준 | 각각 54개 바이알을 수용하는 6개의 랙 |
시료주입기 확장 가능 (옵션) | 예, 서랍 포함 |
온도 조절형 컬럼 컴파트먼트 | 예 슬리브(sleeve) 히터 옵션 |
컬럼 컴파트먼트 예열기 | 해당 없음 |
컬럼 컴파트먼트 포스트컬럼 냉각기 | 해당 없음 |
호환 가능한 검출기 | 질량분석기 |
표준 Transcend TurboFlow TLX UHPLC 시스템의 구성 요소는 다음과 같습니다. 각 구성 요소에 대한 자세한 내용은 관련 사양 문서를 다운로드하여 확인해 보세요..
Transcend TLX-1 | Transcend TLX-2 | Transcend TLX-4 | |
펌프
| 및 | 및 | 및 |
자동시료주입기
| Triplus RSI | ||
시료 용량 확장(옵션)
| 3개 또는 6개 서랍 냉각 스택 (옵션) | ||
유체 경로 전환
| 3-밸브 인터페이스 모듈 | 6-밸브 인터페이스 모듈 | 10-밸브 인터페이스 모듈 |
검출기
| 1 질량분석기 |
연구용으로만 사용하십시오. 진단용으로는 사용할 수 없습니다.