Search Thermo Fisher Scientific
당사의 Thermo Scientific UltiMate 3000 HPLC 및 UHPLC 시스템 포트폴리오에서 애플리케이션의 요구 사항에 부합하는 제품을 선택할 수 있습니다. 맞춤형 구성을 통해 이 시스템은 분석법 개발에서부터 루틴(routine) 분석에 이르기까지 모든 범위의 애플리케이션을 유연하게 수행할 수 있습니다. 루틴(routine) 애플리케이션을 위해 Vanquish Core HPLC 시스템이 제공하는 뛰어난 성능, 사용 편의성 및 신뢰성을 활용해 보십시오.
아래의 전체 포트폴리오에 대해 알아보시거나, 응용 분야 및 워크플로우(wokflow) 요구 사항에 적합한 제품을 찾기 위해 전문가에게 문의해보십시오.
UltiMate 3000 HPLC 시리즈는 사용이 쉽고 신뢰할 수 있는 작동을 유지하면서 탁월한 크로마토그래피 성능을 제공합니다. 이 시리즈는 당사의 모든 칼럼과 호환되므로 모든 분리 요구를 충족시킬 수 있는 최대의 유연성을 제공합니다. 선택한 구성에 관계 없이, 최적화된 유체 연결을 갖춘 고도의 통합된 셋업 뿐만 아니라 업계 최고로 사용이 간편한 Thermo Scientific Chromeleon Chromatography Data System(CDS) 소프트웨어를 받게 됩니다. Chromeleon CDS는 단일 포인트 지능형 제어, 고유한 데이터 처리 도구 및 지능형 실행 자동화 기능으로 사용자로부터 선호되는 소프트웨어입니다. 또한, 다른 CDS 패키지를 위한 통합 솔루션을 제공합니다.
Rapid Separation (RS) | Standard (SD) | Basic | Semi- preparative | ||
성능 | 시스템 압력 | ||||
머무름 시간 정밀도 | |||||
유속 범위 | |||||
저분산 및 고처리량 | |||||
특징 | 디자인 | 유연한 모듈식 | 유연한 모듈식 | 유연한 모듈식 | 유연한 모듈식 |
펌프 옵션 | 2액(Binary) 4액(Quaternary) 듀얼(Dual) | 2액(Binary) 4액(Quaternary) 듀얼(Dual) | 4액(Quaternary) 등용매(Isocratic) | 2액(Binary) | |
바이오적합성 옵션 | – | – | – | ||
능동식(active) 가열 컬럼 컴파트먼트 | |||||
시료 냉각 | |||||
컬럼 용량 | |||||
데드 볼륨이 거의 0에 가까운 Viper 시스템 연결부 | – | ||||
조정가능한 기울기 지연 부피(믹서 구성에 따라 다름) | 4액(Quaternary) 기본: | ||||
등용매(Isocratic) 기본: 해당 없음 | |||||
애플리케이션 범위 | 분획 수집* | ||||
탠덤(tandem) LC* | – | – | |||
애플리케이션 전환* | – | – | |||
균일한 반응을 위한 역기울기* | – | – | |||
자동 온라인 SPE* | – | – | |||
자동 분석법 개발* | – | – | |||
대용량 주입 | |||||
*추가 장비 필요 | Thermo Scientific Viper UHPLC Fittings Kit 시스템 또는 애플리케이션에 필요한 모든 UHPLC 피팅 및 캐필러리를 단일 키트로 주문 가능 |
= 해당 없음 | = 나쁨 | = 양호 | = 우수 | = 최우수 |
다중(multiple) 검출기 옵션 | HPLC 및 UHPLC 컬럼 | Chromeleon CDS 소프트웨어 |
---|---|---|
|
|
|
HPLC 시스템 선택 가이드
이 도구는 간단한 드롭다운 메뉴에 대한 답에 기초하여 해당 응용 분야에 적합한 상위 HPLC 기기를 순위별로 보여줍니다.
HPLC 시스템 총 소유 비용 계산기
이 도구는 Thermo Scientific HPLC 및 UHPLC 시스템을 구입하고 운영하는 데 소요되는 비용을 평가하는 데 사용합니다. 장비 간 비용을 비교할 수 있습니다.
LC 분석법 전환 계산기
이 온라인 계산기는 HPLC에서 UHPLC 조건으로 분석법을 전환하는데 사용됩니다. 새로운 기울기 표를 계산하고 적용 가능한 경우 시료 용량과 실행 시간을 조정할 수 있습니다.