Search Thermo Fisher Scientific
이중 분할 시료주입기와 두 개의 펌프가 특징인 Thermo Scientific Vanquish Duo UHPLC 시스템을 통해 분리된 모듈이든 이중 펌프로 결합된 형태이든 상관없이 처리량을 두 배로 확장하거나 더욱 상세한 시료 관련 지식을 얻을 수 있습니다. Vanquish Duo UHPLC 시스템은 단일 기기와 똑같은 공간을 차지하지만 두 개의 흐름 경로를 포함하므로, 두 흐름 경로 모두에서 동일한 분석법을 실행하거나 또는 동일한 기기에서 두 개의 서로 다른 분석법을 동시에 실행할 수 있기 때문에 실험실 생산성, 시료 관련 지식, 전반적인 ROI를 높입니다.
Vanquish Duo UHPLC 시스템은 두 개의 개별적인 검출기에 연결된 두 개의 독립적인 흐름 경로를 제공합니다. 이 고유한 시스템을 통해 하나의 시스템에서 동일한 두 개의 분석 또는 서로 다른 두 가지 분석을 실행함으로써 처리량이 두 배로 늘고 분석법 개발이 가속화되며 시료 특성 분석이 더욱 개선됩니다.
제약 분야에서 신속한 생물학적 제제 특성 분석 또는 동시적인 API 정량 분석 및 불순물 분석을 위해, 여러 분석법 또는 컬럼 화학을 사용하여 동일한 세트의 시료를 분석하는 동시에 시료 전처리 시간 및 비용을 줄이고 최대한의 시료 정보를 수집할 수 있습니다.
Thermo Scientific Vanquish Dual Split Sampler는 하나의 하우징에 두 개의 채널을 개별적으로 제어하는 두 개의 주입 장치가 장착되어 있습니다. 또한 Thermo Scientific Vanquish Dual Pump에는 두 개의 독립형 3액(Ternary) 펌프가 내장되어 있어 구매 비용을 절약하고 시스템 높이를 줄일 수 있습니다.
다양한 검출 옵션을 통해 분리 작업에서 최대한의 정보를 수집할 수 있습니다. 하전 에어로졸 검출을 통한 비-발색 물질의 비표지 검출, 형광 검출 또는 다이오드 어레이 검출을 비롯한 모든 검출기 옵션은 우수한 감도를 제공합니다.
Vanquish Duo UHPLC 시스템의 유체 경로(fluidic path)는 biocompatible한 재질을 제공하며, 제로에 가까운 데드 볼륨 연결을 지원하고, 보다 샤프한 크로마토그래픽 피크를 보장하며, 설치 시 도구가 필요없는 Thermo Scientific Viper 핑거타이트 피팅을 사용합니다.
Vanquish Duo 시스템은 Thermo Scientific Chromeleon Chromatography Data System(CDS)과 원활하게 통합되어 효과적인 규정 준수 도구, 네트워크 연결, 자동화 및 데이터 처리 기능을 제공합니다.
당사의 Vanquish Duo UHPLC 시스템을 통해 두 개의 동일한 분석 또는 두 가지 다른 분석을 동시에 실행할 수 있습니다.
아래의 다이어그램은 기존의 단일 채널 HPLC 시스템에서 동일한 두 개의 분석을 실행하는 데 필요한 시간과 Vanquish Duo에서 두 가지 서로 다른 분석을 동시에 실행할 때 절감할 수 있는 시간을 보여줍니다.
아래 표는 표준 설치를 위한 Vanquish Duo UHPLC 시스템 사양의 개요를 제공합니다. 사양은 선택한 특정 시스템의 구성 요소에 따라 달라질 수 있습니다. 시스템 구성 요소에 따라 사양은 달라질 수 있습니다. 아래 구성 요소 사양에서 시스템 구성 요소에 대한 사양 문서를 확인해 볼 수 있습니다.
카테고리 | Vanquish Duo UHPLC 시스템 |
---|---|
최대 시스템 압력 | 1000 또는 1500 bar, 구성에 따라 다름 |
펌프 옵션(그래디언트 지연 부피 기본설정) | 2액(Binary)(35 또는 200 µL) 4액(Quaternary)(679 µL) 이중(Dual)(679 µL) 선택한 펌프에 따른 지연 부피 |
생체적합성 | 예 |
pH 범위 | 2–12, 염화물 농도 최대 1 mol/L |
시스템 설계 | 모듈형 |
터치스크린 사용자 인터페이스 디스플레이 호환 가능(옵션) | 예, 시스템 구성에 따라 다름 |
용매 모니터링 시스템 호환 가능(옵션) | 예, 시스템 구성에 따라 다름 |
간편한 분석법 이전을 위해 사용자 정의 가능한 그래디언트 지연 부피 | 예 |
주입 정밀도 극대화 및 컬럼 수명 개선을 위한 SmartInject 기술 | 예 |
주입량 범위 | 표준: 0.01-25 µL 옵션: 0.01-100 µL |
시료 냉각 | 예, 4-40°C |
시료 용량(표준) | 각각 54개의 바이알(≤ 1.5 mL)을 수용할 수 있는 4개의 랙, 다른 랙 형식도 사용 가능 + 캐로셀 내 12 x 22.5 mm OD 바이알(≤ 10 mL) 용량 |
시료주입기 확장 가능(옵션) | 예, Vanquish 충전기 사용 |
온도 조절형 컬럼 컴파트먼트 | 예, 5-120°C |
컬럼 컴파트먼트 예열기 | 능동식 및 수동식 |
컬럼 컴파트먼트 포스트컬럼 냉각기 | 예 |
호환 가능한 검출기 | Vanquish 하전 에어로졸 검출기 Vanquish 다이오드 어레이 검출기 Vanquish 형광 검출기 Vanquish 다중 파장 검출기 Vanquish 가변 파장 검출기 굴절률 검출기 질량분석기 |
Vanquish Duo UHPLC 시스템의 구성 요소는 아래에 자세히 나와 있습니다.
Vanquish Horizon Duo UHPLC 시스템 | Vanquish Flex Duo UHPLC 시스템 | |
펌프
| 2 Vanquish 2액 펌프 H | 2 Vanquish 2액 펌프 F 또는 2 Vanquish 4액 펌프 F 또는 1 Vanquish 이중 펌프 F |
자동시료주입기
| Vanquish 이중 분할 시료주입기 HT | Vanquish 이중 분할 시료주입기 FT |
시료 용량 확장(옵션)
| Vanquish Charger(옵션) | |
컬럼 컴파트먼트
| Vanquish 컬럼 컴파트먼트 H | |
데드 볼륨이 거의 0에 가까운 시스템 연결부
| Viper UHPLC 피팅 키트 | |
검출기
| 2 검출기 |
연구용으로만 사용하십시오. 진단용으로는 사용할 수 없습니다.