Search Thermo Fisher Scientific
역그래디언트용 Thermo Scientific Vanquish Duo HPLC 및 UHPLC 시스템은 고유한 범용 하전 에어로졸 검출을 이용하여 참조용 표준 물질을 사용할 수 없는 경우에도 모든 비휘발성 및 반휘발성 화합물을 일관적으로 정량할 수 있습니다.
역그래디언트용 Vanquish Duo는 고유한 다목적 하전 에어로졸 검출기(CAD)를 사용합니다. 이 검출기는 저분자 및 생체 분자, 식품 및 음료, 특수 화학물질 또는 고분자와 같은 비휘발성 및 반휘발성 화합물을 정밀하게 측정하는 범용 검출기입니다.
그래디언트 용리에서 유기 조성이 바뀌면 분석물질의 반응에서 변동이 발생합니다. 역그래디언트 보상의 컬럼후(post column) 적용으로 검출기로 유입되는 용리액이 그래디언트 분리 중에 화합물이 어디에서 용리되는지에 상관없이 동일한 용매 조성을 유지하게 함으로써 이러한 영향을 제거합니다.
일관된 검출기 응답은 특정 화합물에 대한 개별적인 표준물질이 없더라도 미지의 물질을 정량할 수 있음을 의미합니다.
모든 시스템 부피를 고려하여 자동으로 필요한 모든 매개변수를 계산하는 Thermo Scientific Chromeleon Chromatography Data System(CDS) 마법사를 이용하여 간편하게 역그래디언트를 적용할 수 있습니다.
역그래디언트용 Vanquish Duo HPLC 및 UHPLC 시스템의 유체 경로는 0에 가까운 데드 볼륨 연결을 지원하고, 보다 날카로운 피크를 보장하며, 설치 시 도구가 필요없는 Thermo Scientific Viper 핑거타이트 피팅을 사용하여 연결할 수 있습니다.
Vanquish Duo 시스템은 Thermo Scientific Chromeleon CDS 소프트웨어와 원활하게 통합되어 효과적인 규정 준수 도구, 네트워크 연결, 자동화 및 데이터 처리 기능을 제공합니다.
역그래디언트 시스템은 범용 하전 에어로졸 검출을 이용하여 모든 비휘발성 및 반휘발성 화합물을 일관되게 정량할 수 있습니다.
아래의 다이어그램은 역그래디언트가 어떻게 적용되는지 그리고 유기 조성의 변화가 검출기 반응에 어떻게 영향을 미치는지 보여줍니다.
표준 LC와 비교하여 역그래디언트 방법은 그래디언트를 역으로 적용하여 결과적으로 용리액 조성을 일관되게 유지합니다.
미지의 화합물 정량 회수
그래디언트 분리에서, CAD를 이용한 미지의 화합물 정량 회수는 역그래디언트 접근법의 용리 조건에서 최적화됩니다. 표준 CAD에서 정량 회수는 유기 함량에 따라 달라질 수 있습니다. UV 검출 회수는 분석물질의 흡광계수에 따라 달라질 수 있습니다.
아래 표는 표준 설치를 위한 역그래디언트용 Vanquish Duo HPLC 및 UHPLC 시스템 사양의 개요를 제공합니다. 모든 사양이 나열되어 있지는 않습니다. 시스템 구성 요소에 따라 사양이 달라질 수 있습니다. 아래 구성 요소 사양에서 시스템 구성 요소에 대한 사양 문서를 확인해 보십시오.
카테고리 | 역그래디언트용 Vanquish Duo HPLC 및 UHPLC 시스템 |
최대 시스템 압력 | 700, 1000 또는 1500 bar, 시스템 구성에 따라 다름 |
유속 범위 | 0-5, 0-8, 0-10 mL/min, 선택한 펌프에 따라 다름 |
펌프 옵션(그래디언트 지연 부피 기본설정) | 2액(Binary)(35, 200 또는 400 µL) 4액(Quaternary)(679 µL) 이중(dual)(679 µL) 선택한 펌프에 따른 지연 부피 |
생체적합성 | 예, 시스템 구성에 따라 다름 |
pH 범위 | 2–12, 염화물 농도 최대 1 mol/L
|
시스템 설계 | 모듈형 |
터치스크린 사용자 인터페이스 디스플레이 호환 가능(옵션) | 예, 시스템 구성에 따라 다름 |
용매 모니터링 시스템 호환 가능(옵션) | 예, 시스템 구성에 따라 다름 |
간편한 분석법 이전을 위해 사용자 정의 가능한 그래디언트 지연 부피 | 예, 시스템 구성에 따라 다름 |
주입 정밀도 극대화 및 컬럼 수명 개선을 위한 SmartInject 기술 | 예 |
주입량 범위 | 표준: 최대 0.01-25 또는 0.01-100 µL(Vanquish Flex/Vanquish Horizon) |
시료 냉각 | 예, 4-40°C 선택한 시료주입기에 따라 다름 |
시료 용량(표준) 표준 12 mm OD 바이알 |
각각 54개의 바이알(≤ 1.5 mL)을 수용할 수 있는 4개의랙, 다른 랙 형식도 사용 가능 + 카루셀 내 12 x 22.5 mm OD 바이알(≤10 mL) 용량 |
시료주입기 확장 가능(옵션) | 예, Vanquish 충전기 사용 |
온도 조절형 컬럼 컴파트먼트 | 예, 5-120°C, 시스템 구성에 따라 다름 정지 공기 및 강제 순환 공기 |
컬럼 컴파트먼트 예열기 | 능동식 및 수동식 시스템 구성에 따라 다름 |
컬럼 컴파트먼트 컬럼후(post-column) 냉각기 | 예 선택한 컬럼 컴파트먼트에 따라 다름 |
검출기 선택 | Vanquish 하전 에어로졸 검출기 Vanquish 가변 파장 검출기 |
표준 역그래디언트용 Vanquish Duo HPLC 및 UHPLC 시스템의 구성 요소는 다음과 같습니다. 자세한 내용은 아래에서 확인할 수 있습니다.
역그래디언트용 Horizon Duo UHPLC | 역그래디언트용 Vanquish Flex Duo UHPLC | 역그래디언트용 Vanquish Core Duo HPLC | |
펌프
|
2 Vanquish 2액 펌프 H | 2 Vanquish 2액 펌프 F 또는 2 Vanquish 4액 펌프 F 또는 1 Vanquish 이중 펌프 F |
2 Vanquish 2액 펌프 C/CN 또는 2 Vanquish 4액 펌프 C/CN 또는 1 Vanquish 이중 펌프 C/CN |
자동시료주입기
|
Vanquish 분할 시료주입기 HT | Vanquish 분할 시료주입기 FT | Vanquish 분할 시료주입기 C 또는 Vanquish 분할 시료주입기 CT |
시료 용량 확장(옵션)
|
Vanquish 충전기 (옵션) |
||
컬럼 컴파트먼트
|
Vanquish 컬럼 컴파트먼트 H | Vanquish 컬럼 컴파트먼트 C | |
데드 볼륨이 거의 0에 가까운 시스템 연결부
|
Viper UHPLC 피팅 키트 | ||
검출기
|
추가적인 검출기에 대한 정보는 HPLC 및 UHPLC 검출기 페이지를 방문하여 확인해 보십시오. |
연구용으로만 사용 가능합니다. 진단용으로는 사용할 수 없습니다.