Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific Vanquish Loop Heart-Cut 2D-LC 시스템을 통해 피크 순도에서 신뢰성을 개선할 수 있습니다. 이 2차원 2D-LC 시스템(LC-LC)은 시료 루프에서 1차원 분리(1D) 또는 여러 개의 분획을 수집하고 자동 워크플로우를 사용하여 컷-아웃 분획을 2차원(2D) 분리로 전달합니다. Heart-Cut 2D-LC는 분리 성능을 높이기 위해 두 개의 상호보완적인 칼럼 화학을 사용가능함으로써, 관심 대상인 분석물질과 함께 검출되는 매우 낮은 농도의 불순물을 밝혀낼 수 있습니다. 이 시스템은 Vanquish Core HPLC, Vanquish Flex UHPLC 또는 Vanquish Horizon UHPLC 시스템 모듈을 사용하여 구성되며, Vanquish LC 플랫폼의 성능, 효율성 및 사용 편의성이 그대로 유지됩니다.
시료 루프에서 1차원 분리의 하나 또는 여러 개의 분획을 수집하고, 피크 순도의 신뢰성을 높이기 위해 컷-아웃 분획을 자동 워크플로우를 사용하여 상호보완적인 컬럼 화학을 사용하는 2차원 컬럼으로 이동시킵니다.
Vanquish LC 시스템은 모듈로 이루어져 있어 고객의 애플리케이션을 가장 잘 충족하는 시스템을 구축하고 더 어려운 분석을 수행하기 위해 표준 HPLC 기기를 고급 2D-LC 구성으로 업그레이드하기가 수월합니다.
사전 정의된 분획과 이동 단계를 가진 자동 워크플로우가 결합된 통합형 LC-LC 시스템을 통해 무인 시료 분석을 수행하고 오프라인 접근법 대비 사람의 실수를 줄이고 시간과 실험실 공간을 절감할 수 있습니다.
Vanquish Loop Heart-Cut 2D-LC 시스템은 0에 가까운 데드 볼륨 연결을 지원하고, 보다 날카로운 피크를 보장하며, 설치 시 도구가 필요없는 Thermo Scientific Viper 핑거타이트 피팅을 사용하여 연결할 수 있습니다.
Vanquish 2D-LC 시스템은 Thermo Scientific Chromeleon Chromatography Data System(CDS)과 원활하게 통합되어 효과적인 규정 준수 도구, 네트워크 연결, 자동화 및 데이터 처리 기능을 제공합니다.
당사의 자동화된 루프 기반 하트 컷(heart-cut) 2D-LC 시스템을 통해 까다롭거나 동시에 용리되는 피크를 해결하기 위해 1차원(¹D) 컬럼의 용리액 분획을 시료 루프로 컷-아웃하여 상호보완적인 2차원(²D) 컬럼에서 2차 분리를 수행할 수 있습니다.
이 흐름도는 2차원(²D) 컬럼에서 상호보완적 분석을 수행하기 전에 컷-아웃 분획을 여러 루프에 저장하는 다중 하트 커팅 Vanquish Online 2D-LC 시스템을 보여줍니다.
아래 표는 표준 설치를 위한 Vanquish Loop Heart-Cut 2D-LC 시스템 사양의 개요를 제공합니다. 모든 사양이 나열되어 있지는 않습니다. 사양은 선택된 특정 시스템 구성 요소에 따라 달라질 수 있습니다. 더 자세한 정보를 보려면 구성 요소 사양을 참조하십시오.
카테고리 | Vanquish Loop Heart-Cut 2D-LC 시스템 |
최대 시스템 압력 | 700, 1000 또는 1500 bar, 시스템 구성에 따라 다름 |
유속 범위 | 0-5, 0-8 또는 0-10 mL/min, 선택한 펌프에 따라 다름 |
펌프 옵션(지연 부피 기본설정) | 2액(Binary)(35, 200 또는 400 µL) 4액(Quaternary)(679 µL) 이중(679 µL) 등용매(Isocratic) 선택한 펌프에 따른 지연 부피 |
생체적합성 | 예, 시스템 구성에 따라 다름 |
pH 범위 | 2–12, 염화물 농도 최대 1 mol/L |
시스템 설계 | 모듈형 |
터치스크린 사용자 인터페이스 디스플레이 호환 가능(옵션) | 예, 시스템 구성에 따라 다름 |
용매 모니터링 시스템 호환 가능(옵션) | 예, 시스템 구성에 따라 다름 |
간편한 분석법 이전을 위해 사용자 정의 가능한 그래디언트 지연 부피 | 예, 시스템 구성에 따라 다름 |
주입 정밀도 극대화 및 컬럼 수명 개선을 위한 SmartInject 기술 | 예 |
주입량 범위 | 표준: 0.01-25 또는 0.01-100 µL(Vanquish Flex/Vanquish Horizon) 옵션: 최대 0.01-100 또는 0.01-1000 µL(Vanquish Core) 선택한 시료주입기에 따라 다름 |
시료 냉각 | 예, 4-40°C 선택한 시료주입기에 따라 다름 |
시료 용량(표준) 표준 12 mm OD 바이알(≤ 1.5 mL) 기준 |
각각 54개의 바이알(≤ 1.5 mL)을 수용할 수 있는 4개의랙, 다른 랙 형식도 사용 가능 + 카루셀 내 12 x 22.5 mm OD 바이알(≤10 mL) 용량 |
시료주입기 확장 가능 | 예, Vanquish 충전기 사용 |
온도 조절형 컬럼 컴파트먼트 | 예, 5-120°C, 선택한 컬럼 컴파트먼트에 따라 다름 정지 공기 및 강제 순환 공기 |
컬럼 컴파트먼트 예열기 | 능동식 및 수동식 |
컬럼 컴파트먼트 컬럼후(post-column) 냉각기 | 예 선택한 컬럼 컴파트먼트에 따라 다름 |
검출기 선택 | Vanquish 하전 에어로졸 검출기 Vanquish 다이오드 어레이 검출기 Vanquish 형광 검출기 Vanquish 다중 파장 검출기 Vanquish 가변 파장 검출기 굴절률 검출기 질량분석기 |
표준 Vanquish Loop Heart-Cut 2D-LC 시스템의 구성 요소는 다음과 같습니다. 각각의 구성 요소에 대한 자세한 내용은 관련 사양 문서를 다운로드하여 확인해 보십시오.
Vanquish Horizon Loop Heart-Cut 2D-LC 시스템 | Vanquish Flex Loop Heart-Cut 2D-LC 시스템 |
Vanquish Core Loop Heart-Cut 2D-LC 시스템 | |
---|---|---|---|
펌프
|
2 Vanquish 2액 펌프 F |
2 Vanquish 2액 펌프 C 또는 2 Vanquish 4액 펌프 C 또는 1 Vanquish 2액 펌프 C 및 1 Vanquish 4액 펌프 C 또는 1 Vanquish 이중 펌프 C |
|
자동시료주입기
|
Vanquish 분할 시료주입기 HT | Vanquish 분할 시료주입기 FT | Vanquish 분할 시료주입기 CT |
시료 용량 확장(옵션)
|
Vanquish 충전기 (옵션) |
||
컬럼 컴파트먼트
|
Vanquish 컬럼 컴파트먼트 H | Vanquish 컬럼 컴파트먼트 C | |
데드 볼륨이 거의 0에 가까운 시스템 연결부
|
Viper 분획 루프 MP35N: 6823.0030(250 µL), 6823.0029(50 µL) | Viper 분획 루프 MP35N: 6823.0030(250 µL), 6823.0029(50 µL) nanoViper 분획 루프, PEEK 차폐형 용융 실리카 6826.2420(20 µL), 6826.2450(50 µL), |
Viper 분획 루프 SST: 6830.2418(200 µL), 6830.2416(50 µL), 6830.2416(20 µL) |
검출기
|
HPLC 및 UHPLC 검출기 페이지 방문하기 |