Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific Vanquish Method Development HPLC 및 UHPLC 시스템을 사용하여 분석법 개발을 가속화하고 자동화하십시오. 이 시스템은 최대 6개의 HPLC 컬럼에서 서로 다른 완충액 조합을 테스트하여 분리 조건을 최적화할 수 있습니다. Vanquish Method Development HPLC 및 UHPLC 시스템은 Thermo Scientific Chromeleon Chromatography Data System(CDS)을 사용하며, 다운로드 가능한 eWorkflow를 통해 자동화된 컬럼 및 용액 모니터링을 간소화하고 보안 및 중앙 데이터 저장을 가능하게 합니다. ChromSwordAuto Chromeleon Connect 및 ChromSword AutoRobust Chromeleon Connect 를 사용하여 완전 자동화된 분석법 개발을 실현합니다. Chromeleon CDS는 S-Matrix™ Fusion QbD™ 소프트웨어 패키지와도 호환됩니다.
자동화된 컬럼 및 용리액 스크리닝 옵션
Vanquish Method Development HPLC 및 UHPLC 시스템에 광범위한 자동 스크리닝을 위한 용매 선택 밸브를 장착하여 최대 13개의 용리액을 검사할 수 있습니다. Thermo Scientific Viper Method Scouting Kit에는 모든 튜빙과 데드 볼륨이 거의 0에 가까운 연결부가 포함되어 있어 사용자의 개입 없이 자동으로 4개의 컬럼을 검사할 수 있습니다.
범용 고감도 검출 기법
Thermo Scientific 하전 에어로졸 검출기를 사용하여 모든 비휘발성 또는 준휘발성 분석물을 검출하십시오. 또한 피크 식별 및 불순물 프로파일링을 위해 Thermo Scientific ISQ EC 및 EM 단일 사중극자 질량 검출기를 사용하면 식별 시 신뢰도를 높일 수 있습니다.
자동화된 소프트웨어 지원형 분석법 개발
분석법 개발을 자동화, 간소화, 가속화하십시오. Vanquish Method Development HPLC 및 UHPLC 시스템은 Chromeleon CDS에 의해 제어되며 ChromSwordAuto Chromeleon Connect 또는 Fusion QbD 소프트웨어와 같은 주요 분석법 개발 소프트웨어 패키지와 호환됩니다.
안전한 데이터 저장
Chromeleon Data Vault는 CDS 인프라 사용자의 안전한 데이터 저장과 접근성을 보장합니다. Vanquish Method Development HPLC 및 UHPLC 시스템을 사용하면 생성된 모든 데이터를 Chromeleon CDS Data Vault에 안전하게 백업할 수 있어 조직 전체에서 데이터를 쉽게 교환할 수 있습니다.
저분자 및 고분자에 최적화
Vanquish Flex 및 Vanquish Horizon UHPLC 구성 요소를 사용하여 제작된 이 시스템은 생체에 적합하며, 고염도 그래디언트에서도 강력한 성능을 발휘하는 동시에 분석물과 시스템 구성 요소 간의 원치 않는 상호 작용을 최소화합니다. ChromSwordAuto Chromeleon Connect에는 보다 효율적인 대형 생체 분자 분리를 위한 전용 알고리즘이 포함됩니다.
분석법 검증
ChromSword AutoRobust Chromeleon Connect를 사용하여 견고성 검사의 설계 및 실행을 자동화하고 Chromeleon 7 확장 팩 ICH 템플릿에서 제공되는 워크플로우를 사용하여 분석법 검증을 가속화합니다.
아래 표는 Vanquish Method Development HPLC 및 UHPLC 시스템의 표준 설정을 위한 시스템 사양에 대한 개요를 제공합니다. 모든 사양이 기재되어 있지는 않습니다. 시스템 구성 요소에 따라 사양은 달라질 수 있습니다. 아래 구성 요소 사양에서 시스템 구성 요소에 대한 사양 문서를 확인해 볼 수 있습니다.
카테고리 | Vanquish Method Development HPLC 및 UHPLC 시스템 |
최대 시스템 압력 | 700, 1000 또는 1500 bar, 시스템 구성에 따라 다름 |
유속 범위 | 0-5, 0-8 또는 0-10 mL/min, 선택한 펌프에 따라 다름 |
펌프 옵션(지연 부피 기본설정) | 2액(Binary)(35, 200 또는 400 µL) 4액(Quaternary)(679 µL) 이중(679 µL) 등용매(Isocratic) 선택한 펌프에 따른 지연 부피 |
생체적합성 | 예, 시스템 구성에 따라 다름 |
pH 범위 | 2-12, 염화물 농도 최대 1 mol/L 또는 1-13 (염화물 농도 최대 0.1 mol/L), 시스템 구성에 따라 다름 |
시스템 설계 | 모듈형 |
터치스크린 사용자 인터페이스 디스플레이 호환 가능(옵션) | 예, 시스템 구성에 따라 다름 |
용매 모니터링 시스템 호환 가능(옵션) | 예, 시스템 구성에 따라 다름 |
간편한 분석법 이전을 위해 사용자 정의 가능한 그래디언트 지연 부피 | 예, 시스템 구성에 따라 다름 |
주입 정밀도 극대화 및 컬럼 수명 개선을 위한 SmartInject 기술 | 예 |
주입량 범위 | 표준: 0.01-25 또는 0.01-100 µL(Vanquish Flex/Vanquish Horizon) 옵션: 최대 0.01-100 또는 0.01-1000 µL(Vanquish Core) 선택한 시료주입기에 따라 다름 |
시료 냉각 | 예, 4-40°C 선택한 시료주입기에 따라 다름 |
시료 용량(표준) 표준 12 mm OD 바이알(≤ 1.5 mL) 기준 | 각각 54개의 바이알(≤ 1.5 mL)을 수용할 수 있는 4개의 랙, 다른 랙 타입도 사용 가능 |
시료주입기 확장 가능 | 예, Vanquish 충전기 사용 |
온도 조절형 컬럼 컴파트먼트 | 예, 5-120°C, 선택한 컬럼 컴파트먼트에 따라 다름 정지 방식 및 강제 순환 방식 |
컬럼 컴파트먼트 예열기 | 능동식 및 수동식 |
컬럼 컴파트먼트 컬럼 분리 이후의 (post-column) 냉각기 | 예 선택한 컬럼 컴파트먼트에 따라 다름 |
검출기 선택 | Vanquish 하전 에어로졸 검출기 Vanquish 다이오드 어레이 검출기 Vanquish 형광 검출기 Vanquish 다중 파장 검출기 Vanquish 가변 파장 검출기 굴절률 검출기 질량분석기 |
표준 Vanquish Method Development HPLC 및 UHPLC 시스템의 구성 요소는 다음과 같습니다. 각각의 구성 요소에 대한 자세한 내용은 관련 사양 문서를 다운로드하여 확인해 보십시오.
| Vanquish Horizon Method Development UHPLC 시스템 | Vanquish Flex Method Development UHPLC 시스템 | Vanquish Core Method Development HPLC 시스템 |
펌프 | |||
자동시료주입기 | 또는 | ||
시료 용량 확장 (옵션) | Vanquish 충전기 | ||
컬럼 컴파트먼트 | 최대 3개의 Vanquish 컬럼 컴파트먼트 H 또는 최대 3개의 Vanquish 컬럼 컴파트먼트 C | ||
데드 볼륨이 거의 0에 가까운 시스템 연결부 - 분석법 스카우팅 기능 | Vanquish 시스템용 자동 Viper 분석법 스카우팅 키트(6036.2807) + 2 x 밸브 6 위치 7 포트(6036.1570) | Vanquish 시스템용 자동 Viper 분석법 스카우팅 키트(6036.2807) + 2 x 밸브 6 위치 7 포트(6230.1530) | |
데드 볼륨이 거의 없는 시스템 연결부 - 용리액 스카우팅 기능 | 자동 분석법 스카우트용 확장 키트 (6036.0100) | ||
검출기 |
ChromSword는 VWR International BVBA의 상표입니다. S-Matrix 및 Fusion QbD는 S-Matrix Corporation의 상표입니다.
연구용으로만 사용하십시오. 진단용으로는 사용할 수 없습니다.