Search Thermo Fisher Scientific
혁신적인 Thermo Scientific Vanquish Simple Switch 2D-LC 시스템을 통해 트랩 하트 컷 2D-LC 시스템과 이중 LC 시스템 사이에서 원활한 전환이 가능해집니다. 이 2차원 LC(LC-LC) 시스템은 새로운 Thermo Scientific Vanquish 이중 분할 시료주입기를 사용하여 배관을 새로 연결할 필요없이 두 시스템 기능을 원활하게 전환할 수 있는 혁신적인 올인원(all-in-one) 시스템입니다. 수행해야 할 작업을 결정하기만 하면 이 시스템은 필요로 하는 신뢰성과 생산성을 제공합니다.
고유한 시스템 구성을 통해 분석이 까다로운 시료를 위한 트랩 기반 2D-LC를 실행하거나, 단일 시스템에서 배관을 새로 연결할 필요없이, 두 개의 독립적 1D 유로를 사용하는 이중 LC 시스템으로 전환하여 동일한 또는 서로 다른 두 개의 분석을 독립적으로 실행할 수 있습니다.
트랩 컬럼에서 분획된 분석 물질을 농축하여 고감도 LC-LC 분석법을 실행함으로써 저농도 검출이 가능하며 검출 방법 간 용매 비호환성을 방지할 수 있습니다. 또는 두 개의 분리된 흐름 경로에서 두 개의 상호보완적 분석을 동시에 실행하여 처리량을 두 배로 늘릴 수도 있습니다.
이 시스템은 트랩 칼럼에서 관심 대상 분석 물질을 트래핑하고 사전 농축함으로써 소량으로 존재하는 분석 물질을 농축하고 용리액에서 희석 또는 교란 용매를 제거하여 2D-LC 기기로 사용 시 감도가 향상됩니다.
2차원 펌프는 1D와 2D 분석법의 여러 조합을 지원할 수 있도록 UV와 MS 분석법 사이의 용매 비호환성 또는 서로 다른 컬럼 화학 물질간의 이동상 비호환성 문제를 해결하기 위해 용매 조절을 위한 유속을 제공합니다.
Vanquish LC 시스템은 모듈로 이루어져 있어 유연성 있게 고객의 애플리케이션을 가장 잘 충족하는 시스템을 구축하고 더 어려운 분석을 수행하기 위해 표준 HPLC 기기를 고급 구성으로 업그레이드하기가 수월합니다.
Vanquish Simple Switch 2D-LC 시스템은 0에 가까운 데드 볼륨 연결을 지원하고, 보다 날카로운 피크를 보장하며, 설치 시 도구가 필요없는 Thermo Scientific Viper 핑거타이트 피팅을 사용하여 연결할 수 있습니다.
당사의 고유한 Vanquish Simple Switch 2D-LC 시스템을 통해 트랩 기반 2D-LC와 이중 LC 사이를 간편하게 전환할 수 있습니다.
이 흐름도는 트랩 컬럼이 시리즈로 있거나 두 컬럼이 평행으로 되어있는 이중 LC 시스템을 이용하여 2D-LC 분석 시스템을 실행하기 위해 3개의 6포트 밸브가 어떻게 구성될 수 있는지를 보여줍니다.
올인원(All-in-One) 시스템: 트랩과 용매 조절 기능이 있는 LC-LC 시스템(왼쪽) 또는 하나의 시스템에 두 개의 독립적인 ¹D 흐름 경로가 있는 이중 LC 시스템(오른쪽)
아래 표는 표준 설치를 위한 Vanquish Simple Switch 2D-LC 시스템 사양의 개요를 제공합니다. 사양은 선택한 특정 시스템의 구성 요소에 따라 달라질 수 있습니다. 자세한 정보는 구성 요소 사양을 참조하십시오.
카테고리 | Vanquish Simple Switch 2D-LC 시스템 |
최대 시스템 압력 | 1000 또는 1500 bar, 시스템 구성에 따라 다름 |
유속 범위 | 0-5 또는 0-8 mL/min, 선택한 펌프에 따라 다름 |
펌프 옵션(그래디언트 지연 부피 기본설정) | 2액(Binary)(35, 200µL) 선택한 펌프에 따른 지연 부피 |
생체적합성 | 예 |
pH 범위 | 2–12, 염화물 농도 최대 1 mol/L |
시스템 설계 | 모듈형 |
터치스크린 사용자 인터페이스 디스플레이 호환 가능(옵션) | 예, 시스템 구성에 따라 다름 |
용매 모니터링 시스템 호환 가능(옵션) | 예, 시스템 구성에 따라 다름 |
간편한 분석법 이전을 위해 사용자 정의 가능한 그래디언트 지연 부피 | 예, 계량 장치 사용 |
주입 정밀도 극대화 및 컬럼 수명 개선을 위한 SmartInject 기술 | 예 |
주입량 범위 | 표준: 0.01-25 µL |
시료 냉각 | 예, 4-40°C |
시료 용량(표준) |
각각 54개의 바이알(≤ 1.5 mL)을 수용할 수 있는 4개의 랙, 다른 랙 형식도 사용 가능 |
시료 확장 가능 (선택 사양) | 예, Vanquish 충전기 사용 시 |
온도 조절형 컬럼 컴파트먼트 | 예, 5-120°C |
컬럼 컴파트먼트 예열기 |
능동식 및 수동식 |
컬럼 컴파트먼트 컬럼후(post-column) 냉각기 | 예 |
호환 가능한 검출기 | Vanquish 하전 에어로졸 검출기 Vanquish 다이오드 어레이 검출기 Vanquish 형광 검출기 Vanquish 다중 파장 검출기 Vanquish 가변 파장 검출기 굴절률 검출기 질량분석기 |
표준 Vanquish Simple Switch 2D-LC 시스템의 구성 요소는 다음과 같습니다. 각각의 구성 요소에 대한 자세한 내용은 관련 사양 문서를 다운로드하여 확인해 보십시오.
Vanquish Horizon Simple Switch 2D-LC 시스템 | Vanquish Flex Simple Switch 2D-LC 시스템 |
|
펌프
|
2 Vanquish 2액 펌프 H |
2 Vanquish 2액 펌프 F 참고: ²D 펌프로 2액(Binary) 펌프 권장 |
자동시료주입기
|
Vanquish 분할 시료주입기 HT | Vanquish 분할 시료주입기 FT |
시료 용량 확장(옵션)
|
Vanquish 충전기 (옵션) |
|
컬럼 컴파트먼트
|
Vanquish 컬럼 컴파트먼트 H | |
데드 볼륨이 거의 0에 가까운 시스템 연결부
|
Viper UHPLC 피팅 |
|
검출기
|
HPLC 및 UHPLC 검출기 페이지 방문하기 |
연구용으로만 사용 가능합니다. 진단용으로는 사용할 수 없습니다.