Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific Vanquish Trap Heart-Cut 2D-LC 시스템을 통해 피크 순도와 식별에서 신뢰성이 높은 심층 분석을 수행할 수 있습니다. 이 2차원 LC(LC-LC) 시스템을 사용하면 1차원 분리의 단일 분획을 트랩 컬럼에 수집하여 사전 농축시키고, 2차원 분리를 위한 분획 전송 시 이동상 호환성 또는 UV와 MS 검출 간 호환성을 확보할 수 있습니다. Heart-cut 2D-LC는 더 많은 분리 능력을 얻기 위해 두 개의 상호보완적인 컬럼 화학을 적용함으로써 관심 대상인 분석 물질과 함께 검출되는 매우 낮은 농도의 불순물을 밝혀낼 수 있습니다. 이 시스템은 Vanquish Flex UHPLC 또는 Horizon UHPLC 시스템 모듈을 사용하여 구성되며, Vanquish LC 플랫폼의 성능, 견고성 및 사용 편의성을 제공합니다.
자동화된 워크플로우에서 피크 순도의 신뢰성을 높이기 위해 트랩 컬럼에 1차원 분리의 하나 또는 여러 개의 분획을 수집하고, 상호보완적 컬럼 화학을 통해 2차원 컬럼으로 컷-아웃(cut-out) 분획을 이동시킵합니다.
이 트랩 컬럼은 관심 대상 분석 물질을 트래핑하고 사전 농축함으로써 소량으로 존재하는 분석 물질을 농축하고 용리액에서 희석 또는 교란 용매를 제거하여 감도를 향상시킵니다.
2차원 이동상은 용리력 감소 또는 1차원 분획의 버퍼 교환 등의 용매 조절을 도와 간편하고 효율적인 분석법 개발을 가능하게 합니다. 이 프로세스는 1D 및 2D 분석법의 여러 조합을 지원할 수 있도록 UV와 MS 분석법 간의 용매 비호환성 또는 서로 다른 컬럼 화학물질 간의 이동상 비호환성 문제를 해결해 줍니다.
사전 정의된 트랩 및 용리 단계에서 사용하는 자동 워크플로우를 통해 자동화된 샘플 분석 워크플로우가 가능하고 오프라인 접근법 대비 휴먼에러를 최소화하고, 분석시간과 실험실 공간을 효율적으로 절감시킵니다.
Vanquish LC 시스템은 모듈로 이루어져 있어 유연성 있게 고객의 애플리케이션을 가장 잘 충족하는 시스템을 구축하고 더 어려운 분석을 수행하기 위해 표준 HPLC 기기를 고급 2D-LC 구성으로 업그레이드하기가 수월합니다.
Vanquish Trap Heart-Cut 2D-LC 시스템은 0에 가까운 데드 볼륨 연결을 지원하고, 보다 날카로운 피크를 보장하며, 설치 시 도구가 필요없는 Thermo Scientific Viper 핑거타이트 피팅을 사용하여 연결할 수 있습니다.
당사의 트랩 기반 하트 컷 2D-LC 시스템은 자동 워크플로우를 사용하여 1차원(1D) 컬럼에서 용리되는 하나의 분획을 트랩 컬럼에서 컷 아웃할 수 있습니다. 이를 통해 소량으로 존재하는 성분을 사전 농축하고 분획이 2차원(2D) 컬럼에 용출되기 전에 용매 비호환성 문제를 해결하여 까다롭거나 함께 용리(co-eluting)되는 피크를 해결합니다.
이 흐름도는 용매 강도를 낮추고 컷 아웃 1D 분획을 2차원(2D) 컬럼에 로드하기 전에 시료를 사전 농축하는 트랩 칼럼으로 로드하기 위해 2D 펌프 및 t-피스와 함께 두 개의 6포트 밸브를 사용하는 방법을 보여줍니다.
2D 컬럼에서 순차적인 용매 조정(녹색 유체 경로), 세척 및 분석을 포함한 트랩 컬럼의 단일 하트 컷 트랩의 여러 단계 흐름도.
아래 표는 표준 설치를 위한 Trap Heart-Cut 2D-LC 시스템 사양의 개요를 제공합니다. 모든 사양이 나열되어 있지는 않습니다. 사양은 선택된 특정 시스템 구성 요소에 따라 달라질 수 있습니다. 더 자세한 정보를 보려면 구성 요소 사양을 참조하십시오.
카테고리 | Vanquish Trap Heart-Cut 2D-LC 시스템 |
최대 시스템 압력 | 1000 또는 1500 bar, 시스템 구성에 따라 다름 |
유속 범위 | 0-5 또는 0-8 mL/min, 선택한 펌프에 따라 다름 |
펌프 옵션(그래디언트 지연 부피 기본설정) | 2액(Binary)(35, 200 µL) 선택한 펌프에 따른 지연 부피 |
생체적합성 | 예 |
pH 범위 | 2–12, 염화물 농도 최대 1 mol/L |
시스템 설계 | 모듈형 |
터치스크린 사용자 인터페이스 디스플레이 호환 가능(옵션) | 예, 시스템 구성에 따라 다름 |
용매 모니터링 시스템 호환 가능(옵션) | 예, 시스템 구성에 따라 다름 |
간편한 분석법 이전을 위해 사용자 정의 가능한 그래디언트 지연 부피 | 예, 계량 장치 사용 |
주입 정밀도 극대화 및 컬럼 수명 개선을 위한 SmartInject 기술 | 예 |
주입량 범위 | 표준 0.01-25 µL 옵션: 0.01-100 µL |
시료 냉각 | 예, 4-40°C |
시료 용량(표준) 표준 12 mm OD 바이알(≤ 1.5 mL) 기준 |
각각 54개의 바이알(≤ 1.5 mL)을 수용할 수 있는 4개의 랙, 다른 랙 형식도 사용 가능 + 카루셀 내 12 x 22.5 mm OD 바이알(≤ 10 mL) 용량 |
시료주입기 확장 가능 (옵션) | 예, Vanquish 충전기 사용 |
온도 조절형 컬럼 컴파트먼트 | 예, 5-120 °C |
컬럼 컴파트먼트 예열기 |
능동식 및 수동식 |
컬럼 컴파트먼트 컬럼후(post-column) 냉각기 | 예 |
호환 가능한 검출기 | Vanquish 하전 에어로졸 검출기 Vanquish 다이오드 어레이 검출기 Vanquish 형광 검출기 Vanquish 다중 파장 검출기 Vanquish 가변 파장 검출기 굴절률 검출기 질량분석기 |
표준 Vanquish Loop Heart-Cut 2D-LC 시스템의 구성 요소는 다음과 같습니다. 각각의 구성 요소에 대한 자세한 내용은 관련 사양 문서를 다운로드하여 확인해 보십시오.
Vanquish Horizon Trap Heart-Cut 2D-LC 시스템 | Vanquish Flex Trap Heart-Cut 2D-LC 시스템 | |
펌프
|
2 Vanquish 2액 펌프 H
참고: ²D 펌프로 2액(Binary) 펌프 권장 |
2 Vanquish Binary Pump F 참고: ²D 펌프로 2액(Binary) 펌프 권장 |
자동시료주입기
|
Vanquish 분할 시료주입기 HT | Vanquish 분할 시료주입기 FT |
시료 용량 확장(옵션)
|
Vanquish 충전기 (옵션) |
|
컬럼 컴파트먼트
|
Vanquish 컬럼 컴파트먼트 H | |
데드 볼륨이 거의 0에 가까운 시스템 연결부
|
Viper UHPLC 피팅 키트 | |
검출기
|
HPLC 및 UHPLC 검출기 페이지 방문하기 |
연구용으로만 사용 가능합니다. 진단용으로는 사용할 수 없습니다.