공기를 더욱 깨끗하고, 안전하고, 건강하게
공기를 더욱 깨끗하고, 안전하고, 건강하게
공기를 깨끗하게 하려면 미국, 중국, 인도, 유럽 및 전 세계 모든 지역에서 협력하여 노력해야 합니다. 정부기관은 대기 중 오염물질 및 유해 독소 방출을 최소화할 수 있는 규정을 만들기 위해 그 어느 때보다 많은 노력을 기울이고 있습니다. 제조업체와 산업 플랜트의 경우 해당 규정을 준수하려면 첨단 기술과 최고의 안정성이 적용된 장비가 필요합니다.
애플리케이션 전문가에게 문의하기
하위 주제
입자상물질 측정용 TEOM 기술
TEOM 기술이 적용된 입자상물질 모니터링 시스템은 주위 공기를 끌어들여 필터를 통과시키고 나서 필터 중량을 측정하여 입자상물질의 농도를 계산하는 “중량 측정” 장비입니다. 
입자상물질 측정용 베타 감쇠 기술
베타 감쇠 미립자 시료 채취 장비의 원리는 베타 물질이 필터 매질에 수집된 입자상물질을 통과할 때 에너지가 베타 입자에서 흡수된다는 것입니다. 
중국을 위한 더 깨끗한 공기
중국을 위한 더 깨끗한 공기
중국은 대기 중 입자상물질 및 다른 독소가 위험할 정도로 높은 수준이고 이것이 국민들에게 미치는 부정적인 영향이 가장 큰 우려가 되고 있습니다.  오존, 이산화탄소, 질소산화물, 미세분진 입자는 흡입해서는 안 되는 유해 물질입니다.  지름이 2.5미크론보다 작은 미세 입자상물질을 PM2.5라고 하며, 폐 깊숙히 들어가 암 뿐만 아니라 다른 폐 질환을 유발할 수 있습니다.  대기 중 오염물질 측정은 공기를 깨끗하게 만들기 위한 필수적인 단계입니다.  PM 2.5를 측정할 때 가장 안정적이고 정확한 기술은 TEOM(tapered element oscillating microbalance)과 베타 감쇠 기술입니다.
다운로드 가능한 인포그래픽—US EPA MACT 규정 준수
미국 환경보호청(EPA)은 포틀랜드 시멘트 제조와 관련하여 MACT(Maximum Achievable Control Technology, 최대 달성 가능 제어 기술)/NESHAP(National Emission Standards for Hazardous Air Pollutants, 유해 대기 오염물질에 대한 국가 배출 표준) 준수 모니터링 규칙에 명시된 바와 같이 규정 준수를 요구하고 있습니다. 이 미국 EPA 청정 공기 표준을 준수해야 하는 시설이라면 MACT 규정 준수 인포그래픽을 다운로드하십시오.
가스 분석기와 CEMS에 대한 Fast5 팁과 요령
현장에서 문제가 발생한 경우 Fast5 중 하나에서 해결책을 찾을 수 있습니다. 이전 문제를 확인하거나 향후 문제에 대해 받아보려면 여기에서 등록하십시오. 오존 시즌 대비, 보정기 인증 확장, NO, NO2, NOx 측정 최적화 등 다양한 주제를 다룹니다.
수은 배출 규정 준수
잠정 EPA 추적성 프로토콜을 준수하기 위해 수은 발생기의 품질 확인을 위한 4가지의 승인된 방법(필드 참조 발생기, 투과 공급원, 흡착관, 수은 가스 실린더)이 있습니다. 각 방법은 동일한 수준의 규정 준수를 제공하지만, 투과(관)법은 인증을 확장할 수 있는 최고의 방법입니다. 투과관은 일정한 온도와 흐름에서 알려진 안정적인 수은 농도를 생성합니다. 따라서 보정기 출력 안정성을 확인하는 감사 과정을 자동화할 수 있습니다.
Share