Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientific에서는 POPs의 연구 및 모니터링 업무를 담당하는 실험실을 지원하기 위해 총력을 다해 왔습니다. 저희는 높은 생산성 및 가장 어려운 POPs 검출 분야에서 고부가가치화된 솔루션을 보장하고 있습니다.
전 자동화된 ASE 350 시스템에서는 높은 온도와 압력에서 일반 용매를 사용하여 고체와 반고체 시료 매트릭스를 추출하는 특허받은 기술, accelerated solvent extraction (ASE™)을 제공합니다.
시료 전처리와 관련된 여러 단계들이 ASE 플로-스루 기술로 자동화될 수 있습니다. 고체 시료의 여과 및 정화는 용매 추출 과정의 일부로서 한번에 이루어질 수 있습니다. ASE는 다른 테크닉보다 시료당 비용을 낮추었으며, 용매 소비량을 90%까지 감소시켰습니다.
Thermo Scientific™ DFS™ High Resolution GC/MS는 표적 화합물 분석 및 일반적인 유기 분석 문제를 해결하기 위해 제작된 high resolution mass spectrometer 입니다.
The DFS 특징:
Thermo Scientific™ TargetQuan 3 는 특별히 POPs 정량화에 맞추어 만들어진 워크플로우입니다 . 이 소프트웨어 패키지는 규제된 환경에서 POPs의 정기적 정량을 행하는 실험실에 제공하기 위해 특별히 디자인되었습니다. 아래 물질의 최적화된 정량을 위해, TargetQuan 3를 사용하여 MS, MS/MS 및 HRMS 데이터의 다양한 프로세스가 하나의 소프트웨어 플랫폼으로 가능합니다.:
A Laboratory Information Management System (LIMS™)은 규제 가이드라인에 부합하고 공공 안전을 보장하며, 샘플링, 테스트 및 보고의 전 과정에서 질을 모니터링하는 표준화된 프로세스를 사용하여 정확하고 일관되며 추적 가능한 결과를 제공하기 위한 토대가 됩니다.
저희는 고객들과 거래사들에게 직접 자료를 제공하기 위하여, POPs 분석 전문가들로 구성된 최고의 POPs 센터를 설립했습니다.
Join the experience and receive expert testimonials regarding current global environmental threats. Review on demand presentations of today’s leading environmental analysts as they explore the various approaches and techniques used in the analysis of known and emerging environmental contaminants. Download for future reference or share with colleagues.