Search Thermo Fisher Scientific
실험실에서는 미국 EPA의 수질오염방지법(Clean Water Act, CWA)에 따라 지방자치단체 폐수 및 산업 폐수를 지표수로 배출하기 전에 안전성을 확인해야 합니다. 해당 요건 준수를 위해 과학자는 Thermo Scientific GC, GC-MS, LC, LC-MS, IC, 디스크릿(discrete) 분석기, ICP-OES, ICP-MS 및 색도계를 비롯한 다양한 분석 솔루션을 사용하여 폐수에 포함된 무기 이온, 금속, 유기물 및 기타 오염물의 수준이 안전한지 검사해야 합니다. 검사에서 폐수의 안전성이 확인된 경우에만 National Pollutant Discharge Elimination System(NPDES) 프로그램의 배출 허가를 받을 수 있습니다.
전문가에게 문의하기커뮤니티 가입하기
무기 음이온, 양이온, 중금속, 살충제 및 제초제, 잔류성 유기 오염물, 호르몬, 제약 제품 및 개인 위생 용품 등의 분석에 대한 더 자세한 내용을 확인해 보십시오.
당사의 pH, ISE, 전도도 및 용존 산소 측정 제품은 수질 및 액체 분석 분야에서 뛰어난 성능을 자랑합니다. Thermo Scientific Orion 제품군에는 다양한 범위의 보완적인 액체 감지 및 측정 제품이 포함됩니다.
CP-OES를 통한 폐수의 중금속 오염물 분석에는 EPA Method 200.7을 사용합니다.
ICP-MS를 통한 폐수내의 중금속 오염 물질 분석을 위해 EPA Method 200.8을 사용하십시오.
도시 및 산업 폐수의 무기 음이온 및 폐수가 유입되는 지표수의 음이온(질산염, 아질산염)과 양이온(암모늄) 분석에는 IC를 사용합니다.
당사의 휴대용 색도계는 수질 분석이 필요한 모든 곳에서 사용할 수 있습니다. 프로그래밍된 134개의 방법 중에서 선택하여 시료 성분에 포함된 농축물을 측정해 보십시오.
음용수 안전성부터 폐수 처리 공정에 이르기까지 당사의 솔루션은 고객이 원하는 가치를 제공하며 수질 분석 목표를 달성하는 데 도움을 줍니다.
휘발성 물질(VOC) 및 반휘발성 물질(semivolatiles, SVOC) 등의 폐수 내 유기 오염 물질 분석을 위한 규정 준수 요건에 부합하기 위하여 맞춤형으로 설계된 GC-MS 시스템을 사용하십시오.
휴대용 탁도 측정기로 현장에서 오염원을 바로 측정하십시오. 당사의 탁도 측정기는 백색 및 적외선 광원을 사용하여 규제 요구사항 충족을 지원합니다.
전체 자외선-가시광선(UV-Vis) 분광광도계 제품 라인을 제공합니다. 수상 경력이 있는 디자인과 사용자 친화적인 소프트웨어는 정량 분석과 순도 평가 등을 지원합니다.
LC-MS는 PPCP, 내분비 교란물질 및 살충제 분석용으로 가장 많이 선택되는 방법입니다. Orbitrap 기반 LC의 강력한 성능은 신종 오염물질에서 미지의 성분 식별 및 정량 분석에 유용합니다.
POP를 연구하고 모니터링하는 연구실에 대한 당사의 지원은 가장 까다로운 여러 POP 측정에 있어 높은 생산성과 가치 있는 솔루션을 보장합니다.
토양, 오니 및 폐기물 시료 채취용으로 설계된 이러한 용기는 EPA 성능 기반 사양을 충족하는 것으로 인증된 제품입니다.
당사의 디스크릿(discrete) 분석기는 측광 분석과 전기화학 분석을 자동화하여 실험실에서 여러 분석물을 동시에 측정하는 동시에 총 분석 및 작동 시간을 절감할 수 있도록 신속하고 재현성 있는 결과를 제공합니다.
Orion Versa Star Pro 측정기 | 자동 디스크릿 측광법(Automated Discrete Photometry) | IC | GC 및 GC-MS | LC 및 LC-MS | ICP-OES 및 ICP-MS | |
---|---|---|---|---|---|---|
pH, 용존 산소 | — | — | — | — | — | |
영양소(질소 및 인) | — | — | — | — | ||
무기 음이온 | — | — | — | — | — | |
미량 금속 | — | — | — | — | — | |
유기 오염 물질 | — | — | — | — | ||
신종 오염물질 | — | — | — | — |
폐수의 오염 검출을 위한 미국 EPA의 방법, 기기, 애플리케이션 노트가 이 브로셔에 요약되어 있습니다. 브로셔는 수질 검사 연구실에서 일반적으로 사용되는 폐수에 대한 종합적 지침을 제공합니다.