Search Thermo Fisher Scientific
음용수는 미국 음용수안전법(SDWA)의 EPA 규정에 따라 90가지 이상의 가능한 오염 물질에 대한 검사가 요구됩니다. 수도 시설 과학자와 용역 실험실에서는 ICAA, ICP-OES, ICP-MS, GC, GC-MS, LC, LC-MS 및 비색법을 포함한 다양한 Thermo Scientific 솔루션을 통해 승인된 분석법을 사용하여 무기 음이온 및 양이온, 금속, 방사성 핵종 및 유기 오염물과 같은 각종 오염물에 대해 정기적으로 모니터링해야 합니다. 사용할 기법을 결정하려면 다음을 참조하십시오.
전문가에게 문의하기커뮤니티 가입하기
당사의 pH, ISE, 전도도 및 용존 산소 측정 제품은 수질 및 액체 분석 분야에서 뛰어난 성능을 자랑합니다. Thermo Scientific Orion 제품군에는 다양한 범위의 보완적인 액체 감지 및 측정 제품이 포함됩니다.
이 휴대용 색도계는 수질 분석이 필요한 모든 곳에서 사용할 수 있습니다. 프로그래밍된 134개의 방법 중에서 선택하여 시료 성분에 포함된 농축물을 측정해 보십시오.
휴대용 탁도 측정기로 현장에서 오염원을 바로 측정하십시오. 당사의 탁도 측정기는 백색 및 적외선 광원을 사용하여 규제 요구사항 충족을 지원합니다.
EPA 방법 300.0 또는 300.1에 의한 음용수 내 무기 음이온 분석 및 질산염, 아질산염, 플루오르화물 및 소독 부산물(브롬산염, 아염소산염)을 측정하는 음이온 분석에 IC를 사용합니다.
EPA 539에 의한 호르몬 및 EPA 방법 544와 545에 의한 마이크로시스틴 분석에는 LC-MS/MS를 사용합니다. Orbitrap 기반 LC-MS의 강력한 성능은 미지의 신종 오염물질 식별 및 정량화에 유용합니다.
당사의 GC 및 GC-MS 시스템은 휘발성 화합물(VOC) 및 반휘발성 화합물(semivolatiles, SVOC)을 포함한 폐수 내 유기 오염물 분석에서 규정 준수 요건 만족을 위해 맞춤형으로 설계되었습니다.
EPA 방법 200.8에서는 ICP-MS를 사용하여 음용수에 포함된 특정 중금속 오염 물질을 분석합니다. 규정 준수를 위해 다른 종류의 금속에 대해서는 다른 방법을 사용해야 합니다.
미국 EPA 방법 200.7에서는 ICP-OES를 사용하여 음용수에 포함된 중금속 오염 물질을 분석합니다. 규정 준수를 위해 다른 종류의 금속에 대해서는 다른 방법을 사용해야 합니다.
당사의 디스크릿(discrete) 분석기는 측광 분석과 전기화학 분석을 자동화하여 실험실에서 여러 분석물을 동시에 측정하는 동시에 총 분석 및 작동 시간을 절감할 수 있도록 신속하고 재현성 있는 결과를 제공합니다.
이러한 솔루션은 분석의 가치를 높이고 음용수 안전 목표를 달성하는 데 도움을 줍니다.
다양한 자외선-가시광선(UV-Vis) 분광광도계 제품군 중에서 선택할 수 있습니다. 수상 경력이 있는 설계와 사용자 친화적인 소프트웨어는 정량화와 순도 평가 등을 지원합니다.
탁도 측정기 | IC | GC, GC-MS | LC, LC-MS | ICP-OES, ICP-MS | |
---|---|---|---|---|---|
음용수의 탁도 | — | — | — | — | |
냄새와 맛 | — | — | — | ||
무기 음이온 | — | — | — | — | |
미량 금속 | — | — | — | — | |
소독 부산물 | — | — | |||
유기 오염 물질 | — | — | — | ||
신종 오염물질 | — | — | — |