자동 불연속 측광법
환경 및 산업 시료의 신속한 분석
디스크릿(discrete) 측광 분석기는 소형의 탁상용 디자인으로 비색, 효소 및 전기화학 측정에 뛰어난 분석 성능을 제공합니다. Thermo Scientific™ 분석기는 식품 및 음료 분석, 물 및 토양 검사, 산업 품질 관리 등의 광범위한 애플리케이션에서 사용될 수 있습니다. 실험실은 자동 운영 시스템을 통해 여러 분석물을 동시에 측정함으로써 전체 분석 시간을 줄일 수 있습니다.
Thermo Scientific은 또한 분석을 더욱 간소화하고 비용을 줄일 수 있도록 50가지 이상의 즉시 사용 가능한 시스템 시약을 제공합니다.  
자동 디스크릿(discrete) 측광법 카테고리
물 및 토양 검사용 Thermo Scientific™ Gallery™ 및 Aquakem 시스템 시약을 사용한 자동 물 품질 모니터링 및 영양분 분석을 위한 다양한 테스트 제품을 선택할 수 있습니다. Thermo Scientific의 편리한 테스트 키트 중 하나를 선택하면 비용과 준비 시간이 줄어듭니다.
식품 및 음료 검사용 Thermo Scientific™ Gallery™ 및 Aquakem 시스템 및 시약을 사용한 자동 분석을 위한 다양한 테스트 제품을 선택할 수 있습니다. 비색 또는 효소 분석은 다양한 당류, 산류, 알코올류 뿐만 아니라 칼슘, 구리, 마그네슘, 철, 칼륨, 유리 및 총 이산화황(SO2), 요소, 암모니아, 단백질, 리파아제에 적용할 수 있습니다.
주요 동영상
비색, 효소 및 전기화학 측정을 위한 측광 분석기
더 맛있는 맥주 - Gallery Plus 분석기를 사용한 쉬운 맥주 분석