Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific VetDrugs Explorer Collection을 사용하여 높은 신뢰성의 LC-MS/MS 결과를 신속하게 얻을 수 있습니다. 이 컬렉션은 검증된 연속 단계별 복합 잔류 동물용 의약품 분석 솔루션 세트를 하나의 편리한 키트 형태로 제공합니다.
VetDrugs Explorer Collection은 실험실에서 분석 기능을 확장하는데 소요되는 시동 시간 및 비용을 줄이기 위해 마련된 것으로, 식품 매트릭스에서 여러 종류의 동물용 의약품 잔류물에 대한 효율적인 SRM-기반 표적(targeted) 정량 분석을 수행하는데 필수적인 구성요소를 제공합니다.
VetDrugs Explorer Collection은 사전 검사 및 검증을 거쳤으며, 분석의 전 과정을 아우르는 복합-잔류(multi-residue) 동물 의약품 분석 솔루션입니다.
종합적인 워크플로우(workflow) 솔루션인 VetDrugs Explorer Collection에는 다음 항목이 포함됩니다.
사용자의 전문 지식과 관계없이 VetDrugs Explorer Collection 분석법 및 구성요소는 함께 작동하여 강력하고, 신뢰할 수 있으며, 모호하지 않은 LC-MS/MS 결과를 쉽게 얻을 수 있도록 해줍니다.
가능한 최고 수준의 감도 및 결과의 확실성을 요구하는 정량 애플리케이션을 위해 VetDrugs Explorer Collection은 TSQ Altis 삼중 사중극자 질량분석기 시스템을 특징으로 하는 최고의 정량 분석 솔루션입니다. 이 최고의 정량 분석 솔루션은 추가적인 확실성과 최상의 감도를 달성하고자 하는 식품 안전 실험실을 위한 것입니다.
첨단 설계 덕분에 TSQ Altis 질량분석기를 사용하면 복잡한 매트릭스에서 높은 신뢰도의 간섭이 없는 정량화를 위해 향상된 신호 대 노이즈 감도 및 선택성을 제공하는 간편한 데이터 확보 방법인 고선택성 반응 모니터링(H-SRM)이 가능합니다.
완벽한 LC-MS / MS 데이터 확보, 프로세싱 및 보고 법(method)에는 160개 이상의 동물 의약품에 대한 화합물 정보가 포함되어 있습니다. 사용자는 200가지의 비변성(native) 동물용 의약품과 50가지 이상의 동위원소 표지된 화합물을 포함하는 동물용 의약품 화합물 데이터베이스를 통해, 또는 사전 구성된 분석법을 업로드하고 수정함으로써 신속하게 분석법을 설정할 수 있습니다. LC 조건 및 화합물을 사용하여 사전 검사를 거친 TSQ 시리즈 질량분석기를 선택한 다음, 로드(load)하고 진행하십시오!
LC-MS/MS 분석법의 유연성을 바탕으로 SRM 전환 및 머무름 시간을 포함하는 사전 구성 분석법을 쉽게 만들고 수정할 수 있습니다.