웹 두께 및 기본 중량 측정
효율적이고 경제적인 제조
원재료 낭비를 최소화하면서 엄격한 고객 사양을 만족시키고 제품의 성능을 보장하십시오. Thermo Scientific 웹 두께 및 기본 중량 측정기는 균일하고, 신뢰성 있고, 기능적인 제품을 효율적으로 생산할 수 있게 해줍니다. 플라스틱, 컨버팅, 고무, 리튬 이온 배터리, 건축 자재, 직물 산업의 플랫시트 애플리케이션을 작업을 위한 광범위한 온라인 비접촉 평량 또는 두께 측정기를 제공하여 가장 까다로운 측정 환경에서 가장 엄격한 사양을 충족시켜 줍니다.
웹 두께 및 기본 중량 측정 주요 카테고리
생산량과 효율성을 유지하면서 고품질 제품을 생산해 보십시오. 압출 플라스틱, 포장 필름, 코팅, 고무, 리튬 이온 배터리, 건축 자재, 직물 산업의 플랫시트 애플리케이션을 위한 온라인 비접촉 측정 솔루션 포트폴리오를 제공하여 가장 까다로운 측정 환경에서 가장 엄격한 사양을 충족시켜 줍니다. 
Thermo Scientific 두께와 기본 중량 측정 및 제어 시스템은 다양한 애플리케이션을 위해 균일하고, 신뢰성 있고, 기능적인 제품의 효율적인 생산을 제공합니다. 당사의 제품 포트폴리오는 강력한 제어 플랫폼, 적외선, 핵, x-선, 테라헤르츠(terahertz), 레이저와 같은 첨단 기술을 사용하는 정확한 측정을 위한 지능형 센서, 신뢰성과 다용도성을 위해 다양한 구성으로 제조된 강력한 스캐닝 프레임을 포함합니다.
동영상: 비접촉식 기본 중량 및 두께 측정 게이지
웹 측정 시스템에 대해 알아야 할 사항 eBook
적절한 시스템을 통한 공정 최적화
응용 분야에 가장 적합한 측정 플랫폼, 센서 및 스캐너를 선택하는 방법을 알고 계십니까? 무료 eBook 다운로드, 웹 측정 시스템에 대해 알아야 할 사항
eBook 다운로드
테라헤르츠 감지 기술은 다양한 단층 및 다층 분야에서 사용할 수 있는 비핵 온라인 측정 솔루션입니다. 이 기술을 통해 두께, 기본 중량 및 밀도를 동시에 측정할 수 있습니다. 테라헤르츠 기술의 정의와 테라헤르츠를 통한 새롭고 고유한 측정 기능에 대해 알아보십시오.
자세히 알아보기