웹 게이징 두께 및 기본 중량 측정 제품
지식을 활용하여 성과 창출
정확한 측정 데이터를 확보하고 생산성을 개선하는 동시에 원료 낭비를 최소화할 수 있습니다. Thermo Scientific 웹 게이지를 통해 일관성 있고 안정적인 고품질 제품을 효율적으로 생산할 수 있습니다. Thermo Scientific은 귀사의 공정에 대한 독특한 분석 정보를 제공하는 지능적이고 정확한 온라인 비접촉 측정 시스템 포트폴리오 전체를 제공합니다. 슬림형, 다층, 혁신 소재, 새로운 애플리케이션 필요 여부에 상관없이 당사는 귀사의 측정 요구사항에 부합할 수 있는 뛰어난 역량을 보유하고 있습니다.
웹 게이징 두께 및 기본 중량 측정 제품 카테고리
Thermo Scientific의 측정 및 제어 플랫폼은 생산 라인의 품질, 일관성 및 효율성을 향상시키고 귀사의 공정을 파악할 수 있는 정보를 제공합니다.
Thermo Scientific 21PlusHD 측정 및 제어 시스템은 롤, 시프트 및 프로덕션 보고서, 3D 프로필 및 줌 디스플레이, SPC/QC 제어 차트 및 결함 맵핑과 같은 고급 분석 및 보고 기능을 제공합니다.
Thermo Scientific IPlus! 측정 및 제어 시스템은 가치 기반 시스템으로서 사용하기 쉬운 직관적인 HMI를 토대로 낮은 소유 비용에 뛰어난 성능을 발휘합니다.
Thermo Scientific 센서는 우수한 신호 대 잡음비로 빠르고 정확하며 반복 가능한 측정을 지원합니다. 각 솔루션은 광범위한 분야에서 재료 비용 절감과 높은 라인 활용률을 자랑합니다.
특히 중요한 사항은 안정성, 모듈성, 유지관리 용이성 및 낮은 소유 비용입니다. Thermo Scientific 솔리드 스캐너 설계는 정확성과 프로필 반복성을 보장합니다. 각 스캐너에는 Linux 운영 체제를 실행하는 내장형 iBox 프로세서가 통합되어 있어 빠르고 안전하며 효율적인 측정이 가능합니다.
테라헤르츠 감지 기술은 다양한 단층 및 다층 분야에서 사용할 수 있는 비핵 온라인 측정 솔루션입니다. 이 기술을 통해 두께, 기본 중량 및 밀도를 동시에 측정할 수 있습니다. 테라헤르츠 기술의 정의와 테라헤르츠를 통한 새롭고 고유한 측정 기능에 대해 알아보십시오.
자세히 알아보기
동영상: 비접촉식 기본 중량 및 두께 측정 게이지
Thermo Scientific 웹 두께 및 기본 중량 시스템이 플라스틱, 고무, 리튬 이온 배터리 및 섬유 산업에서 플랫시트 재료의 성능을 어떻게 보장하는지 알아보십시오.
웹 게이징 시스템에 대해 알아야 할 사항 eBook
적절한 시스템을 통한 공정 최적화
응용 분야에 가장 적합한 측정 플랫폼, 센서 및 스캐너를 선택하는 방법을 알고 계십니까? 무료 eBook 다운로드, 웹 게이징 시스템에 대해 알아야 할 사항
eBook 다운로드