두께 및 기본 중량 측정을 위한 웹 게이징 센서
정확하고 반복 가능한 측정
엄격한 고객 사양에 부합하고 제품 품질을 보장하는 동시에 라인 투자를 최적화하고 원료 낭비를 최소화합니다. Thermo Scientific 두께 및 기본 중량 측정 센서는 우수한 신호 대 잡음비로 빠르고 정확하며 반복 가능한 측정을 지원합니다. 각 솔루션은 광범위한 분야에서 재료 비용 절감과 높은 라인 활용률을 자랑합니다.
웹 게이징 센서
Thermo Scientific Beta Plus 전송 센서는 다양한 웹 게이징 공정 분야에서 정확한 온라인 기본 중량 측정을 지원합니다. 소스에서 방출되는 베타 입자의 흡수율을 기준으로 기본 중량을 측정하므로, 최고의 공정 측정과 제어가 가능합니다.
코팅 두께 측정기, 페인트 두께 측정기 또는 필름 두께 측정기 중 어느 것이 필요하든 Thermo Scientific PROSIS 적외선 공정 분석 센서는 근적외선 영역의 전체 스펙트럼 범위를 사용하여 정밀한 다성분 두께 데이터를 제공함으로써 온라인으로 소재를 분석하므로 생산 품질을 개선하고 폐기물을 줄여줍니다. 
Thermo Scientific ShadowMaster 직접 두께 센서는 이동 중인 웹에서 비접촉 온라인으로 두께를 정확하게 측정합니다. 다양한 재료를 측정할 수 있어 보정 또는 규제 승인 없이 공정 제어력 향상, 품질 개선, 생산성 향상 등의 이점을 제공합니다.
Thermo Scientific 테라헤르츠 센서는 다층 플라스틱 시트 압출, 다층 폼 압출, 고무 타이어 캘린더링, 컨베이어 벨트, 루핑, 슁글(Shingle)과 같은 다양한 활용처에 적합하도록 산업화된 테라헤르츠 감지 기술을 사용하여 단일 및 다층 게이징 분야를 지원하는 안전한 비핵 온라인 측정 솔루션입니다. 
Thermo Scientific X-Ray Master 중량 및 두께 센서는 이동 중인 웹에서 재료를 비접촉 방식으로 측정합니다. 제품의 X선 흡수 특성을 사용하여 제품의 특성을 정확하게 측정하므로 센서는 폭넓은 제품군에서 정확한 고해상도 측정 데이터를 제공할 수 있습니다.
테라헤르츠 감지 기술은 다양한 단층 및 다층 분야에서 사용할 수 있는 비핵 온라인 측정 솔루션입니다. 이 기술을 통해 두께, 기본 중량 및 밀도를 동시에 측정할 수 있습니다. 테라헤르츠 기술의 정의와 테라헤르츠를 통한 새롭고 고유한 측정 기능에 대해 알아보십시오.
자세히 알아보기
동영상: 비접촉식 기본 중량 및 두께 측정 게이지
Thermo Scientific 웹 두께 및 기본 중량 시스템이 플라스틱, 고무, 리튬 이온 배터리 및 섬유 산업에서 플랫시트 재료의 성능을 어떻게 보장하는지 알아보십시오.
웹 게이징 시스템에 대해 알아야 할 사항 eBook
적절한 시스템을 통한 공정 최적화
응용 분야에 가장 적합한 측정 플랫폼, 센서 및 스캐너를 선택하는 방법을 알고 계십니까? 무료 eBook 다운로드, 웹 게이징 시스템에 대해 알아야 할 사항
eBook 다운로드