HDI-Web-Gauging-Scanners-for-Thickness-and-Basis-Weight-Measurement-270x195
효율적인 솔리드 설계
특히 중요한 사항은 안정성, 모듈성, 유지관리 용이성 및 낮은 소유 비용입니다. Thermo Scientific 솔리드 스캐너 설계는 정확성과 프로필 반복성을 보장합니다. 각 스캐너에는 내장형 iBox 프로세서와 Linux 운영 체제가 통합되어 있어 빠르고 안전하며 효율적인 측정이 가능합니다. 
주요 웹 게이징 스캐너
Thermo Scientific Mark III 산업용 스캐너는 전체 Thermo Scientific 온라인 센서 제품군을 지원하는 고성능 측정 플랫폼입니다. 솔리드 스캐너 설계는 안정성, 신뢰성 및 유지관리성이 뛰어나 최대 수명 주기 성능을 보장합니다. 이 제품은 입증된 외골격 설계를 활용하여 튜브형 강철 구조를 통합하므로 안정성이 높고 내부 구성품을 환경과 격리합니다. Mark III는 견고한 설계 덕분에 고온, 습기, 분진 및 섬유에 노출되는 까다로운 분야에 적합한 솔루션입니다.
Thermo Scientific L400 스캐너는 많은 Thermo Scientific 온라인 센서를 지원하는 고성능 플랫폼입니다. 이 경우에 Mark III 스캐너의 크기와 페이로드 용량 기능은 필요하지 않지만 정밀도와 정확도는 필수적입니다. 독특한 설계에는 강도와 내구성을 고려한 정밀 용접은 물론, 시트 오염을 방지해 주는 완전히 밀폐된 레일이 적용되어 있습니다. 센서 드라이브는 강도와 정밀도를 고려하여 강철 보강 타이밍 벨트를 사용하고, 디지털 인코더는 센서 위치를 정밀하게 제어합니다.
Thermo Scientific L220 스캐너는 최소 설치 공간으로 성능을 극대화하도록 설계된 고성능 스캔 플랫폼입니다. 이 제품은 기계 개조를 최소화하면서 작은 공간에 잘 맞도록 로우 프로파일로 설계된 매우 견고한 스캔 플랫폼입니다. 전용 설계는 조정이 필요 없고 센서 정렬의 수명 연장을 위해 정밀하게 가공되었으며, 레일은 먼지가 없도록 완전히 밀폐되어 재료가 시트에 떨어지지 않도록 보장합니다.
Thermo Scientific L220 Shadow 스캐너는 직경 15.8cm(6.25인치) 스테인리스 롤을 통합하고 있으며, Thermo Scientific ShadowMaster 센서와 함께 사용하도록 제작된 로우 프로파일 L220를 개조한 제품입니다. 플로팅 베어링 설계와 유도 센서가 장착된 스테인리스강 롤 덕분에 온도 확장 및 프레임 런아웃 영향을 최소화하여 가장 정확한 측정이 가능합니다. L220 Shadow는 안정성, 신뢰성 및 유지관리성이 뛰어나 수명 주기 성능을 극대화하며, 기계 개조를 최소화하면서 작은 공간에 잘 맞도록 로우 프로파일로 설계된 매우 견고한 스캔 플랫폼입니다. 독특한 설계는 조정이 필요 없고 센서 정렬의 수명 연장을 위해 정밀하게 가공되었으며, 레일은 먼지가 없도록 완전히 밀폐되어 재료가 시트에 떨어지지 않도록 보장합니다.
Thermo Scientific C-Frame 스캐너는 공간이 제한적이고 환경이 열악한 설치 환경이나 모든 측정 하드웨어를 패스라인(Passline)에서 쉽게 철회해야 하는 경우에 이상적입니다. C-Frame은 다양한 구성이나 활용처별 설계로 출시되며, 중량 튜브형 강철 용접을 적용하여 내구성뿐 아니라 소스와 검출기의 영구 정렬을 보장하므로 측정 성능이 최적화됩니다.
Thermo Scientific Box Beam 스캐너는 반사 모드에서 작동하는 Thermo Scientific 센서의 기계 간 스캔 측정 전용으로 제작되었습니다. 이 입증된 스캐너 설계는 안정성, 신뢰성, 유지관리성이 뛰어나 최대 수명 주기 성능을 보장합니다.
이 단측 스캔 프레임은 매우 거친 환경에서 내구성과 성능이 요구되는 까다로운 분야를 고려해 제작되었으며, 독특한 박스 빔 마운트 설계를 적용하여 가혹한 환경에서 드라이브 구성품을 보호해줍니다. 마운트에 퍼지 덕트가 있어 양압을 통해 드라이브 시스템에 이물질이 유입되지 않도록 방지합니다.
동영상: 비접촉식 기본 중량 및 두께 측정 게이지
Thermo Scientific 웹 두께 및 기본 중량 시스템이 플라스틱, 고무, 리튬 이온 배터리 및 섬유 산업에서 플랫시트 재료의 성능을 어떻게 보장하는지 알아보십시오.
웹 게이징 시스템에 대해 알아야 할 사항 eBook
적절한 시스템을 통한 공정 최적화
응용 분야에 가장 적합한 측정 플랫폼, 센서 및 스캐너를 선택하는 방법을 알고 계십니까? 무료 eBook 다운로드, 웹 게이징 시스템에 대해 알아야 할 사항
eBook 다운로드