본 비교 차트를 확인하여 귀사에 최적인 시스템이 무엇인지 알아보십시오.
궁금한 점이 더 있으신가요? 무빙 웹 두께 및 중량 측정 시스템 페이지를 방문하시거나 애플리케이션 전문가에게 문의하십시오.
애플리케이션 전문가에게 문의하기
| 21Plus! | IPlus! |
| ![](/content/dam/LifeTech/Thermo-Scientific/CAD/Marketing-Images/M&M-Images/FP-21Plus-Measurement-and-Control-System-for-Plastic-Films-230x100.jpg) | ![](/content/dam/LifeTech/Thermo-Scientific/CAD/Marketing-Images/M&M-Images/FP-IPlus-Measurement-and-Control-System-for-Flexible-Packaging-230x100.jpg) |
캐스트 필름 | ✓ | ✓ |
공압출 필름 | ✓ | |
시트 압출 | ✓ | ✓ |
바이액스 필름 | ✓ | |
컨버팅 제품 | ✓ | |
압출 코팅(전체만 해당) | ✓ | ✓ |
압출 코팅(베이스/코트/전체) | ✓ | |
텐덤 압출 코팅 | ✓ | |
롤/블레이드 코팅 | ✓ | |
건축 재료 | ✓ | |
종이 | ✓ | |
부직포 | ✓ | ✓ |
패치 코팅 | ✓ | |
고무/비닐 캘린더링 | ✓ | ✓ |
지붕재 | ✓ | |
연마재 | ✓ | |
플로트 유리 | ✓ | |
블로운 필름 | ✓ | |
| 21Plus! | IPlus! | 범위 | 측정 | 측정 원리 |
BetaPlus KR85 | ✓ | ✓ | 5–1600 gsm | 기본 중량 | 동위원소 |
BetaPlus SR90 | ✓ | ✓ | 100–7000 gsm | 기본 중량 | 동위원소 |
PM Roofing SR90 | ✓ | | 100–7000 gsm | 기본 중량 | 동위원소 |
Prosis | ✓ | ✓ | 1–2000 µm (재료에 따라 다름) | 기본 중량 또는 직접 두께 | NIR 분광법 |
ShadowMaster | ✓ | ✓ | 100–6500 µm | 직접 두께 | 레이저 |
XrayMaster | ✓ | | 20–50,000 gsm | 기본 중량 | x-선 |
테라헤르츠 | ✓ | | 50 µm – 150 mm (재료에 따라 다름) | 직접 두께 | 옵티컬 TOF(Thz) |
| 21Plus! | IPlus! | 최대 시트 폭 |
Mark III Industrial Scanner | ✓ | | 393.7 인치 (10m) |
Mark III Hazard Reduced Scanner | ✓ | | 148 인치 (3749mm) |
Mark III Industrial Scanner for ShadowMaster Sensor (roll 포함) | ✓ | | 118 인치 (2997mm) |
Mark III Vertical Passline Industrial Scanner - 수직에서 +/- 45도 기울일 수 있음 | ✓ | | 148 인치 (3749mm) |
Mark III Wide Gap Industrial Scanner | ✓ | | 148 인치 (3749mm) |
Abrasive Scanning C-Frame - 항상 수직 | ✓ | | 80 인치 (2032mm) |
Stainless Steel Roofing Scanning (고수분 함량) C-Frame | ✓ | | 80 인치 (2032mm) |
L220 Scanning Frame | ✓ | ✓ | 88 인치 (2236mm) |
L220 Scanner for ShadowMaster Sensor (roll 포함) | ✓ | ✓ | 88 인치 (2236mm) |
L400 Industrial Scanner | ✓ | ✓ | 157 인치 (4m) |
Box Beam | ✓ | | 80 인치 (2032mm) |
| 21Plus! | IPlus! |
| ![](/content/dam/LifeTech/Thermo-Scientific/CAD/Marketing-Images/M&M-Images/FP-21Plus-Measurement-and-Control-System-for-Plastic-Films-230x100.jpg) | ![](/content/dam/LifeTech/Thermo-Scientific/CAD/Marketing-Images/M&M-Images/FP-IPlus-Measurement-and-Control-System-for-Flexible-Packaging-230x100.jpg) |
캐스트 필름 | ✓ | ✓ |
공압출 필름 | ✓ | |
시트 압출 | ✓ | ✓ |
바이액스 필름 | ✓ | |
컨버팅 제품 | ✓ | |
압출 코팅(전체만 해당) | ✓ | ✓ |
압출 코팅(베이스/코트/전체) | ✓ | |
텐덤 압출 코팅 | ✓ | |
롤/블레이드 코팅 | ✓ | |
건축 재료 | ✓ | |
종이 | ✓ | |
부직포 | ✓ | ✓ |
패치 코팅 | ✓ | |
고무/비닐 캘린더링 | ✓ | ✓ |
지붕재 | ✓ | |
연마재 | ✓ | |
플로트 유리 | ✓ | |
블로운 필름 | ✓ | |
| 21Plus! | IPlus! | 범위 | 측정 | 측정 원리 |
BetaPlus KR85 | ✓ | ✓ | 5–1600 gsm | 기본 중량 | 동위원소 |
BetaPlus SR90 | ✓ | ✓ | 100–7000 gsm | 기본 중량 | 동위원소 |
PM Roofing SR90 | ✓ | | 100–7000 gsm | 기본 중량 | 동위원소 |
Prosis | ✓ | ✓ | 1–2000 µm (재료에 따라 다름) | 기본 중량 또는 직접 두께 | NIR 분광법 |
ShadowMaster | ✓ | ✓ | 100–6500 µm | 직접 두께 | 레이저 |
XrayMaster | ✓ | | 20–50,000 gsm | 기본 중량 | x-선 |
테라헤르츠 | ✓ | | 50 µm – 150 mm (재료에 따라 다름) | 직접 두께 | 옵티컬 TOF(Thz) |
| 21Plus! | IPlus! | 최대 시트 폭 |
Mark III Industrial Scanner | ✓ | | 393.7 인치 (10m) |
Mark III Hazard Reduced Scanner | ✓ | | 148 인치 (3749mm) |
Mark III Industrial Scanner for ShadowMaster Sensor (roll 포함) | ✓ | | 118 인치 (2997mm) |
Mark III Vertical Passline Industrial Scanner - 수직에서 +/- 45도 기울일 수 있음 | ✓ | | 148 인치 (3749mm) |
Mark III Wide Gap Industrial Scanner | ✓ | | 148 인치 (3749mm) |
Abrasive Scanning C-Frame - 항상 수직 | ✓ | | 80 인치 (2032mm) |
Stainless Steel Roofing Scanning (고수분 함량) C-Frame | ✓ | | 80 인치 (2032mm) |
L220 Scanning Frame | ✓ | ✓ | 88 인치 (2236mm) |
L220 Scanner for ShadowMaster Sensor (roll 포함) | ✓ | ✓ | 88 인치 (2236mm) |
L400 Industrial Scanner | ✓ | ✓ | 157 인치 (4m) |
Box Beam | ✓ | | 80 인치 (2032mm) |
스캐너/센서 호환성 차트
| L220 | L400 | Mark III | C-Frame | Box Beam |
PROSIS IR Transmission | ✓* | ✓* | ✓ | | |
PROSIS IR Microbeam | | | ✓ | | |
PROSIS IR Reflection | ✓ | ✓ | ✓ | | |
PROSIS IR Dual Reflection | | | ✓ | | |
BetaPlus | ✓* | ✓* | ✓ | | |
LFE Beta Roofing Sensor | | | | ✓ | |
XrayMaster | | ✓ | ✓ | | |
ShadowMaster | ✓* | ✓ | ✓ | | |
테라헤르츠 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
*Iplus! 플랫폼에서 사용 가능 |