Search Thermo Fisher Scientific
배터리 제조를 위해 특별히 설계된 Thermo Scientific LInspector Edge 인라인 질량 조면계는 새로운 혁신적인 기술로 사용자가 이전에는 얻기 어려웠던 분해능 및 정밀도 수준으로 전극의 전체 코팅 영역을 분석할 수 있습니다. 배터리 연구 개발 또는 전극 대량 생산을 수행하는 경우, LInspector Edge 인라인 질량 조면계는 전극 코팅에서 일관된 균일성을 달성할 수 있는 신뢰성을 제공합니다.
셀 제품 설계의 전극 코팅 중량 목표 달성이 완제품 배터리 셀의 중요한 성능과 안전 특성을 결정합니다. 코팅 균일성 최적화를 실패하면 과도한 폐기물이 발생하고 에너지 용량이 낮아져 배터리 셀이 잠재적으로 안전하지 않을 수 있습니다. LInspector Edge 인라인 질량 조면계는 전체 전극의 100%를 검사할 수 있으며, 전극 코팅 균일성에 대한 정보가 풍부한 데이터를 제공합니다. 배터리 연구 및 개발 팀이 코팅 물질과 코팅 장비 제어를 최적화하는 것을 가능하게 하는 귀중한 도구입니다. 이러한 향상된 이해 및 측정 기능은 엔지니어링 팀이 공정 개발에서 품질과 수율을 높이는 데 도움이 되며, 장비의 기계적 설계 및 최적화에 영향을 미칩니다.
파일럿 규모 제조는 대량 생산 전에 테스트와 검증을 위해 소량의 배터리 셀을 생산하도록 설계됩니다. 연구자와 공정 엔지니어는 제품과 공정의 품질과 성능을 개선하기 위해 전극의 질량 로딩 분포를 이해하는 것이 중요합니다. LInspector Edge 인라인 질량 조면계는 코팅된 전극의 100%를 측정하는 최초의 분석기로 개발을 가속화하고 수율을 개선합니다. 1000배가 넘는 질량 로딩 균일성 데이터를 실시간으로 제공하는 이 기술은 공정 이해를 개선하고 차세대 물질의 스케일업을 가속화하며 더 높은 성능의 배터리를 신뢰성 있고 경제적으로 생산할 수 있도록 합니다.
청정 에너지 계획에 대응하여 리튬 이온 배터리에 대한 수요가 계속 증가함에 따라, 배터리 제조업체는 폐기 물질을 줄이는 동시에 처리량 증가라는 문제에 직면해 있습니다. 전극 코팅 생산에서 코팅 균일성은 완제품 배터리 셀의 성능, 신뢰성 및 안전성에 매우 중요합니다. LInspector Edge 인라인 질량 조면계는 코팅 균일성 제어 및 더욱 빠른 전극 로딩 결함 검출을 위한 혁신적인 기술 및 성능으로 전극 코팅 공정에 대한 철저한 분석을 제공하고 전체 롤의 추적성을 보장합니다. 현재의 측정 방법은 전극의 2-4%만 측정하는 반면, LInspector Edge 인라인 질량 조면계는 코팅된 전극의 100%를 실시간으로 측정합니다. 완전히 전체폭의 끝에서 끝까지 로딩 균일성 프로파일 데이터를 밀리초 속도로 수집하여 이전에는 달성할 수 없었던 통찰력과 추적성을 제공합니다. 실시간으로 수집된 풍부한 데이터를 통해 배터리가 고품질 사양을 충족하는지 확인하고 생산 수율을 최적화할 수 있습니다.