Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific LInspector Edge Pro 소프트웨어를 사용하여 Thermo Scientific LInspector Edge 인라인 질량 조면계의 강력성을 활용하세요. 배터리 전극 코팅 균일성 응용 분야를 위해 특별히 개발된 LInspector Edge Pro 소프트웨어는 코팅 균일성 검사의 운영, 관리 및 데이터 시각화를 용이하게 합니다. 사용자 친화적인 인터페이스를 통해 작업자는 전극 코팅 공정 중 분석기와 공정 데이터를 쉽게 제어할 수 있습니다.
소프트웨어 기능은 다음과 같습니다.
인간 기계 인터페이스(HMI)는 전체 전극 표면의 질량 로딩 수준을 나타내는 여러 유형의 시각화를 표시할 수 있습니다. 이러한 디스플레이는 전체 너비 패널과 절반 너비 패널로 이용 가능하므로 여러 시각화를 동시에 볼 수 있습니다.
작업자는 고분해능 질량 로딩 프로파일 데이터를 통한 실시간 피드백을 사용하여 공정을 신속하게 조정할 수 있어 제품 균일성을 향상시킬 수 있습니다. 또한 작업자는 제조 공정에서 초기 결함을 검출하고 식별할 수 있습니다. 이를 통해 비용 효율적인 개선 조치를 취할 수 있으며, 궁극적으로 배터리의 품질, 신뢰성 및 성능에 대한 확신을 높일 수 있습니다.
실시간으로 생성되는 히트 맵(heat map)은 전체 전극에 대한 고분해능 질량 로딩 결과에 대한 그래픽 표현을 제공하여 작업자가 관심 영역을 빠르게 식별할 수 있습니다. 연속 코팅에 대한 모든 패치, 스트라이프 또는 섹션에 대한 주요 통계가 계산되고 표시됩니다.
색상 척도를 즉석에서 조정할 수 있어 사용자가 전극 코팅에서 특징을 강조할 수 있습니다. 디스플레이를 관심 영역으로 스크롤하고 확대/축소할 수 있습니다. 또한 시스템은 커서 아래 십자형 위치의 폭 방향(CD) 및 기계 방향(MD) 단면 프로파일을 표시할 수 있습니다.
폭 방향(CD) 및 기계 방향(MD) 프로파일은 전체 너비 및 절반 너비 패널 모두 사용할 수 있습니다. 고해상도 CD 프로파일은 제품의 단면 균일성을 보여줍니다. Zone CD 프로파일은 슬롯 다이 액추에이터(slot die actuator)를 조정하는 데 사용되며, 추세 그래프는 시간 경과에 따른 평균 무게의 변화와 프로파일 내의 최고 및 최저 지점을 보여줍니다. 멀티-MD 프로파일 디스플레이는 웹에서 여러 고정 지점을 동시에 추세화하여 스트라이프 또는 패치 가장자리와 같은 핵심 영역을 분석하고 최대 32개의 MD 추세를 동시에 표시할 수 있습니다.
스트라이프 프로파일 디스플레이는 각 스트라이프가 만들어지는 대로 실시간 개요를 제공합니다. 각 스트라이프에 대해 컬러를 지정하여 프로파일을 표시하고, 컬러를 강조 표시하여 결함이 있는 프로파일 영역을 명확하게 보여줍니다. 통계는 실시간으로 계산되고, 각 스트라이프에 대해 평균 중량, 시작 및 끝 위치, 최소 및 최대 중량 및 CD 스프레드 등을 표시합니다. 사양을 벗어난 통계는 신속한 식별을 위해 강조 표시되어 공정 제어 결정을 신속하게 내릴 수 있습니다.