Search Thermo Fisher Scientific
리튬 이온 배터리 제조는 비용이 많이 들고 어려운 공정입니다. 배터리의 우수한 품질과 성능을 보장하기 위해 Thermo Scientific LInspector 측정 및 제어 시스템은 정확한 전극 코팅 중량 측정, 전극 캘린더링 두께 및 분리막 필름의 다층 두께 측정에 대한 필요성을 충족시킵니다. 센서 정확성과 보고 기능이 조합된 LInspector 측정 및 제어 시스템은 안전성, 일관성, 신뢰할 수 있는 배터리의 효율적인 생산을 개선하고 유지하기 위해 선호되는 인라인 측정 솔루션입니다.
균일성 문제, 간헐적인 코팅 가장자리 및 스크래치와 같은 전극 코팅의 결함은 리튬 이온 배터리의 신뢰성, 성능 및 안전성에 직접 영향을 미칩니다. LInspector 측정 및 제어 시스템은 고급 센서 기술 및 빠른 스캔 속도를 사용하여 결함 검출에서 신뢰성을 제공합니다. 높은 소스 강도, 우수한 반복성 및 혁신적인 슬롯 지오메트리 설계를 결합한 LInspector 측정 및 제어 시스템은 탁월한 분해능과 코팅 결함 분석을 제공합니다.
전극 제조 공정의 중요한 단계인 전극 캘린더링은 공극성을 줄이고 입자 접촉을 개선하여 배터리의 에너지 밀도를 개선합니다. LInspector 측정 및 제어 시스템을 사용하여 캘린더링된 전극의 치수 적합성을 보장할 수 있습니다. 공초점 레이저 기술로 제작된 LInspector 측정 및 제어 시스템은 표면 거칠기, 반사율 및 다양한 전극 물질에 상관없이 정밀한 측정과 우수한 반복성을 제공합니다.
분리막은 리튬 이온 배터리의 중요한 구성 요소이며, 리튬 이온 흐름을 용이하게 하는 동시에 단락 및 열 폭주를 방지합니다. LInspector 측정 및 제어 시스템을 사용하여 분리막 필름의 두께 균일성을 보장할 수 있습니다. 분리막 조성, 다층 또는 세라믹 코팅과 상관없이, LInspector 측정 및 제어 시스템은 자동 압출 다이 제어를 위한 빠른 피드백과 함께 실시간 동일한 스폿 측정을 제공하므로 배터리 제조업체는 제품 균일성을 최적화하고, 수율을 극대화하며, 폐기를 줄이고, 최종 셀 품질 및 안전성을 개선할 수 있습니다.