전례 없는 코팅 QA를 통한 배터리 제조
Thermo Scientific LInspector Edge 인라인 질량 조면계는 배터리 제조를 위한 차세대 공정 계측 도구로서 전극 코팅 QA를 위한 새로운 기준을 설정합니다. 스캔 및 움직이는 부품 없이, 코팅된 전극의 100%를 실시간으로 측정합니다. 공간 정보와 코팅 중량 데이터를 동시에 수집하여 전체 너비 평량 및 프로파일 균일성 분석 모두를 제공합니다. 이러한 기능은 기존의 평량 게이지가 시트 폭을 따라 이동해 생성하는 스폿 측정 데이터에 비해 전례없는 정밀도와 최대 생산 속도로 데이터를 캡처하여 고해상도 이미지를 생성하는 능력으로 보완됩니다.  그 결과 기존 게이지보다 1000배 더 많은 코팅 프로파일 중량 데이터를 제공하며 다른 기술로는 놓칠 수 있는 비균일성을 검출할 수 있습니다. LInspector Edge 인라인 질량 조면계를 사용하여 배터리 제조업체는 모범적이고 반응이 빠르며 정확한 공정 제어를 위한 가장 안전한 기초를 구축하고 최고 수준의 품질 및 성능을 보호할 수 있습니다.
  • 100% 전극 질량 로딩 검사
  • 반응이 빠른 고급 공정 제어 가능
  • 품질 보증을 위한 완벽한 추적성
100% 전극 질량 로딩 검사
LInspector Edge 인라인 질량 조면계를 통해 배터리 제조업체는 전극 코팅 품질을 실질적으로 제어할 수 있습니다. 높은 생산 속도로 작동할 수 있는 이 제품은 코팅된 전극의 100%를 실시간으로 측정하여 스캐닝 방식의 게이지로는 얻을 수 없는 1000배 이상의 질량 로딩 균일성 데이터를 제공합니다. 이 정보가 풍부한 데이터를 사용하여 공정 초기에 작은 결함을 발견하여 효과적인 개선 조치를 취할 수 있으며 배터리 제조업체는 다음과 같은 도움을 받을 수 있습니다.
  • 폐기율 감소
  • 시장 출시 기간 단축
  • 공정 이해 및 제품 성능 향상
반응이 빠른 고급 공정 제어 가능
전극 코팅량 및 프로파일 균일성은 리튬 이온 배터리의 품질과 안전성을 유지하는 데 있어 매우 중요하며, LInspector Edge 인라인 질량 조면계는 제조업체가 공정 효율을 극대화하는 동시에 사양을 충족할 수 있도록 도와줍니다. 이 제품은 3 밀리미터마다 전체 코팅 프로파일을 제공하여 가장 빠른 측정 피드백을 제공합니다. 따라서, 더 빠르게 더 많은 정보로 더 정확한 제어 결정을 내릴 수 있습니다. 이로 인해 더욱 신속한 시작과 가속화된 제품 전환이 가능하여 폐기를 줄이고 처리량을 증가시킬 수 있습니다.
품질 보증을 위한 완전한 추적성
제조 공정 전반에 걸쳐 배터리 구성요소의 품질을 유지하는 것이 중요합니다. 작은 결함조차도 배터리의 안전성과 성능에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서, 배터리 제조업체는 공정 초기에 결함을 식별하고 그 원인을 역으로 추적할 수 있는 완벽한 추적성 시스템을 구현해야 합니다.
LInspector Edge 인라인 질량 조면계를 사용하여 전체 생산 공정에서의 코팅 균일성을 측정함으로써 마침내 전체 전극 롤에 대한 추적이 가능해졌습니다. 이 결과는 쉽게 접근할 수 있는 고해상도 이미지 형태로 제공됩니다. 이 새로운 질량 프로파일로메트리 기술은 귀중한 데이터와 함께 모든 전극 롤의 전체 수명 주기에 대한 가시성을 제공할 수 있으므로 생산 문제 또는 추세를 신속하게 파악하여 배터리 제조업체는 생산 공정을 최적화하고 효율성을 극대화하기 위해 적극적인 개선을 할 수 있습니다.