Search Thermo Fisher Scientific
TSQ Plus 삼중 사중극자 질량분석기는 높은 선택성과 함께 다섯 자릿수(10의 5제곱) 이상의 직선성 동적 범위(linear dynamic range)는 표적 정량 분석 실험에 대한 다양한 요구를 해결합니다. 향상된 획득 속도는 임상이행연구(translational research, 중개연구) 워크플로우 개발 또는 분석법 최적화를 위한 대규모 연구를 가능하게 하며, 5ms의 극성 전환(polarity switching)을 통해 보다 적은 실험으로 생산성을 극대화합니다.
데이터 신뢰도가 필요한 경우, TSQ Plus 삼중 사중극자 질량분석기의 기기적 특성은 복잡한 매트릭스에 대한 고성능 표적 실험을 지원합니다.
사전 제작된 템플릿, 기존 분석법 직접 가져오기, Thermo Scientific mzCloud 데이터베이스 통합 및 대규모 분석법 편집 기능이 있는 장비 제어 소프트웨어를 통해 신속하게 분석법을 설정하고 수정하면서 생산성을 향상시킬 수 있습니다. 직관적인 장비 Calibration 기능은 수행할 Calibration 항목이 자동으로 설정되어 있어서 장비 점검이 간소화되었습니다.
한 차원 높은 실험 성능을 제공하는 혁신적인 하드웨어 기능으로 현재의 요구 사항과 미래의 과제를 해결합니다. 새로운 능동형 충돌 셀(active collision cell)은 많은 일상적인 실험에서 매우 중요시되는 low-mass product ion transmission을 개선합니다. 탁월한 획득 속도와 5ms의 극성 전환 속도를 지원하는 새로운 전원 공급 장치를 통해 견고성 및 신뢰성이 확보되어 매우 복잡한 매트릭스에서도 최대의 생산성을 제공합니다.
통합된 LC-MS/MS 소프트웨어에는 예측된 장비 파라미터를 사용하여 selected-reaction monitoring (SRM) 분석표를 생성하고, 최적의 실험 파라미터를 결정하기 위해 데이터 프로세싱을 수행하며, 맞춤화된 레포트를 사용하여 표적 데이터를 효율적이고 신뢰성 있게 처리할 수 있습니다. Thermo Scientific Chromeleon 크로마토그래피 데이터 시스템(CDS)은 실험실 운영의 모든 측면을 관리할 수 있습니다.
표적 시료 분석 방법은 광범위한 화합물 등급과 실험 요구사항을 포괄하므로, 실험실에서는 생물학적 건조 스팟(biological dried spots)에서 대체 이온화 소스에 이르기까지 실험 요구사항을 충족하기 위해 다양한 옵션을 필요로 합니다. 또한 differential ion mobility는 백그라운드 간섭을 극복하여 동적 범위(dynamic range)를 확장하는데 사용할 수 있습니다.
사용가능한 확장된 정량 분석 성능
향상된 감도와 성능은 고처리량 애플리케이션을 위한 확실한 분석법 개발과 정밀한 정량 분석을 제공합니다.
환경 및 보건 위험을 초래하는 화학물질을 식별하기 위해서는, 기존 및 새로운 규정을 충족시킬 수 있는 일상적인 정량 분석을 위한 효과적이고 반응성 높은 솔루션을 찾는 것이 매우 중요합니다. 정량 분석 솔루션은 낮은 농도의 화학 오염 물질을 스크리닝하고 정량하기 위한 광범위한 분석 요구 사항을 충족해야 합니다. 이러한 화합물과 분석법은 다양하며, 규정을 준수하는 동시에 신속하고 확실하게 대응할 수 있는 통합 솔루션을 필요로 합니다. 더욱 자세한 내용은 아래 웨비나 및 PDF자료(영문)를 통해서 확인해보세요.
전세계 식량 공급을 위해서는 안전 및 규정 준수를 보장하는 것이 중요하며, 이것은 각기 다른 환경과 다양한 규정에 따라 처리되고 있습니다. 운송 및 취급 뿐만 아니라 살충제 개발 및 구현의 차이로 인해, 현재의 검사 요구사항 뿐만 아니라 새로운 위협과 규정을 다루기 위한 워크플로우 솔루션을 개발하는 것은 복잡하지만 중요한 일입니다. TSQ Altis Plus 질량분석기는 차원 높은 성능을 제공하여 이러한 문제를 해결합니다.
자신 있게 정량 분석을 수행하려면 목표에 맞는 액체 크로마토그래피 질량분석법(LC-MS) 워크플로우 솔루션이 필요합니다. 자세한 내용은 아래 애플리케이션 및 학습 센터를 통해 확인하실 수 있습니다.