Search Thermo Fisher Scientific
당사의 제품은 실험실에서 입증되었으며 현장에서 바로 사용할 수 있어 화학물질, 마약, 유해물질 및 폭발물을 비롯한 다양한 공공 안전 및 보안 위협을 해결할 수 있습니다. 당사는 초기 대응자, 소방서, 법 집행 기관, 군대 및 기타 정부 기관의 특정 요구 사항을 충족하도록 솔루션을 맞춤화하여 직원들이 장비를 잘 갖추고 신속하고 정확하며 안전하게 대응할 수 있도록 지원합니다.
당사는 실험실에서 입증된 신뢰성 있는 마약 및 불법 약물 식별 제품 포트폴리오를 제공합니다. 또한 현장 기반의 추정 검사 또는 확정 분석을 위한 고급 식별 등 고객의 특정 요구 사항에 적합한 포괄적이고 유연성 있는 다양한 제품을 제공합니다.
Thermo Scientific TruNarc 휴대용 마약 분석기로 실험실에서 입증된 기술의 정확성과 신뢰성을 현장에 직접 도입해보세요. TruNarc 분석기는 마약, 각성제, 항우울제, 환각제, 진통제 등 530가지가 넘는 물질을 쉽고 빠르게 검사합니다. TruNarc 분석기의 라이브러리는 새로운 약물 위협을 포함하도록 정기적으로 업데이트되며, 식별 시 대부분의 물질에 직접 접촉할 필요가 없습니다. TruNarc 분석기는 추정 증거를 위해 명확하고 확실한 실시간 결과를 제공하며, 시간과 날짜 스탬프를 포함한 자동화된 변조 방지 기록을 제공하여 신속한 기소를 지원합니다.
최근 몇 년 동안 "배쓰 솔트(bath salts)" 또는 "플랜트 푸드(plant food)"라고도 불리우는 합성 카티논(Synthetic Cathinones)으로 알려진 길거리 약물의 급격한 성장이 나타났습니다. 이들은 파괴적인 신체적인 영향뿐만 아니라 식별하기 어렵기 때문에 심각한 건강 위기를 나타냅니다. 이들은 종종 의도적으로 잘못된 라벨을 붙이고 기소를 피하기 위해 “사람이 소비하기 위한 것이 아님”을 주장하기도 합니다. 특정 약물 유형 또는 유도체가 불법화가 되자마자 변형된 물질이 새로운 법을 피하기 위해 시장에 진입합니다. 이들은 작은 분자 차이만 있을 수도 있지만, 법원이 위협에 앞서 가는데 있어 지속적인 도전을 제공합니다.
스파이스(Spice) 또는 K2로 더 잘 알려진 향정신성 허브 제품 그룹인 합성 카나비노이드는 마약 단속 요원들에게 또 다른 도전입니다. 이러한 물질에 “사람이 소비하기 위한 것이 아님”이라고 라벨을 붙일 수는 있지만 청소년들에게 마리화나 대체품으로서 팔리고 있으며 다양한 소매점에서 구입할 수 있습니다.
스파이스(Spice)를 만드는 데 사용되는 화학적으로 엔지니어링된 화합물은 종종 국경을 넘어 대량 분말로 배송된 다음, 흡연을 위한 식물 기반의 물질에 스프레이됩니다. 이 화합물들은 마리화나로 인한 효과와 유사한 효과를 만들어내지만 극도의 불안, 편집증, 환각, 심지어 심장마비 등의 더 강력하고 예측 불가능한 결과를 초래할 수 있습니다.
불법 약물 표적이 너무나 빠르게 진화함에 따라, 전통적인 습식 화학 키트는 미지 물질의 끊임없는 유입에 보조를 맞출 수 없습니다. TruNarc 휴대용 분석기는 새로운 디자이너 약물과 시장에서 주목을 받으면서 새롭게 떠오르는 변형 물질에 빠르게 적응하기 위해 정기적으로 업데이트되는 라이브러리를 특징으로 합니다. 또한 이 라이브러리에는 다양한 물질의 정확한 분석을 가능하게 하는 주요 남용 약물, 희석제 및 전구체가 포함되어 있습니다. 이 분석기는 널리 받아들여지고 있는 Raman 분광법을 활용하며, 액체, 젤, 페이스트, 정제와 캡슐의 내용물을 포함한 연한 색상의 고체 물질을 식별하는데 탁월한 높은 화학적 특이성을 가진 입증된 기술입니다. 이를 통해 TruNarc 분석기는 길거리, 경찰서, 세관 검문소, 법의학 실험실에서 이상적인 스크리닝 도구입니다.
| Thermo Scientific TruNarc 휴대용 마약 분석기 | Thermo Scientific 1064Defender 휴대용 Raman 분석기 | Thermo Scientific Gemini Chemical Identification Analyzer with LowDoseID |
검사 프로세스 | 현장 기반의 마약, 전구물질 및 희석제 추정 검사 | 사용자에게 유연성에 제공하는 마약 식별용 기기 | LowDoseID 기능을 갖춘 마약, 화학물질, 폭발물 식별용 통합 Raman 및 FTIR 분석 기능 |
기관 요구사항 | 마약 추정 검사가 주된 업무이며 이를 위한 도구를 필요로 하는 기관 | 또한 자체 물질을 포함하기 위해 유연한 라이브러리를 원하는 기관 | 확정 분석을 위해 하나의 기기에 여러 기술을 제공하는 첨단 화학물질 식별 분석기가 필요한 기관 |
주요 장점 | 효율성, 경제성 및 안전성 제공 | 확실한 결과 및 최고의 유연성 제공 | 화학물질 및 폭발물 식별을 위한 통합 Raman 및 FTIR 분석 기능을 제공하는 업계 표준 |
유해물질의 안전하고 적절한 처리에 대한 전세계 지역사회의 우려가 높아지고 있습니다. 유해물질 전문가, 소방관, 사고 지휘관은 성분을 알 수 없는 누출 물질과 불법 폐기된 드럼의 내용물을 빠르게 분석하고 식별해야 할 필요가 있습니다. 점점 더 복잡해지는 산업 공정은 특수한 처리 및 폐기물 처리 시설을 요하는 새로운 독성 화학물질을 도입하고 있습니다. 이러한 화학물질은 입고 제품 검사와 확인이 필요합니다.
멀리 떨어진 실험실에서 이루어지는 기존의 유해물질 분석은 개선 과정까지 더 많은 시간과 비용을 필요로 합니다. Thermo Scientific FirstDefender, TruDefender, Defender Omega 및 Gemini 휴대용 분석기는 강력한 Raman 또는 FTIR 분광법을 활용하여 위험 구역에서 직접 드럼, 백, 병 등의 내용물을 빠르게 식별할 수 있습니다.
세계적으로 사제 폭발물(IED) 사용이 늘어남에 따라 폭발물에 대한 정밀한 의사 결정이 그 어느 때보다 중요해졌습니다. 잠재적인 폭발 위협을 분석하고 증거를 보존해야 하는 직원들은 이러한 위협에 대처하기 위해 당사의 휴대용 식별 시스템에 의지하고 있습니다.
오늘날 IED는 TNT와 같은 기존의 폭발성 물질을 사용하는 것이 아니라 질산, 질산암모늄, 디젤 연료, 심지어 설탕과 같은 산업용 화학물질을 사용하여 미정제 화학물질 실험실에서 만들어 집니다. 이러한 폭발물은 기존의 폭발물 탐지 기술이나 훈련된 폭발물 탐지견으로는 검출할 수 없습니다. 군과 민간의 대응 기관은 현재의 IED 위협에 맞서 새로운 휴대용 식별 시스템을 연구하고 빠르게 배치하고 있습니다.
이제, 잠재적인 폭발 위협을 식별하고 증거를 보존해야 하는 폭탄처리반과 EOD 팀을 위해 Thermo Fisher Scientific은 Gemini 화학물질 식별 분석기를 제공합니다. 업계를 선도하는 FirstDefender 및 TruDefender 휴대용 분석기를 기반으로 설계된 Gemini는 하나의 기기에 FTIR 및 Raman 분광법을 통합한 최초의 분석기로서 한 기술을 단독으로 사용했을 때보다 폭넓게 폭발물을 식별할 수 있습니다. 선택사항으로 Alluviam LLC의 HazMaster G3™ 의사결정 지원 시스템을 함께 이용할 수 있는 휴대용 Gemini 분석기는 위험 지역에서 더 많은 정보에 기초한 안전한 의사결정을 내리기 위한 가상 혼합물 분석 및 상호작용식 문제해결을 제공합니다.
화학 무기 및 화학 제제를 신속하게 식별하여 공공의 안전을 보장합니다. Thermo Scientific 화학물질 식별 기기는 중요한 상황에서 빠른 의사결정을 내릴 수 있도록 즉시 사용할 수 있는 유효한 데이터를 제공합니다. 현장에서 chemical warfare agent(CWA), toxic industrial chemical(TIC), toxic industrial material(TIM)과 수 많은 기타 유해물질을 빠르게 검사하고 식별할 수 있습니다.
Thermo Fisher Scientific은 모든 미군 부대는 물론 전세계 군사기관 및 법 집행 기관에 배치되어 있는 Thermo Scientific FirstDefender RMX 휴대용 화학물질 분석기를 포함해 10,000개가 넘는 기기를 보유한 휴대용 Raman 기술에서 업계의 인정을 받는 리더입니다. 당사의 화학물질 식별 제품은 Raman과 FTIR을 포함한 정교한 기술과 놀라울 정도로 사용이 간편한 인터페이스를 결합하여 거의 모든 장소에서 신뢰성 있는 현장 기반 결과를 신속하게 제공합니다.
당사의 통합 솔루션에는 직원, 주요 기반 시설, 규정된 감시 현장 및 주변 지역을 보호하는 휴대용 방사선 검출, 선량 측정 및 모니터링 시스템이 포함됩니다.
Natural Background Rejection(NBR) 기술은 핵무기, 방사능 폭탄, 무적 방사선원 또는 의도적으로 숨겨진 방사선원 등 방사성 핵종의 더욱 정확한 검출, 위치, 식별에 중요합니다. 당사의 포털, 모니터, 프로브, Geiger-Mueller 검출기 및 기타 방사선 검출 및 모니터링 기기는 이러한 특허 받은 기술을 특징으로 합니다.