현장에서의 위협 감지에 적용하기 위해 실험실에서 입증된 기술
일상적인 보안 모니터링 및 감시에서부터 비상 대응 상황에 이르기까지, 안전 및 보안 전문가가 위험 물질을 검출하고 완화하는 것을 돕기 위해 첨단 기술을 적용했습니다. 이 기술은 화학물질, 마약, 폭발물 및 방사성 물질에 의한 위협을 신속하고 정확하게 탐지하고 식별하는 능력을 향상시켜 초기 대응자와 공공의 안전을 지킵니다.
FTIR 분광법
푸리에 변환 적외선(FTIR) 분광법은 위험 물질 및 미확인 화학물질 식별, 폭발물 전구체 식별과 같이 응용 분야에서 물질 식별을 위한 탁월한 선택성을 제공하는 진동 분광법( vibrational spectroscopy)의 한 형태입니다.
FTIR 분광법에서 미확인 물질은 적외선의 광범위한 스펙트럼으로 빛을 나타냅니다. 빛은 특정 진동수에서 시료 별로 다양한 양으로 흡수되는데 이것은 시료 내 분자의 결합이 다양하기 때문입니다. 각 분자의 결합이 다르기 때문에 빛의 흡광도를 파장의 함수로 기록하여 분광학적 "지문"을 생성할 수 있으므로 미확인 물질을 정확하게 식별할 수 있습니다.
Raman 분광법
Raman 분광법은 가시 파장(적외선보다 짧음)을 사용하는 분자 분석 기술로서 밀봉된 반투명(translucent) 용기를 통해 시료를 건드리지 않고 시료를 준비할 필요 없이 현장에서 발견한 본래 형태로 폭발성 물질을 안전하게 분석할 수 있도록 도와줍니다.
Raman을 사용하는 화학물질 식별 분석기는 다음과 같이 수많은 잠재적 폭발물을 식별할 수 있습니다. TATP(triacetone triperoxide), 질산암모늄, TNT(trinitrotoluene), RDX(cyclonite), HMTD(hexamethylene triperoxidediamine) 또한 이러한 기기는 과산화수소, 중유(fuel oil), 아세톤, 황산 등 액체 혼합물의 폭발성 전구체를 식별할 수 있습니다.
식별을 돕기 위해 이 장치는 미확인 시료의 분자 지문을 수집한 다음 이 물질을 온보드 화학물질 라이브러리와 비교하여 일반적으로 몇 초 안에 결과를 제공합니다.
화학물질 분석 소프트웨어
Alluviam LLC의 HazMasterG3®는 휴대용 화학물질 식별 기기에 통합된 첨단 판단 지원 도구입니다. 이 시스템은 분석기의 결과를 해석하고 화학물질 은닉처, 방사능 수치 또는 미확인 무기와 관련된 잠재적 위험에 대한 상황을 인식하는 데 도움이 되는 핵심적인 화학적 통찰력을 제공합니다.
직관적인 소프트웨어로 조사자가 더 의미 있는 대응을 하도록 지원하여 실제 현장에서 문제에 대한 답을 찾는 데 도움이 됩니다. 상호적 시스템은 단순히 구성요소 물질 및 전구체를 식별하는 것이 아니라 화학적 구성 요소가 무엇을 만드는데 사용될 수 있는지, 얼마나 만들 수 있는지, 누락된 구성 요소는 무엇인지, 누락된 요소를 합성하는 데 무엇을 사용할 수 있는지 결정하는 데 도움을 줍니다.
이 도구는 승인된 대테러 기술에 대한 미국 국토안보부 인증을 받은 유일한 CBRNE/HME/IED 지원 소프트웨어입니다.
natural background rejection(NBR)을 통한 방사선 검출
방사선 검출기는 원자를 양이온과 전자로 분리한 후 전극으로 끌어당겨 전류가 흐르게 하고 전기 신호를 생성하는 기술을 이용합니다. 이러한 전기 신호는 방사선량으로 측정할 수 있습니다. 그러나 실제 환경에서는 자연 발생 방사선이 지구 및 대기로부터 다양한 수준으로 존재하기 때문에 표적 검출 활동을 어렵게 하며 혼동을 줍니다.
Natural Background Rejection (NBR)은 방사선을 측정하는 동안 변동하는 자연 방사선을 차단하는 데 사용되는 기술입니다. 특허 받은 이 독점 기술은 나타나는 자연 방사선을 없애 자연 방사선과 인공 방사선을 신속하게 구별하기 위해 사용되며, 이를 통해 인공 방사선 수치 결과를 더 정확하게 얻을 수 있습니다. NBR 기술이 없는 기기를 사용하는 작업자는 성가신 잘못된 알람을 제거하거나 빈도로 인한 알람을 무시하기 위해 종종 알람 임계값을 더 높게 설정하므로 잠재적으로 숨겨진 또는 차폐된 소스를 놓칠 수 있습니다. NBR 기술이 있는 기기를 사용하면 위험하지 않은 소스에 대한 잘못된 알람을 걱정하지 않고 알람 임계값을 매우 낮게 유지할 수 있으므로 알람이 울릴 때가 즉시 조치를 취해야 하는 시점임을 알 수 있습니다.
선량 측정
선량 측정 기기는 이온화 방사선에 노출된 결과로 인해 인체에 흡수되는 방사선량을 측정하고 모니터링합니다. 일부 작업은 정기적으로 작업자에게 제한된 양의 방사선을 노출시키며 작업자는 규정된 연간 방사선 선량한도에 대한 누적 방사선 노출을 모니터링하고 추적하기 위해 방사선량계를 착용해야 합니다. 특히 위협 탐지를 담당하는 안전 및 보안 담당자는 선량 측정 기술을 사용하여 모든 노출을 모니터링함으로써 보호받을 수 있습니다. 마찬가지로, 환경 선량 측정 시스템을 사용하여 방사선 노출이 발생할 수 있는 작업 환경을 넓은 영역에서 모니터링할 수 있습니다.