인명 구조 및 재해 예방
방사선, 화학물질 및 마약 관련 사건은 사회의 모든 요소를 치명적인 위험에 노출시킵니다. 다양한 식별 및 감지 장치를 통해 어떠한 임무나 상황에서도 생명을 구하고 재난을 방지할 수 있습니다. Thermo Scientific 장비는 응급 및 현장 초기 대응자가 자신과 세상을 보다 안전하게 지킬 수 있도록 돕습니다.
휴대용 분석기
일상적인 보안 모니터링 및 감시부터 비상 대응 상황에 이르기까지 당사의 통합형 분석 기기는 안전 및 보안 전문가가 위험 물질, 마약, 화학 무기 및 제제를 검출하고 완화하여 사람들과 자신을 안전하게 지킬 수 있도록 도움을 드립니다.
TruNarc 휴대용 마약 분석기
Thermo Scientific TruNarc 휴대용 마약 분석기를 사용하여 경찰관, 세관 직원, 국경 경비대 및 기타 직원들이 단 한 번의 확정 검사로 500 가지가 넘는 의심되는 통제 물질을 스캔할 수 있습니다.
LowDoseID 기능이 있는 Gemini 분석기
LowDoseID가 있는 Thermo Scientific Gemini 분석기는 FTIR과 Raman 분광법을 하나의 견고하고 가벼운 휴대용 솔루션으로 통합하였습니다.
FirstDefender RM 화학물질 식별 시스템
Thermo Scientific FirstDefender RM 화학물질 식별 시스템은 위험 물질 관리 기관, 치안유지 기관, 군대, 초기 대응자 등이 밀폐된 반투명 용기를 통해 화학물질, 폭발물, 위험 물질을 몇 초 내에 정확하게 식별할 수 있도록 도와줍니다.
FirstDefender RMX 화학물질 식별 분석기
Thermo Scientific FirstDefender RMX 휴대용 화학물질 식별 분석기는 군인 및 민간인인 초기 대응자가 폭발물, 산업용 독성 화학물질, 화학 무기, 마약, 전구체, 흰색 분말 등을 포함한 미확인 고체 및 액체 화학물질을 신속하게 식별할 수 있도록 지원합니다.
TruDefender FTX 휴대용 FTIR 분석기
화학물질 식별용 Thermo Scientific TruDefender FTX 휴대용 FTIR 분석기는 FTIR 분광학을 활용하여 잠재적인 위협을 완화하고 위험물질 담당 팀과 지역사회를 보호하는 빠르고 의미 있는 데이터를 제공합니다.
Defender Omega 휴대용 Raman 분석기
Thermo Scientific Defender Omega 휴대용 Raman 분석기를 사용하여 폭발물, 화학 전쟁 제제, 마약 및 기타 화학물질을 안전하고 빠르게 식별할 수 있습니다.
1064Defender Raman 분석기
Thermo Scientific 1064Defender Raman 분석기는 마약 식별, 화학물질 식별을 위해 비접촉, 포인트 앤 슛(point and shoot) 스캐닝을 수행합니다.
Natural background rejection(NBR)을 통한 방사선 검출
방사선 검출기는 원자를 양이온과 전자로 분리한 후 전극으로 끌어당겨 전류가 흐르게 하고 전기 신호를 생성하는 기술을 이용합니다. 이러한 전기 신호는 방사선량으로 측정할 수 있습니다. 그러나 실제 환경에서는 자연 발생 방사선이 지구 및 대기로부터 다양한 수준으로 존재하기 때문에 표적 검출 활동을 어렵게 하며 혼동을 줍니다. 
Natural Background Rejection (NBR)은 방사선을 측정하는 동안 변동하는 자연 방사선을 차단하는 데 사용되는 기술입니다. 특허 받은 이 독점 기술은 나타나는 자연 방사선을 없애 자연 방사선과 인공 방사선을 신속하게 구별하기 위해 사용되며, 이를 통해 인공 방사선 수치 결과를 더 정확하게 얻을 수 있습니다. NBR 기술이 없는 기기를 사용하는 작업자는 성가신 잘못된 알람을 제거하거나 빈도로 인한 알람을 무시하기 위해 종종 알람 임계값을 더 높게 설정하므로 잠재적으로 숨겨진 또는 차폐된 소스를 놓칠 수 있습니다. NBR 기술이 있는 기기를 사용하면 위험하지 않은 소스에 대한 잘못된 알람을 걱정할 필요없이 알람 임계값을 매우 낮게 유지할 수 있으므로 알람이 울릴 때 즉시 조치를 취해야 하는 시점임을 알 수 있습니다. 
RadEye G 시리즈 개인용 선량률 측정기
Thermo Scientific RadEye G 시리즈 개인용 선량률 측정기로 초기 대응자는 빠르고 신뢰성 있는 감마 및 선량률 측정을 할 수 있습니다.
RadHalo RDP 및 FM 분광분석 영역 모니터
Thermo Scientific RadHalo RDP 및 FM 분광분석 영역 모니터를 사용하여 현장 또는 몇 킬로미터 떨어진 곳에서 방사선을 검출 및 식별할 수 있습니다.
PackEye 방사선 검출 백팩
Thermo Scientific PackEye 방사선 검출 백팩은 조사팀에게 무적 방사선원(orphaned source), 방사성 물질에 의한 오염 및 악의적으로 유입된 방사선원의 문제를 효과적으로 해결할 수 있는 도구를 제공합니다.
RIIDEye 방사성 동위원소 식별기
특허 받은 Quadratic Compression Conversion(QCC) 기술이 적용된 Thermo Scientific RIIDEye X 및 RIIDEye M 휴대용 방사성 동위원소 식별기는 국토 안보 작업부터 오염 모니터링 및 복원에 이르기까지 모든 사용자를 지원하는 데 매우 적합합니다.
RadEye AB100 알파-베타 오염 모니터
Thermo Scientific RadEye AB100 알파-베타 오염 모니터를 사용하여 직원을 보호하고 안전한 작업 환경을 확보할 수 있습니다. RadEye AB100 모니터는 다양한 작동 모드를 사용하여 다양한 환경에서 알파/베타 표면 오염을 검출하므로 직원들이 노출 한계를 초과할 위험이 없습니다.
선량 측정 기기
선량 측정 기기는 이온화 방사선에 노출된 결과로 인해 인체에 흡수되는 방사선량을 측정하고 모니터링합니다. 일부 작업은 정기적으로 작업자에게 제한된 양의 방사선을 노출시키며 작업자는 규정된 연간 방사선 선량한도에 대한 누적 방사선 노출을 모니터링하고 추적하기 위해 방사선량계를 착용해야 합니다.  특히 위협 탐지를 담당하는 안전 및 보안 담당자는 선량 측정 기술을 사용하여 모든 노출을 모니터링함으로써 보호받을 수 있습니다.  마찬가지로, 환경 선량 측정 시스템을 사용하여 방사선 노출이 발생할 수 있는 작업 환경을 넓은 영역에서 모니터링할 수 있습니다.
EPD TruDose 전자식 방사선량계(EPD)
Thermo Scientific EPD TruDose 전자식 개인용 방사선량계(EPD)는 작업자가 방사선 노출을 모니터링해야 하는 환경에서 감마 및 베타 방사선을 모니터링하며 이전 세대의 EPD에 비해 정확도가 향상했으며 조작이 간소화되었습니다.
TLD 판독기, 카드 및 물질
Thermo Scientific TLD 판독기, 카드 및 물질은 의료, 원자력, 연구, 보건 물리 응용 분야에서 개별 TLD 소자에 의해 흡수되는 방사선량에 대한 비용 대비 효과적인 측정을 제공합니다.
선량 측정 서비스
Thermo Scientific 선량 측정 서비스는 작업장에서 방사선량 노출에 대한 정확한 측정을 제공하여 작업자의 안전을 보장합니다. 배지는 직원이 특정 기간 동안 착용하도록 고용주에게 전달됩니다. 시간이 경과하면 배지는 Thermo Fisher Scientific 시설로 반환되어 분석됩니다. 그 다음 온라인 보고서가 생성되어 고용주가 이용할 수 있습니다.