DXR3 Flex Raman 분광분석기 개요
Thermo Scientific DXR3 Flex Raman 분광분석기는 다른 분석 기법과 통합할 수 있도록 특별히 설계된 연구 등급의 벤치탑 Raman 분광분석기입니다. 이 소형 분광분석기는 Thermo Scientific DXR3 Raman 분광분석기 연구 제품군의 고급 분광분석기와 동일한 설계 및 광학부를 사용합니다. 따라서 데이터 품질을 저하시키지 않으면서 이동성과 연결성을 제공합니다. DXR3 Flex Raman 분광분석기를 사용하면 화학적 식별을 통해 물질에 대한 이해를 보완하거나, 화학과 물질 성능의 상관관계를 파악하거나, 실시간으로 공정을 모니터링할 수 있어 목표를 신속하게 달성할 수 있습니다.
DXR3 Flex Raman 분광분석기 기능
“Raman 엔진”이라고도 하는 DXR3 Flex Raman 분광분석기는 연구실 수준의 분광학적 성능을 제공합니다. 개방형 아키텍처를 채택하여 어떤 위치에서든 거의 모든 장비에 맞춤형으로 연결할 수 있습니다. 이러한 결합을 통해 여러 번의 측정과 추측이 필요하지 않으므로 사용자는 빠르고 정확한 답변을 얻을 수 있습니다.
여러 기법으로 동일한 조건에서 동시에 캡처한 데이터를 통해 연구자들은 정확하고 신뢰할 수 있는 수준으로 필요한 데이터를 얻을 수 있습니다. 이를 통해 한 번의 측정으로 시료의 물리적, 화학적, 구조적 특성과 이러한 특성이 서로에 미치는 영향을 알 수 있습니다.
기타 특징:
  • 특정 물질의 성능을 극대화하기 위해 여기 레이저 파장 및 스펙트럼 분해능을 구성할 수 있음
  • 광섬유 손실을 방지하여 감도를 극대화하는 자유 공간 광학 커플링
  • 광섬유 커플링, 매크로 및 마이크로 시료 홀더, 대물렌즈, 카메라 등 다양한 액세서리 포함
  • Thermo Scientific DXR3 Raman 현미경과 공유 및 교환 가능한 레이저
  • DXR3 Raman 장비와 Thermo Scientific OMNIC 소프트웨어, 데이터 및 스펙트럼 라이브러리의 호환성; 21 CFR Part 11 준수를 제공하는 OMNIC D/S 소프트웨어
DXR3 Flex Raman 분광분석기 샘플링 액세서리
운송용 케이스에 들어 있는 DXR3 Flex Raman 분광분석기
DXR3 Flex Raman 분광분석기와 액세서리는 휴대용 케이스에 포장됩니다. 
광섬유 런처(launcher)
DXR3 Flex에 광섬유 프로브를 연결하기 위한 키트. 섬유 프로브는 785nm 및 532nm 구성에 사용할 수 있습니다.
광섬유 프로브
사용 가능한 프로브 옵션에는 근접, 이머전, 반응 모니터링이 있습니다.
조절 가능한 측면 또는 하향 회전 샘플링 액세서리
일반적인 현미경 설정에 비해 너무 큰 광범위한 시료를 측정하기 위한 조정 가능한 빔-라우팅 도구 키트.
매크로 구획 샘플링 액세서리
샘플링 백, 바이알, 기타 대량 물질용 플랫폼. 밀착형 커버로 주변광 차단.
마이크로 스테이지 샘플링 액세서리
Flex를 위한 마이크로 샘플링 기능. 간단한 시료 위치 지정 및 조작을 위한 수동 XYZ 스테이지. 모든 배율의 현미경 대물렌즈에 사용.
카메라 액세서리
시료 검사를 위한 visible 카메라. 다른 샘플링 액세서리와 함께 사용할 수 있음.
렌즈 튜브
왼쪽부터 오른쪽으로 6in, 3in, 2in, 1in, 0.5in, 0.3in.
90° 평면거울
반사율 극대화를 위해 코팅됨.
DXR3 Flex Raman 분광분석기를 연결하십시오
DXR3 Flex Raman 분광분석기는 다음을 포함한 많은 다른 기법 및 장비와 결합할 수 있습니다.
  • 유변학
  • 고온 용융 압출
  • 실험실 및 제조 규모의 처리 장비
  • 다양한 현미경 스테이지 및 시료 홀더
  • 광섬유 기반 시스템: 광섬유 입력(DXR3 Flex Raman 분광분석기에서 여기 주파수 전달을 위함) 및 출력(방출된 Raman 신호를 다시 DXR3 Flex Raman 분광분석기로 전달하기 위함) 기능이 있는 모든 시스템
DXR3 Flex Raman 분광분석기 권장 응용 분야
나노 기술
나노 기술 – 그래핀, CNTs, DLC 코팅 및 기타 나노 구조 특성 분석.
제약
제약 — 다형체, 미립자 오염물, 확산 연구.
보석학
보석학 — 유색 보석의 신속한 식별, 천연 및 합성 다이아몬드의 구별, 이물질 및 불순물 특성 분석.
폴리머
폴리머 — 이물질 및 젤 결함, 풍화 효과, 래미네이트의 결합층, 결정화도
공정/바이오프로세스 모니터링
공정/바이오프로세스 모니터링 - 중간 생성물의 품질 관리와 오염 물질 검출.
DXR3 Flex Raman 분광분석기의 추가 응용 분야는 다음과 같습니다. 부품의 고장 분석, 더 가볍고 강한 소재 개발을 위한 자동차 및 항공우주 분야, 염료 및 불순물 분석을 위한 화장품 분야, 단백질 구조 결정 및 생체 분자의 일반적인 식별을 위한 생명 과학 및 바이오 소재 분야, 재료 과학, 생물학 연구, 학술 연구 내 다양한 응용 연구 분야가 있습니다. 
DXR3 Flex Raman 분광분석기 리소스
논문
Singh, H., Marley-Hines, M., Chakravarty, S., & Nath, M. (2022). Multi-walled carbon nanotube supported manganese selenide as a highly active bifunctional OER and ORR electrocatalyst. Journal of Materials Chemistry A.
Andrade, A. M., Liu, Z., Grewal, S., Nelson, A. J., Nasef, Z., Diaz, G., & Lee, M. H. (2021). MOF-derived Co/Cu-embedded N-doped carbon for trifunctional ORR/OER/HER catalysis in alkaline media. Dalton Transactions, 50(16), 5473-5482.
Drapcho, D., Plog, J. P., & Crawford, N. C. (2017). Monitoring Polymer Phase Transitions by Combining Rheology and Raman Spectroscopy.
Vehmas, T., Myllykylä, E., Nieminen, M., Laatikainen-Luntama, J., Leivo, M., & Olin, M. (2020, April). Geopolymerisation of gasified ion-exchange resins, mechanical properties and short-term leaching studies. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 818, No. 1, p. 012017). IOP Publishing.
문서