Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific NanoDrop 분광광도계를 사용하여 1–2 µL 샘플만으로 DNA, RNA 및 단백질을 빠르게 정량합니다. 당사의 선구적인 샘플 보유 기술은 전체 스펙트럼에 걸쳐 진화하여 샘플에 대한 더 많은 지식을 제공하므로 문제 해결 시간을 절약하고 연구를 가속화할 수 있습니다.
받침대에 DNA, RNA 또는 단백질 샘플 한 방울을 피펫팅하고 암을 아래로 당깁니다. 큐벳이나 모세관이 필요하지 않고 결과가 몇 초 내에 나타납니다. 수년에 걸쳐 NanoDrop 분광광도계는 55,000개 이상의 과학적 인용을 축적하면서 많은 실험실에서 신뢰할 수 있고 없어서는 안 될 제품이 되었습니다.