Search Thermo Fisher Scientific
당사는 대부분의 실험실에서 필요로 하는 다양한 기기를 제공합니다. 당사의 주력 제품인 Thermo Scientific NanoDrop One 또는NanoDrop OneC , 정량화, 순도 및 샘플 인텔리전스를 위한 미량 UV-Vis 분광광도계, 한 번에 8개씩 올려진 샘플을 처리하는 고성능 NanoDrop Eight 분광광도계, 또는 필수 정량 및 순도 비율을 위한 기본 NanoDrop Lite Plus 분광광도계 등 실험실의 애플리케이션과 예산에 맞는 기기를 보유하고 있습니다.
도움말: 핵산 또는 단백질 농도가 매우 낮은 샘플을 측정해야 하는 경우 NanoDrop 분광광도계 대신 또는 추가로 Qubit 형광측정기를 고려해 보십시오. 선택하기 전 비교 요약 을 확인해 보십시오.
NanoDrop One/OneC | NanoDrop Eight | ||
제품 요약 | 하나의 기기에서 큐벳 옵션을 사용하여 전체 스펙트럼 미량 UV-Vis 측정 | 높은 처리량, 전체 스펙트럼 미량 UV-Vis 측정 | 염기성 미량 UV 측정 |
샘플링 옵션 | NanoDrop One: 받침대만 NanoDrop OneC: | 받침대 | 받침대 |
1-2 μL의 샘플 측정 |
| ||
동적 범위 | 2.0–27,500* | 2.0–10,000 | 2–1,500 |
전체 스펙트럼 데이터 |
| ||
핵산 및 단백질용으로 사전 프로그래밍된 방법 | |||
핵산 A260 측정 | |||
핵산 A260/A280 비율 측정 | |||
핵산 A260/A230 비율 측정 | |||
정제 단백질 A280 측정 | |||
A205에서 단백질 및 펩타이드 측정 |
| ||
단백질 A260/A280 비율 측정 | |||
비색 분석용 사전 프로그래밍된 방법(BCA, Bradford, Lowry, Pierce 660) |
| ||
사용자 지정 방법 |
| ||
내장 큐벳 옵션 | (NanoDrop OneC) |
|
|
독립형 로컬 제어 | 컴퓨터가 필요합니다 | ||
고해상도 터치스크린 인터페이스 |
| ||
흡광도를 통해 형광 라벨링 핵산 및 단백질 샘플 측정 |
| ||
다양한 형광 분석 측정: RiboGreen™, PicoGreen™, GFP, BFP mutants, Hoechst, 4-MU, Quantum Dots, OPA, DyLite™, Alexa Fluor™ 등 |
|
|
|
단일 샘플로부터 다수의 형광단(fluorophores) 측정 |
|
|
|
자동 블랭크 및 자동 측정 |
| ||
Acclaro 오염물질 식별 |
| ||
21 CFR Part 11 규정 준수 | 선택사항인 Security Suite 소프트웨어 | 선택사항인 SciVault 소프트웨어 |
|
암호로 보호된 액세스 | 선택사항인 Security Suite 소프트웨어 | 선택사항인 SciVault 소프트웨어 |
|
포함된 기술 지원 ** |
| ||
향상된 연결성(Wi-Fi 및 Bluetooth™) |
|
| |
Thermo Fisher Connect(클라우드 기반) |
|
|
*최저 검출 한계는 10 mm 큐벳에서 0.2 ng/µL입니다.
** 기기는 영어 소프트웨어 및 도움말과 함께 제공됩니다. 언어 팩은 당사 웹 사이트에서 다운로드할 수 있습니다
Thermo Scientific NanoDrop One/OneC 분광광도계는 다양한 분석물에 걸쳐 희석할 필요 없이 고농축 샘플을 측정하기 위한 소형 독립형 UV-Vis 분광광도계입니다. 장갑을 끼고도 사용할 수 있는 터치스크린으로 사전 로드된 소프트웨어 애플리케이션에 쉽게 액세스할 수 있으며 몇 초 내에 순도 및 농도 평가를 수행할 수 있습니다. 내장된 Thermo Scientific Acclaro 샘플 인텔리전스 기술은 존재하는 오염 물질을 식별하고 보정하는 데 도움을 줍니다.
소형의 Thermo Scientific NanoDrop Eight 분광광도계는 20초 이내에 한 번에 8개의 샘플을 측정합니다. 핵산 및 단백질 샘플을 측정하기 위해 더 높은 처리량을 필요로 하는 제약/생명 공학 및 학술 연구원에게 이상적인 선택입니다. NanoDrop Eight 소프트웨어는 내장된 Thermo Scientific Acclaro Sample Intelligence 기술로 샘플 오염 물질을 식별하고 실제 샘플 농도를 보고합니다.
경제적인 Thermo Scientific NanoDrop Lite Plus 미량 분광광도계를 사용하면 모든 실험실에서 정제된 DNA, RNA 및 단백질 농도와 순도 비율을 쉽게 평가할 수 있습니다. 이 보급형 장치는 당사의 프리미엄 모델에 비해 적은 기능을 제공하지만 NanoDrop 플랫폼과 동일한 빠르고 정확하면서 신뢰할 수 있는 측정을 제공합니다. 사용하기 쉽고 경제적인 패키지는 교사와 연구자들을 위한 훌륭한 선택사항입니다.
UV-Vis 흡광도 외에도 핵산 또는 단백질을 정량하는 데 흔히 사용되는 다른 기술은 형광 분석법으로서 관심 분석물에 매우 특이적인 형광 염료로 샘플을 염색시킵니다. Invitrogen Qubit 형광측정기 를 사용해 DNA, RNA 및 단백질을 정량화합니다.
더 좋은 것은 무엇입니까? 사용자의 애플리케이션과 실험실 요구 사항에 따라 다릅니다. 샘플 적격성 평가 또는 순도 비율이 필요한 경우 NanoDrop 분광광도계가 필요합니다. 샘플이 매우 희석되거나 처리하기 어려운 경우 Qubit 형광측정기가 필요합니다. 경우에 따라 둘 다 필요할 수 있습니다.
정량: Qubit 4 형광측정기와 NanoDrop One UV-Vis 흡광도 비교
모든 다운스트림 실험을 위한 DNA, RNA 또는 단백질 정량에서 형광 및 UV-Vis 기술이 모두 어떻게 사용되고 있는지 알아보세요.
이 표에는 두 기술 간의 주요 차이점이 나와 있습니다. 이에 대한 비교 정보는 RNA/DNA 정량 분석 페이지를 참조하십시오.
카테고리 | NanoDrop 분광광도계 | Qubit 형광측정기 |
|
| |
기술 | UV-Vis 흡광도 | 형광 |
주요 이점 |
|
|
결과 취득 시간 | 초 | 분 |
dsDNA 정량화 범위 | 0.2–27,500 ng/µL* | 0.005–4,000 ng/µL † |
샘플 적격성 평가(순도) |
|
|
*NanoDrop One/OneC 기기의 dsDNA 정량 범위는 받침대 사용 시 2.0 ng/µL이고 큐벳 사용 시 0.2 ng/µL입니다.
†Qubit HS 및 1X dsDNA 분석 키트는 0.005 ng/µL 희석으로 샘플을 정량화할 수 있으며, Qubit 1X dsDNA BR 분석 키트는 샘플 부피에 따라 4,000 ng/µL 범위의 농축된 샘플을 측정할 수 있습니다.
고감도 핵산 또는 단백질 정량화 및 샘플 순도 평가가 둘 다 필요한 경우 NanoDrop 분광광도계와 Qubit 형광측정기를 실험실에서 모두 사용할 수 있습니다.
예를 들어, 실험실 워크플로우에 qPCR 분석이 포함된 경우 많은 과학 저널에서 요구하는 MIQE 지침을 준수하기 위해 정확한 템플릿 정량화 및 오염물질 식별이 필요합니다. 동영상에서 볼 수 있듯이 템플릿이 부족하면 부정확한 결과가 나올 수 있습니다. NanoDrop 분광광도계와 Qubit 형광측정기를 함께 사용하면 입력 RNA 양, 순도 및 무결성에 대한 더욱 완벽한 결과를 얻을 수 있습니다.
NanoDrop One 및 Qubit 4 기기를 사용한 qPCR 템플릿 적격성 평가
NanoDrop One 분광광도계와 Qubit 4 형광측정기는 함께 사용시 핵산 정량화 및 적격성 평가 요건을 위한 완벽한 솔루션을 제공합니다.