핵산, 단백질 및 오염 물질에 대한 샘플의 신속한 평가
샘플의 양과 순도를 이해하면 다운스트림 실험에서 이를 사용하는 것에 대해 현명한 결정을 내릴 수 있습니다. Thermo Scientific NanoDrop 분광광도계 제품군은 샘플에 의도한 양이 적절한 양으로 포함되어 있는지 신속하게 평가하는 데 도움이 됩니다. 선택한 기기에 따라, 오염 물질이 있는 경우 이 소프트웨어는 사용자에게 경고하고 오염 물질을 식별할 수도 있습니다.
NanoDrop 분광광도계의 핵심 기능인 핵산 및 단백질 정량 분석 및 순도 평가는 RT-qPCR 및 품질 관리와 같은 다양한 다운스트림 애플리케이션에서 필수적입니다. 박테리아 배양 성장, 동역학 및 액체 폴리머의 QC와 같은 화학 측정 응용 프로그램과 같은 애플리케이션도 지원됩니다. 당사의 프리미어 모델에서 맞춤형 분석법을 생성 및 공유하거나 당사 웹 사이트에서 다운로드할 수도 있습니다.
핵산 정량
핵산은 전통적으로 세 가지 분석 파장에서 UV 흡광도를 측정하여 정량됩니다. 230 nm, 260 nm 및 280 nm. 이러한 흡광도 측정을 통해 과학자들은 핵산 농도를 측정하고 샘플 순도를 알 수 있습니다. 260 nm에서 최대 흡광도 피크의 강도는 핵산 농도에 비례합니다.
이 핵산 정량 방법의 장점은 간단하고 직접적이며 적은 양의 샘플만 소모한다는 것입니다. 그러나 한 가지 문제는 이러한 파장에서 오염물질을 흡수하는 오염물은 결과적으로 핵산 농도가 부정확해질 수 있기 때문에 특이성이 없다는 것입니다.
UV-Vis 소프트웨어의 발전에 따라 이제 화학 및 핵산 오염물이 존재할 때도 핵산 흡광도를 선택적으로 정량화할 수있습니다. Thermo Scientific Acclaro Intelligence Technology 소프트웨어(최고급 NanoDrop One/OneC 및 NanoDrop Eight 분광광도계의 표준 사양)는 전체 스펙트럼 데이터와 고급 알고리즘을 사용하여 일반적인 핵산 오염 물질을 식별하고 수정된 핵산 농도를 제공합니다. Acclaro 알고리즘은 RNA의 dsDNA 오염과 dsDNA의 RNA 오염을 검출할 수 있습니다. 또한 맞춤형 올리고 시퀀스를 입력할 수 있으며 소프트웨어가 핵산 정량화에 적용할 계수를 자동으로 계산합니다.
NanoDrop One/Oneᶜ 분광광도계의 사전 프로그래밍된 핵산 애플리케이션
핵산 홈 화면에서 필요한 애플리케이션을 눌러 선택합니다.
라벨링 핵산의 정량화
형광 라벨링 핵산은 다음을 사용하여 정량화할 수 있습니다. 마이크로어레이 핵산과 라벨 농도(최대 2개의 염료)를 전달하는 사전 구성된 소프트웨어 방법. 이 방법은 NanoDrop One/OneC 및 NanoDrop Eight 기기에서 사전 구성된 애플리케이션으로 사용할 수 있습니다.
오염물질 식별
Acclaro Sample Intelligence 기술은 NanoDrop One/OneC을 가능하게 하고 NanoDrop Eight 미량 분광광도계는 일반적인 오염 물질을 식별하고 실제 샘플 농도를 제공하여 샘플 품질에 대한 자세한 정보를 제공합니다. Acclaro 소프트웨어에는 스펙트럼 참조 라이브러리에 의존하는 알고리즘이 포함되어 있습니다. 소프트웨어는 이러한 알고리즘을 샘플 스펙트럼에 적용하고 화학적 수학적 원리를 사용하여 샘플의 오염 물질에 대해 예측합니다.
Acclaro 오염 물질 식별
Acclaro 소프트웨어는 이 dsDNA 샘플(노란색 아이콘)이 페놀로 오염되었기 때문에 플래그를 지정했습니다. 원래 결과(총 A260, 파란색)에서 페놀(주황색)의 흡광도 기여도를 빼서 샘플(녹색)의 실제 보정된 dsDNA 농도를 얻었습니다.
Acclaro 참조 라이브러리는 현재 dsDNA 샘플에서 단백질, 페놀, 구아니딘 HCl 및 RNA 검출을 지원합니다. 또한 RNA 샘플에서 단백질, 페놀, 구아니딘 이소티오시아네이트 및 dsDNA 검출을 지원합니다. 마지막으로 단백질 샘플에서 DNA를 검출할 수 있습니다. 향후 추가 오염 물질이 라이브러리에 추가될 예정입니다.
오염 물질 식별은 연구자에게 두 가지 중요한 정보를 제공합니다. 첫째, 샘플에 존재할 가능성이 있는 특정 오염 물질을 식별합니다. 이 정보는 과학자들이 어려운 추출 또는 정제 문제를 해결하고 다운스트림 실험에서 샘플 사용에 관한 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있습니다. 둘째, 분석 물질의 보정된 농도를 제공합니다. DNA 농도가 중요한 파라미터인 PCR과 같은 다운스트림 반응을 설정할 때 보정된 농도는 과학자가 다운스트림 실험의 성공을 보장하는 데 도움이 됩니다.
예를 들어 게놈 DNA 준비에서 RNA 오염은 분자 생물학 워크플로우에서 일반적인 문제입니다. 전통적인 분광광도계에서 공동 정제된 RNA의 존재는 인위적으로 DNA 농도를 부풀릴 수 있습니다. Acclaro 소프트웨어에서 사용할 수 있는 전체 스펙트럼 데이터 및 다변량 수학적 알고리즘을 사용하여 연구원은 DNA 샘플에서 RNA 오염을 식별하고 수정된 DNA 농도 결과를 볼 수 있습니다.
RT-qPCR 워크플로우의 핵산 정량화
신뢰할 수 있는 RT-qPCR(정량적 RT-PCR) 분석에는 신중한 실험 설계, 광범위한 품질 관리(QC) 및 투명한 데이터 분석이 필요합니다.  
RT-qPCR QC에서 핵산 정량화의 중요성
핵산 정량은 RT-qPCR 프로세스의 효소 단계 모두에서 매우 중요합니다. 역전사 단계에서 반응에 들어가는 RNA의 양을 아는(및 정규화하는) 것은 cDNA 생산의 가변성을 최소화하는 데 도움이 됩니다. PCR 단계에서 샘플의 유전자형을 결정하기에 충분한 cDNA 템플릿이 있는지 확인해야 합니다.
MIQE 가이드라인 - 정량적 실시간 PCR 실험 게시를 위한 최소한의 정보- 입력 RNA 양과 순도가 qPCR을 사용하는 간행물에 보고되도록 요구합니다.
qPCR 워크플로우에서 NanoDrop 분광광도계 사용
NanoDrop One 및 NanoDrop Eight 분광광도계는 다운스트림 RT-qPCR 분석을 위한 품질 관리 단계로 핵산 샘플을 정량화하고 검증하는 데 매우 적합합니다. 이러한 기기는 정확한 핵산 농도를 제공하고 실험 결과를 변경할 수 있는 오염 물질을 식별하여 실패하거나 게시할 수 없는 실험을 방지하는 데 도움이 될 수 있습니다.
NanoDrop One 및 Eight 기기에 내장된 Acclaro 샘플 인텔리전스 기술은 샘플에서 일반적인 오염 물질의 존재를 식별하고 오염 물질의 대략적인 농도를 계산합니다. 핵산 추출 키트에서 발견되는 일반 분자는 분석물 농도를 과대평가하거나 qPCR 중합효소를 변성시킬 수 있습니다. 두 경우 모두 qPCR 실험이 실패할 수 있습니다. Acclaro 소프트웨어는 수정된 핵산 농도를 제공하고 오염 물질을 식별하여 문제 해결 및 실패한 실험 관리에 소요되는 시간을 최소화합니다.
단백질 정량화
과학자들은 NanoDrop 기기를 사용하여 직접 또는 간접 측정을 통해 샘플의 단백질 함량을 정량화할 수 있습니다. NanoDrop UV-Vis 분광광도계는 자외선 범위에서 직접 A280 및 A205 측정을 위한 애플리케이션과 스펙트럼의 가시 범위에서 비색 분석을 위한 애플리케이션으로 단백질 샘플 정량화를 지원합니다.
NanoDrop One/Oneᶜ 분광광도계의 사전 프로그래밍된 단백질 애플리케이션
단백질 홈 화면에서 필요한 애플리케이션을 눌러 선택합니다.
단백질 A280은 직접 측정 애플리케이션 280 또는 205 nm에서의 샘플 흡광도와 단백질별 흡광 계수를 직접 기반으로 단백질 농도를 계산합니다. 직접 측정은 수행이 간단하고 시약이나 표준이 필요하지 않으며 매우 적은 양의 샘플을 소모하기 때문에 연구자에게 인기 있는 선택입니다. 단백질은 핵산과 달리 상당한 다양성을 나타낼 수 있습니다. 단백질 A280 애플리케이션은 트립토판(Trp) 또는 티로신(Tyr) 시스테인 이황화 결합(Cys-Cys)의 잔류물을 포함하고 280 nm에서 흡광도를 나타내는 정제된 단백질에 적합합니다.
BCA, Bradford, Lowry 및 Pierce 660 nm와 같은 비색 분석법은간접 측정 애플리케이션 표준 곡선의 생성과 샘플의 단백질 양에 비례하는 색상 변화를 생성하는 반응에 의존합니다. 세포 추출물 또는 용해물과 같은 복잡한 혼합물의 단백질은 단백질 비색 분석을 사용하여 가장 잘 측정됩니다.
웨비나: NanoDrop One UV-Vis 분광광도계를 사용한 단백질 샘플 평가
단백질 샘플 평가는 많은 단백질 워크플로우에서 중요한 단계입니다. 이 웨비나에서는 NanoDrop 기기가 프로세스를 간소화하고 사용 가능한 다양한 단백질 분석을 비교하며 정확한 단백질 정량화를 위한 모범 사례를 검토하는 방법을 설명합니다.
단백질 또는 펩타이드 샘플에 대한 최상의 정량 분석법 선택
아래 표에는 NanoDrop UV-Vis 분광광도계에서 사용할 수 있는 단백질 정량화 방법에 대한 범위, 설명 및 고려 사항과 함께 어떤 모델에 어떤 방법이 제공되는지 나와 있습니다. 이러한 분석 중 일부에 대한 자세한 내용은 단백질 분석 선택 가이드를 참조하십시오.
NanoDrop 분광광도계에서 지원되는 단백질 분석법
방법
NanoDrop One/OneC
의 농도 범위설명
고려 사항
A280
  • 받침대: 0.06-820 mg/mL BSA(0.03-400 mg/mL IgG)
  • 큐벳: 0.006–2.38 mg/mL BSA
  • 직접 측정을 빠르고 쉽게 수행할 수 있습니다.
  • Trp 및 Tyr 잔류물이 있는 순수 단백질에 대한 최상의 방법.
  • Beer의 법칙을 사용하여 농도를 계산합니다. 정확한 결과를 얻으려면 정확한 흡광 계수를 입력해야 합니다.
  • 표준 곡선이 필요하지 않습니다.
  • 단백질 혼합물을 측정할 때 1 Abs=1 mg/mL "샘플 유형"을 사용합니다.
  • ~280 nm를 흡수하는 오염 물질 또는 버퍼는 단백질 농도 계산에 영향을 미칩니다.
  • Acclaro Sample Intelligence 기술은 단백질 샘플에서 핵산 오염 물질을 감지하고 농도 결과를 수정합니다.
A205
  • 펩타이드마다 다름, 대략적인 범위 0.003–10.74 mg/mL 
  • 205 nm에서 펩타이드 백본 흡광도를 측정합니다. Trp 및 Tyr 잔류물이 조금 있거나 거의 없는 펩타이드의 경우.
  • Scopes 방법 옵션은 Trp와 Tyr의 양이 많은 단백질을 측정하는 데 사용할 수 있습니다.
  • A280 보다 감도가 높아, 몰 흡수율이 높습니다.
  • PBS 및 TE와 같은 고염 단백질 버퍼는 낮은 UV에서 흡수합니다. 0.01%로 희석된 Brij® 버퍼과 같은 저염 버퍼를 사용하십시오.
Pierce 660
  • 50–2000 μg/mL BSA(15:1 시약: 샘플 부피)
  • 25-1,000 μg/mL BSA(7.5:1 시약: 샘플 부피)
  • 가장 정확하고 빠르고 쉬운 비색 분석. 
  • 대부분의 계면활성제와 호환되므로 환원제와 Laemmli 로딩 버퍼가 줄어듭니다. 
  • 짧은 인큐베이션 시간을 사용하고 실온에서 분석을 수행합니다.
  • 시약은 실온에서 보관됩니다. 
  • 표준 곡선이 필요합니다. Bradford에 비해 표준 곡선의 선형 범위가 확장되었습니다.
  • Bradford 분석보다 단백질 간 편차가 낮습니다.
Bradford
  • 100-8,000 μg/mL BSA(50:1 시약: 샘플 부피)
  • 15–100 μg/mL BSA(1:1 시약: 샘플 부피)
  • 단백질에 결합될 때 595 nm에서 Coomassie Blue 이동을 측정합니다. 
  • 실온에서 빠르고 쉬운 분석을 수행합니다.
  • 선형 범위 100–1,000 μg/mL BSA(50:1 비율의 경우).
  • 표준 곡선이 필요합니다.
  • 계면활성제는 시약 침전을 유발할 수 있습니다. 
  • Coomassie-dye binding assay는 BCA assay보다 2배 많은 단백질 간 변동성을 나타냅니다.
BCA
  • 200-8,000 μg/mL BSA(20:1 시약: 샘플 부피) 
  • 10–200 μg/mL BSA(1:1 시약: 샘플 부피)
  • 단백질 존재 시 형성된 562 nm에서 Cu-BCA 킬레이트를 측정합니다. 
  • 보다 희석된 샘플에 자주 사용됩니다.
  • 최대 5% 농도의 대부분의 계면활성제와 호환됩니다.
  • Coomassie 방법보다 낮은 단백질 대 단백질 편차.
  • 표준 곡선이 필요합니다.
  • 환원제, 구리 킬레이트제 및 고용량 버퍼는 분석을 방해할 수 있습니다.
Lowry
  • 200-4,000 μg/mL BSA
  • 650 nm에서 Cupric sulfate-tartrate 복합체를 측정합니다.
  • 750 nm에서 수정된 Lowry는 맞춤형 분석법으로 실행할 수 있습니다
  • 복합체는 650-750 nm에서 측정할 수 있습니다.
  • 표준 곡선이 필요합니다.
  • 칼륨 이온과 계면활성제가 시약을 침전시킵니다.
  • 킬레이트제, 환원제 및 유리 티올은 이 분석을 방해합니다.
NanoDrop 기기에 의한 단백질 방법
방법
NanoDrop One/OneC
NanoDrop Eight
NanoDrop Lite Plus
A280
A205
아니오
Pierce 660
구비 예정
아니오
Bradford
구비 예정
아니오
BCA
아니오
Lowry
구비 예정
아니오
A260/A280
Acclaro 오염 물질 식별
아니오
맞춤형 단백질 편집기
아니오
A280 은 대부분의 단백질 및 펩타이드를 빠르고 간편하게 정량합니다
정제 단백질 샘플은 280 nm에서 직접 흡광도를 사용하여 정확하게 측정할 수 있으며, 이는 대부분 Trp 및 Tyr 아미노산의 방향족 사슬로 인해 발생합니다. 단백질 A280, 당사 소프트웨어의 사전 구성된 애플리케이션은 빠르고 간단하며 샘플이나 표준 곡선이 필요하지 않고 샘플을 거의 소모하지 않기 때문에 가장 널리 사용되는 정량화 방법입니다.
핵산과 달리 각 순수 단백질은 아미노산 서열에 따라 고유한 Beer-Lambert 흡광 계수를 가집니다. 정확한 결과를 얻으려면 메뉴에서 올바른 샘플 유형을 선택하거나 단백질 흡광 계수를 수동으로 입력하십시오. NanoDrop One 및 NanoDrop Eight 단백질 편집기 기능을 사용하면 특정 단백질의 흡광 계수를 저장할 수 있으므로 샘플 유형 옵션을 맞춤화할 수 있습니다.
NanoDrop 분광광도계는 농도 외에도 샘플의 오염 물질에 대한 정보를 제공합니다. Acclaro Sample Intelligence 기술(NanoDrop One/OneC 및 NanoDrop Eight 기기에 포함)는 수학적 알고리즘을 사용하여 단백질 샘플에서 핵산을 검출하고 필요에 따라 농도 결과를 수정합니다. 샘플 순도는 A260/A280 비율을 측정하여 평가할 수도 있습니다. >1 값은 단백질 샘플의 핵산 오염을 나타낼 수 있습니다.
A205는 티로신 및 트립토판이 없는 생체분자에 대해서도 직접 측정 옵션입니다.
단백질 또는 펩타이드에 Trp 및 Tyr 잔류물이 부족하여 A280 애플리케이션을 사용하여 측정할 수 없는 경우에는 어떻게 해야 합니까? 단백질의 펩타이드 골격은 190-220 nm에서 빛을 흡수하므로 Tyr 또는 Trp 잔류물이 없는 펩타이드는 205 nm에서 흡광도를 사용하여 정량화할 수 있습니다. 단백질 A205 NanoDrop 소프트웨어의 사전 구성된 애플리케이션입니다.
상당한 양의 Trp 및 Tyr이 있는 단백질은 Scopes 방법 옵션을 선택하여 A205 애플리케이션을 사용하여 정량화할 수도 있습니다. 실제로 A205 방법은 A280 단백질 방법에 비해 낮은 단백질 간 변동성(A205 흡광 계수는 아미노산 조성을 기반으로 하지 않기 때문) 및 더 높은 민감도(205 nm에서 단백질의 높은 몰 흡수율로 인해)와 같은 몇 가지 장점이 있습니다. 과거에는 기술적 한계로 인해 이러한 측정이 어려웠지만 NanoDrop 샘플 유지 기술과 낮은 미광 성능으로 A205 방법으로 소량의 단백질 정량화를 단순화했습니다.
A205 방법의 한 가지 제한 사항은 일반적으로 사용되는 많은 단백질 버퍼가 205 nm에서 흡광도를 갖는다는 것입니다. 이 기술을 사용하기 전에 205 nm에서 흡광도에 대한 기여도가 있는지 단백질 버퍼를 확인하는 것이 좋습니다.
세포 추출물 또는 용해물의 단백질에 대한 비색 검사
세포 추출물 또는 용해물과 같은 복합 혼합물의 단백질은 Bradford, BCA, Lowry, Pierce 660 nm 검사 등의 단백질 비색 분석을 사용하여 가장 잘 측정합니다. 이러한 분석은 UV 범위에서 흡수하고 A280을 부풀리는 세포 성분의 흡광도를 피하면서 단백질 특이적인 농도를 제공합니다. 이러한 애플리케이션 및 기타 애플리케이션은 선택한 NanoDrop 기기에서 사전 구성되어 있습니다.
NanoDrop One/Oneᶜ 분광광도계의 BCA 단백질 분석
BCA 분석 결과는 총 단백질 농도(빨간 다이아몬드 3개)와 표준 곡선을 보여줍니다.
라벨링 단백질의 정량화
라벨링 항체 또는 기타 형광 라벨링 단백질 및 금속 단백질은 라벨 농도(최대 2개 염료)뿐만 아니라 단백질을 전달하는 사전 구성된 소프트웨어 애플리케이션 Proteins & Labels를 사용하여 정량화할 수 있습니다. 이 애플리케이션은 NanoDrop One/OneC 및 NanoDrop Eight 분광광도계의 사전 구성된 애플리케이션으로 사용할 수 있습니다.
품질 관리 실험실
품질 보증 및 품질 관리는 그 어느 때보다 중요합니다. 분주한 QC 실험실에서 NanoDrop 분광광도계는 샘플 농도 및 순도 분석을 재현 가능하고 일상적이며 신뢰할 수 있도록 도와줍니다. 시간이 소중하고 모든 샘플의 품질이 가장 중요하기 때문에 차세대 샘플 품질 평가를 워크플로우에 통합하여 차이를 만듭니다.
mRNA 백신 품질 관리
예를 들어, mRNA 백신 생산의 경우 SARS-COV-2와의 싸움에서 매우 중요하며 다른 바이러스에 대해 점점 더 많이 배포되고 있으며 샘플 농도와 순도에 대한 품질 검사는 프로세스의 여러 단계에서 유용합니다.
  • 염기서열분석 단계에서 시작 물질의 품질과 양은 모두 정확한 결과를 위해 중요합니다.
  • 플라스미드 생산에서 정제된 플라즈마는 게놈 DNA 및 기타 오염물에 대해 검사해야 합니다.
  • in vitro 전사시, mRNA 용액이 백신 바이알에 주입되기 전에 정제된 mRNA의 순도를 확인해야 합니다.
mRNA 백신 생산 워크플로우
NanoDrop One/OneC 및 NanoDrop Eight 분광광도계는 mRNA 백신 생산의 여러 단계에서 품질 관리 체크포인트 역할을 할 수 있습니다.
주문형 웨비나를 보고 NanoDrop One/OneC이 어떻게 작동하는지 확인하십시오. NanoDrop Eight 분광광도계는 이러한 모든 작업에 쉽게 배치할 수 있습니다. 또한, FDA 21 CFR Part 11 규정 준수를 지원하는 소프트웨어를 사용할 수 있으므로, 이러한 기기는 GMP 실험실에서 mRNA 백신 워크플로우로 구현될 준비가 되어 있습니다.
웨비나: mRNA 백신: 개발, 제조 및 NanoDrop Eight가 도움이 되는 방법
이 웨비나에서는 mRNA 백신의 역사와 작업 흐름에 대해 간략하게 논의하고 NanoDrop 분광광도계가 21 CFR Part 11 규정을 준수하면서 핵산 농도와 순도를 평가하는 데 있어 연구원과 생산 엔지니어를 어떻게 도울 수 있는지 조사합니다.
제약, 생명 공학 및 기타 규제 환경 준수
신뢰할 수 있는 최고의 NanoDrop One/OneC 및 NanoDrop Eight 분광광도계는 제약 및 생명 공학과 같은 규제 환경에서 사용할 수 있습니다. 이 모델은 단 1–2 µL의 DNA, RNA 및 단백질 샘플을 몇 초 만에 정량화 및 검증하고 전체 스펙트럼 데이터를 획득하여 샘플이 다운스트림 애플리케이션에 적합한지 확인하는 데 도움이 될 수 있습니다.
또한 선택사항인 Thermo Scientific Security Suite 또는 Thermo Scientific SciVault 소프트웨어를 사용하면 실험실이 모든 단계에서 미국 FDA 데이터 규정을 준수할 수 있습니다. 이러한 소프트웨어 모듈을 사용하면 전자 기록 및 서명에 관한 미국 FDA의 미국연방규정집 Title 21의 파트 11(21 CFR Part 11)을 준수할 수 있습니다.
아래 표에는 사용자 계정 액세스, 감사 추적 기능, 전자 서명, 자동 데이터 백업 등이 포함된 NanoDrop One/OneC 분광광도계용 Security Suite 소프트웨어의 일부 기능을 보여줍니다. NanoDrop Eight 기기용 SciVault 소프트웨어는 유사한 기능을 제공합니다.
Security Suite 소프트웨어가 US FDA Title 21 CFR Part 11 요구 사항을 충족하는 방법
요구 사항: 허가된 담당자만 시스템 액세스가 가능합니다.
특징: 관리자는 Security Suite 소프트웨어를 통해 액세스 권한을 부여합니다. 사용자 계정 액세스는 Windows 로그인 시스템을 통해 관리됩니다.
요구 사항: 서명된 전자 기록에는 이름, 날짜 및 시간 스탬프, 서명이 있습니다.
특징: 실험은 완료 후 즉시 서명됩니다. 사용자는 기록 페이지에서 실험을 수정, 검토 및 승인할 수 있습니다.
요구 사항: 작업자 작업 및 입력을 기록하기 위한 안전한 컴퓨터 생성 타임스탬프 감사 추적.
특징: 감사 관리자는 로그온, 데이터 생성, 서명 등과 같은 작업의 전자 감사 추적을 생성합니다. 필요에 따라 감사 로그를 사용할 수 있습니다.
제약 규정 준수 웨비나
제약 및 기타 규제 산업의 제조업체가 직면한 끊임없이 변화하는 규제 환경은 규정 준수에 대한 혼란과 의구심을 유발할 수 있습니다. 규제 요건을 충족하도록 설계된 기기 시스템은 제조업체의 부담을 덜어줄 수 있습니다. 어떻게 해야 합니까? 제약 QA/QC 실험실에서 규정 준수를 유지하는 방법에 대한 웨비나를 시청하여 두 가지 다른 기기 플랫폼 Thermo Scientific Nicolet Summit FTIR 분광계(원료 및 완제품 QA/QC용)와 NanoDrop One 분광광도계(DNA, RNA 및 단백질 정량화용)가 연구소의 규정 준수를 어떻게 보장하는지 확인하십시오.
웨비나: 제약 QA/QC 실험실에서 규정 준수 유지
새로운 소프트웨어 도구를 사용하여 제약 회사가 매우 정확한 QA 테스트를 수행하는 동시에 약물 개발 프로세스 전반에 걸쳐 데이터 무결성을 보장하는 방법을 알아보십시오.
박테리아 배양 성장(OD600)
600 nm(OD600)에서 광학 밀도를 측정하여 배양물의 증식을 모니터링할 수 있습니다. 이것이 미생물학의 핵심 기술이지만 이러한 광학 밀도 측정에는 실제 화학 흡광도가 거의 포함되지 않는 경우가 많습니다. 대신, 박테리아 부유액에 의해 기기 검출기로부터 떨어진 산란광의 양을 나타냅니다.
OD600 사전 프로그래밍 애플리케이션을 사용하여 NanoDrop One/OneC 및 NanoDrop Eight 분광광도계에서 OD600을 측정할 수 있습니다. 이 소프트웨어는 Beer-Lambert 방정식과 사용자가 입력한 세포 번호 변환 계수를 사용하여 OD600 값을 밀리리터당 셀 수로 자동 변환합니다.
NanoDrop OneC 기기에서 받침대와 큐벳 옵션은 다양한 OD600 값을 제공합니다. 변환 계수를 사용하여 받침대와 큐벳 측정을 비교할 수 있습니다.
시간 기반 동역학 측정
NanoDrop OneC 기기에서 큐벳의 샘플에 대한 시간 기반 키네틱 측정을 수행할 수 있습니다. 최대 5단계 동안 사용자 정의 간격에서 연속 흡수 모니터링을 위해 190–850 nm에서 최대 3개의 파장을 지정할 수 있습니다. 큐벳 측정은 확장된 하한 검출 한계와 옵션으로 37°C 히터 및 마이크로 교반기를 제공합니다.
동역학 실험을 사용자맞춤형 실험 방법으로 생성, 편집 및 저장할 수 있습니다.
샘플 동역학 결과
이 큐벳 샘플은 NanoDrop OneC에서 260, 340 및 660 nm에서 10분에 걸쳐 흡광도에 대한 사용자 정의 간격으로 테스트되었습니다.
NanoDrop 분광광도계를 위한 맞춤형 방법
NanoDrop 분광광도계에는 위 섹션에서 설명한 대로 핵산 정량(예: dsDNA, ssDNA 및 RNA) 및 단백질 정량(예: A280, BCA 및 Bradford)을 위한 방법이 미리 로드되어 있습니다. NanoDrop One/OneC 또는 NanoDrop Eight 분광광도계를 통해 맞춤형 방법을 생성하여 필요에 따라 UV-Vis 또는 기타 사용자 정의 측정을 수행할 수도 있으며, 이를 통해 기기가 기존 분광광도계로 기능할 수 있습니다. 맞춤형 방법은 190–850 nm에서 최대 40개의 파장을 모니터링하고 보고할 수 있으며 터치스크린 또는 PC 제어 소프트웨어에서 직접 설정할 수 있습니다. 맞춤형 방법은 추가 애플리케이션에 대해 기기를 사용할 수 있는 유연성을 제공합니다.
  • 미리 정의된 맞춤형 방법 을 사용하여 나노입자, 엽록소, 헤모글로빈, 글루코스, BCA 분석을 통한 단백질과 같은 샘플을 분석합니다.
  • 특수 샘플을 분석하기 위한 새로운 맞춤형 분석법을 생성하고 이를 향후에 사용할 수 있도록 분석법을 저장할 수 있습니다.
맞춤형 분석법을 사용하여 헤모글로빈 형태 측정
예를 들어 분광광도계를 사용하여 적절한 흡광 계수와 피크 흡광도 값을 사용하여 다양한 형태의 헤모글로빈을 정량할 수 있습니다.
  • 옥시헤모글로빈은 결합된 산소를 포함하며 414 nm, 541 nm 및 576 nm에서 흡광도 피크를 나타냅니다.
  • 디옥시헤모글로빈은 결합된 산소를 포함하지 않으며 431 nm에서 흡광도 피크를 나타냅니다.
  • 메트헤모글로빈은 제 2철(ferric) 상태로 철을 함유하므로 산소를 결합할 수 없고 406 nm에서 흡광도 피크를 보입니다.
NanoDrop One/OneC 기기를 위해 산소 헤모글로빈, 디옥시 헤모글로빈 및 메트헤모글로빈을 구별하는 데 필요한 5가지 파장인 406, 414, 431, 541 및 576 nm에서 헤모글로빈의 흡광도를 측정하는 맞춤형 방법을 개발했습니다. 이 결과 그래프는 메트헤모글로빈의 일반적인 흡광도 스펙트럼을 보여줍니다.
메트헤모글로빈에 대한 일반적인 흡광도 스펙트럼
NanoDrop One 분광광도계에서 실행되는 헤모글로빈 사용자 지정 방법은 메트헤모글로빈에 대해 전형적인 406 nm에서 피크를 보여줍니다. 스펙트럼은 또한 옥시헤모글로빈에 존재하는 541 및 576에서 피크가 부족합니다.
계량화학 방법
계량화학은 여러 성분의 정량적 농도 정보를 동시에 결정하기 위해 다변량 수학적 모델과 통계 기법을 사용하는 것입니다. 복잡한 화학 샘플(혼합물)에서 UV-Vis 데이터를 분석하는 데 사용할 경우 계량화학은 스펙트럼이 겹치는 화학종의 농도를 측정하는 강력한 접근 방식을 제공할 수 있습니다. 역사적으로 다변량 보정 모델의 정교함은 해당 분야에 대한 깊은 지식을 가진 사람들에게만 사용이 제한되었기 때문에 대부분의 데이터는 수집 후 분석을 위해 숙련된 계량 분석 전문가에게 전송되어야 했습니다.
NanoDrop QC 소프트웨어는 온보드 화학 측정을 제공합니다.
Thermo Scientific NanoDrop QC 소프트웨어는 NanoDrop OneC 미량 측정 플랫폼에 강력한 화학 측정 분석을 제공합니다. 이 조합은 석유 화학 분석, 약물 순도, 폴리머 제조, 식품 염료 응용 분야 및 화학 측정 분석이 필요한 더 많은 애플리케이션을 포함한 광범위한 응용 분야를 위한 매력적인 솔루션입니다.
NanoDrop QC 소프트웨어는 계량화학 측정 방법의 개발 및 배포를 단순화하고 능률화합니다. 분석법을 개발하는 과학자들은 선택한 화합물에 대한 스펙트럼을 수집하고 이를 Thermo Scientific TQ 분석 소프트웨어로 가져와서 분석법을 구축할 수 있습니다. 그런 다음 분석법을 전 세계의 NanoDrop OneC UV-Vis 분광광도계에 직접 배치하여 QC 기술자가 공장 현장에서 합격/불합격 및 기타 정량적 결과를 얻을 수 있도록 합니다.
QC 액체 폴리머에 대한 화학 측정
큐벳 기반 UV-Vis 기술 및 PC 기반 계량분석 소프트웨어는 염료, 윤활제 및 접착제와 같은 액체 품질 분석의 필수 요소입니다. 이러한 액체 샘플 준비 및 분석에는 고부가가치 제품의 출시에 영향을 미치는 많은 시간이 소요되는 프로세스가 포함될 수 있습니다. 당사의 혁신적인 자동 범위 조정 받침대 UV-Vis 분광광도계는 고농축 샘플의 희석과 같은 시간 소모적인 단계를 제거하고 화학 분석법 개발 데이터 분석을 단순화합니다.
중복 스펙트럼에도 불구하고 복합 혼합물을 정량화합니다
당사의 계량화학 애플리케이션 노트에서는 복잡한 혼합물에서 개별 아조 염료의 농도를 측정하는 계량화학 방법을 생성하고 검증하는 단계별 접근 방식을 보여줍니다. NanoDrop QC 소프트웨어를 사용하여 UV-Vis 스펙트럼이 많이 겹치는 여러 구성 요소가 있는 샘플에서 정량적 정보를 얻는 방법을 보여줍니다.
순수한 타르타진 및 sunset yellow(200–700 nm)의 전체 UV-Vis 스펙트럼
NanoDrop QC 소프트웨어의 UV-Vis 모듈로 스펙트럼을 수집하고 기준선을 800 nm에서 보정했습니다. 각 염료의 용액을 10 mg/mL로 준비하고 기기에서 2-µL으로 소분하여 측정했습니다.
교육: 교실의 NanoDrop 분광광도계
차세대 과학자를 준비하고 고무하기 위해서는 실제 기기에 대한 액세스가 매우 중요합니다. 실습 경험은 과학을 더 쉽게 접근하고 과학적 원리를 더 기억에 남도록 만드는 데 도움이 됩니다.
특히 UV-Vis 분광법은 생물학 교실에서 단백질, 핵산과 같은 거대분자를 연구하기 위한 귀중한 도구입니다. NanoDrop 기기의 단순성과 경제성은 학부 및 중등 과학 커리큘럼에서 사용하기에 매우 적합합니다. NanoDrop 분광광도계를 사용한 경험은 유전체학, 면역학, 미생물 세포 성장, 효소 동역학, 생명의 기본 구성 요소의 구조와 기능에 대한 교훈을 뒷받침할 수 있습니다.
이 웨비나에서는 두 명의 고등학교 교사가 NanoDrop One 분광광도계를 수업 및 워크숍에 통합한 방법을 설명합니다.
웨비나: NanoDrop 혁신 및 교실: 차세대 과학자들에게 영감을 줍니다
최신 기술에 대한 접근은 오늘날 교육의 세계를 변화시킬 수 있습니다. 교사들이 NanoDrop 기기를 교실과 실험실에 통합하는 방법을 통해 학생들에게 업계 최고의 기술을 배울 수 있는 기회를 제공합니다.
Brij는 UNIQEMA Americas LLC의 등록 상표입니다. 기타 모든 등록 상표는 Thermo Fisher Scientific Inc.와 그 계열사의 재산입니다.