발광 분석기 분석
금속의 원소 조성을 이해하면 해당 산업의 새로운 분석과제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다. Thermo Scientific OES 기기는 입고되는 원자재의 초기 선별부터 최종 제품 검증 및 품질 관리에 이르기까지 금속 제조 공정의 여러 단계에 사용할 수 있습니다. 당사의 OES 솔루션은 또한 새로운 재료의 조성과 구조를 테스트하기 위해 실험실 환경에서 일상적으로 사용되고 있습니다.
철과 강철의 원소 분석
당사의 OES 분석기는 금속 생산 공정의 여러 단계에서 철 시료의 빠르고 정확한 원소 분석을 위해 설계되었습니다.
기계적 특성이 향상된 청정 및 고청정 철강에 대한 수요 증가에 대응하기 위해 저희는 철강 업계와 협력하여 일하고 있습니다. 이러한 시장 수요를 충족하는 것은 철강 생산업체가 운영을 간소화하고, 효율성과 생산성을 증가시키며, 품질 관리를 향상시켜 경쟁력을 유지할 수 있도록 돕는 것을 의미합니다.
비금속 개재물 분석
Thermo Scientific ARL iSpark Plus 발광 분석기(Spark-DAT 포함)는 원소 분석 뿐만 아니라 개재물 분석에도 탁월한 성능을 제공합니다. 이 기기는 원소 분석에 필요한 시간과 거의 동일한 시간을 사용하여 한 번의 측정으로 원소 분석과 개재물 분석의 결과를 함께 제공하므로 금속 품질 및 생산 공정을 매우 효율적으로 제어할 수 있습니다.
Fire assay analysis
Thermo Scientific ARL iSpark Plus Fire Assay Analyzer 모델은 fire assay lead button 분석을 위해 특별히 고안된 고성능 스파크 발광 분석기입니다. 광전자 증배관 및 첨단 기술이 적용된 독자적 1미터 초점 거리 광학 기술 덕분에 Lead button의 금, 은 및 백금족 원소 함량을 미량 수준으로 최적으로 정량화할 수 있는 검출 한계를 가지고 있습니다.
비철 금속 분석
품질 분석은 알루미늄 및 기타 비철 금속 제품에 필수적입니다. 최신 고성능 OES 분광기 시리즈인 Thermo Scientific ARL iSpark Plus는 발광의 장점을 완벽하게 수용하고 모든 시장 부문의 품질 요구 사항을 해결합니다. PMT로 구성된 이 제품은 중요한 미량 원소를 감지하는 탁월한 성능, ppm에서 백분율 수준까지 최고의 정밀도와 정확도, 심지어 미량 개재물 평가를 위한 초고속 분석법을 제공합니다. 실제로 ARL iSpark Plus 시리즈는 신뢰할 수 있는 품질의 알루미늄 제품을 생산하여 생산성과 수익성을 향상시킬 수 있는 솔루션입니다.
알루미늄 발광 분석법
알루미늄은 부드럽고 연성이 뛰어난 포장용 호일부터 항공기 제작과 같은 가장 까다로운 엔지니어링 분야에 이르기까지 다양한 용도로 사용할 수 있는 가장 활용도가 높고 경제적이며 매력적인 금속 소재 중 하나입니다. 알루미늄의 주요 용도는 여전히 포장이지만 운송, 건축 및 건설, 전기 및 기계 등의 분야에서도 사용됩니다. ARL iSpark Plus OES 분석기는 다양한 응용 분야에서 알루미늄 분석을 위한 탁월한 정확도, 감도, 정밀도 및 안정성을 제공합니다.
구리의 OES 분석
순수 구리와 초순수 구리는 건식 야금과 습식 야금 농축이라는 두 가지 주요 정제 공정을 사용하여 생산됩니다. 구리의 용도는 순도에 따라 달라집니다. 고순도 구리는 전력 송전 또는 전자 응용 분야에 사용되는 반면, 용융 정련 구리는 주로 황동, 청동 또는 백동과 같은 합금을 생산하는 데 사용됩니다. ARL iSpark Plus 시리즈의 OES 분광기는 순수 및 초순수 금속에 대한 고성능 분석을 가능하게 하도록 설계되었습니다.
귀금속의 OES 분석
귀금속의 OES 분석은 대체 기술에 비해 몇 가지 장점이 있습니다. Thermo Scientific OES 기기는 기존 분석기보다 가격이 저렴하며, OES 기술을 사용하면 시료 전처리 비용이 적게 듭니다. 또한 당사의 OES 분석기는 감도, 정밀도, 정확도, 시료 분석 시간, 메모리 효과, 유지 보수 작업의 향상된 성능을 제공합니다.
기타 비철 금속 및 합금 분석
Thermo Scientific OES Spectrometer는 다양한 비철 금속, 코발트, 납, 마그네슘, 니켈, 주석, 티타늄, 아연 및 합금 분석에 적합합니다.