Search Thermo Fisher Scientific
당사의 발광 분석기는 다양한 분석 솔루션과 함께 제공되므로 여러 금속 및 합금의 모든 관련 원소를 빠르고 동시에 측정할 수 있습니다. 미량 수준에서 백분율 원소 농도까지 정확하고 정밀하게 분석하므로, 신뢰할 수 있는 당사의 기기로 금속 산업 및 분석 실험실에서 필요한 모든 분석 작업을 수행할 수 있습니다.
금속 가공업체에서 다루는 다양한 금속가공 시료를 위해 다용도 원소 분석 솔루션이 필요합니다. 일상적인 원소 분석에서 금속 R&D에 이르기까지 Thermo Scientific™ ARL iSpark™ Plus 시리즈 OES 금속 분석기는 1차 금속 생산업체, 주조업체, 자동차, 항공 및 가전 산업의 제조업체, 계약 실험실 및 재활용 업체가 찾는 솔루션을 제공합니다. 거친 환경에 맞게 개조된 ARL iSpark Plus 금속 분석기는 생산성 및 품질 목표를 달성할 수 있도록 높은 수준의 기능과 특성을 제공합니다. ARL iSpark Plus는 분석의 안정성, 가용성 및 속도를 높여 더 많은 결과를 생산하고 더 빠른 투자 수익을 얻을 수 있도록 해줍니다.
Thermo Scientific ARL iSpark 시리즈는 경험과 혁신을 결합하였습니다. ARL 3460 및 ARL 4460 분석기의 PMT 광학부를 중심으로 설계된 이 제품은 입증된 기술과 향상된 기능 및 다음과 같은 여러 혁신적인 기능을 결합합니다.
ARL iSpark 시리즈는 모든 금속 가공 시장의 요구 사항을 해결하고 최고의 분석 탁월성을 필요로 하는 사람들을 위한 최적의 솔루션을 제공합니다.
Spark-DAT가 포함된 ARL iSpark Plus 개재물 분석기는 강철의 개재물 분석에 탁월한 속도를 제공하며, Spark-DAT 분석법 덕분에 개재물 데이터를 원소 농도와 동시에 얻을 수 있습니다. OES 분석기를 사용하여 농도 단위로 분석된 모든 시료의 개재물을 하루에 최대 수백 개의 시료까지 평가할 수 있습니다. 이 제품은 빠르고 효율적인 솔루션을 제공하여 개재물이 강철 특성에 미치는 해로운 영향을 방지하고 연속 주조 공정 중 노즐 막힘과 같은 비용이 많이 드는 문제를 방지할 수 있습니다.
Thermo Scientific ARL easySpark 금속 분석기는 신뢰할 수 있는 금속 분석으로 생산성을 극대화하려는 중소 주조업체, 금속 가공업체 및 기타 금속 산업과 실험실에서 원하는 모든 기능과 이점을 제공합니다.
Thermo Scientific ARL iSpark Plus Fire Assay Analyzer는 고성능 OES 제품군에 속합니다. Lead button에서 직접 귀금속의 농도를 측정하는 데 사용되며, 기존의 Fire assay 기법에 비해 많은 이점을 제공합니다. 특히 회취법과 복잡한 후속 분석이 필요하지 않아 프로세스를 간소화하고 속도를 높여줍니다.
제품 | 장점 | 장점 | 제한 사항 |
ARL SMS-2300 |
|
|
|
ARL SMS-3300 싱글 ARL SMS-3300 듀얼 |
|
|
|
ARL SMS-3500 보급형 |
|
|
|
ARL SMS-3500 |