Search Thermo Fisher Scientific
생산 전반에서 미량 및 합금 원소를 빠르고 정확하게 분석할 수 있습니다. 당사의 OES 금속 분석기는 금속 공정의 다양한 생산 단계에서 완제품 및 반가공 금속 제품을 관리하는 데 사용할 수 있습니다. 미량 수준에서 백분율 원소 농도까지 정확하고 정밀하게 분석하므로, 신뢰할 수 있는 당사의 기기로 철강 및 기타 금속 산업에 필요한 모든 분석 작업을 수행할 수 있습니다.
Thermo Scientific OES 기기는 시료에 존재하는 모든 원소에 대해 미량 수준에서 백분율 농도 수준까지 매우 정밀하고 정확한 원소 분석을 제공합니다. 또한, 비금속 미량 개재물 분석을 원소 분석과 동시에 수행할 수 있어, 철강 플랜트에 개재물과 관련된 품질 문제와 비용을 최소화하기 위한 독자적인 방법을 제공합니다.
금속 가공업체에서 다루는 다양한 금속가공 시료를 위해 다용도 원소 분석 솔루션이 필요합니다. Thermo Scientific ARL iSpark Plus 발광 분석기는 품질관리를 위한 원소 분석에서부터 금속 연구개발에 이르기까지 자동차, 항공, 가전 산업의 1차 금속 생산업체, 주조업체, 조립업체와 계약 연구소 및 금속 재활용 업체가 찾고 있는 솔루션을 제공합니다. ARL iSpark Plus 금속 분석기는 높은 수준의 기능과 사양을 제공하여 고객의 생산성과 품질 목표를 달성하도록 지원합니다.
당사는 철/강철 또는 기타 금속의 원소 분석을 위한 소형 벤치탑 발광 분석기를 제공합니다. 이 제품은 주조업체, 금속 가공업체 및 기타 금속 산업과 실험실의 모든 금속 작업에서 품질과 생산성을 향상시킬 수 있는 경제적인 솔루션입니다. Thermo Scientific ARL easySpark 금속 분석기는 품질 관리, 입고/출고 물질의 분류 또는 광범위한 원소 범위의 공정 중 생산 관리를 위해 설계되었습니다.
철강 제조업체는 실험실 자동화 기술을 통해 공정 관리 및 효율성을 한층 더 높일 수 있습니다. OES 분석기를 완전히 자동화하여 처리량을 높이고, 분석 정확도를 개선하며, 비용을 절감할 수 있습니다. 이러한 수준의 자동화는 완벽한 실험실 워크플로우 솔루션을 제공하며, 매우 중요한 생산 관리 환경에서 반응 시간을 단축하고, 시료 처리 속도를 높이고, 자동 시료 전처리의 가용성을 높일 수 있습니다.
Spark-DAT가 포함된 ARL iSpark Plus 분석기는 개재물 분석에 있어 탁월한 속도를 제공합니다. 이 기기는 원소 분석을 위한 한번의 측정만으로 개재물 분석의 결과도 함께 제공가능합니다.
원소 분석과 개재물 분석의 결합 결과를 제공하므로 금속 품질 및 생산 공정을 매우 효율적으로 제어할 수 있습니다.
Thermo Scientific OXSAS 발광 분석 소프트웨어는 Thermo Scientific 발광 분석기를 위한 가장 최신 소프트웨어입니다. 강력하고 사용하기 쉬운 이 소프트웨어는 최첨단 기술과 소프트웨어 기반을 구현합니다. 한번의 클릭으로 통합 설계, 빠른 보정, 사용자 친화적인 인터페이스 등을 제공하는 OXSAS 소프트웨어 플랫폼은 기기의 수명 전반에 걸쳐 고객의 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다.