Thermo Fisher Scientific은 항체 성능 및 특이성 테스트 분야에 많은 노력을 기울이고 있습니다. 이러한 노력의 일환으로 웨스턴 블로팅 애플리케이션 용도의 각 Invitrogen 항체를 아래 제시된 것과 유사한 프로토콜을 사용하여 테스트하였습니다. 이 테스트는 항체 성능을 확인하고 실험에서 탁월한 결과를 보장하는 데 도움이 됩니다.
특정 워크플로우에 사용할 블로킹 버퍼를 선택합니다. 항체 농도 또는 검출 기질과 마찬가지로, 블로킹 버퍼의 선택은 좋은 결과를 얻기 위해 중요하며 블로킹을 최적화해야 합니다. 아래 제안된 용액 외에도 다양한 종류의 바로 사용 가능한(ready-to-use) 블로커를 사용할 수 있습니다.
실온의 젤 로커(rocker) 상에서 1X PBST 또는 TBST(TBS-Tween 20)로 희석된 5% 탈지우유 또는 5% BSA를 사용하여 1시간 동안 멤브레인을 블로킹합니다.
참고: 인산화된 표적의 경우 5% BSA로 블로킹하는 것이 좋습니다.
1차 및 2차 항체를 사용한 프로빙(probing)
HRP 콘주게이트
젤 로커(rocker) 상에서 4oC로 밤새 또는 실온으로 2-3시간 동안 블로킹 버퍼로 전처리한 1차 항체의 적절한 희석액과 함께 멤브레인을 인큐베이션합니다.
참고: 1차 및 2차 항체의 양은 사용되는 항체와 실행(running)하는 시료에 따라 다릅니다. 양호한 시작점은 항체 제품 페이지에서 권장 희석 범위를 확인하고 거기에서 실험을 위한 최적의 항체 희석을 찾기 위해 적정하는 것입니다.
인큐베이션 후 멤브레인을 5분 동안 1X PBST 또는 TBST로 3회 세척합니다.
젤 로커(rocker) 상 실온 조건하에서 블로킹 버퍼로 전처리한 HRP 콘주게이트 2차 항체의 권장된 희석액과 함께 멤브레인을 30-45분 동안 인큐베이션합니다.
2차 항체를 제거하고 젤 로커 상에서 각각 5분 동안 1X PBST 또는 TBST로 멤브레인을 3회 세척합니다.
형광 콘주게이트
참고: 형광 아티팩트가 될 수 있는 응집물이 멤브레인에 발생하지 않도록 형광 웨스턴 블랏용 버퍼를 여과멸균하는 것이 좋습니다.
젤 로커(rocker) 상에서 4°C로 하룻밤 또는 실온으로 2-3시간 동안 블로킹 버퍼로 전처리한 1차 항체의 적절한 희석액과 함께 멤브레인을 인큐베이션합니다.
참고: 멀티플렉스 분석의 경우, 교차 반응을 방지하기 위해 다른 종의 1차 항체를 사용하십시오.
참고: 1차 및 2차 항체의 양은 사용되는 항체와 실행하는 시료에 따라 다릅니다. 양호한 시작점은 항체 제품 페이지에서 권장 희석 범위를 확인하고 거기에서 실험을 위한 최적의 항체 희석을 찾기 위해 적정하는 것입니다.
인큐베이션 후 멤브레인을 5분 동안 1X PBST 또는 TBST로 3회 세척합니다.
젤 로커(rocker) 상 실온에서 블로킹 버퍼로 전처리한 형광 콘주게이트 2차 항체의 권장 희석액과 함께 멤브레인을 30-45분 동안 인큐베이션합니다. 블랏 컨테이너를 알루미늄 호일로 덮어 형광단을 빛으로부터 보호합니다.
참고: 멀티플렉스 분석의 경우, 교차 반응 가능성을 줄이기 위해 교차 흡수 2차 항체를 사용하십시오. 또한, 교차 채널 블리드(bleed)를 방지하기 위해 뚜렷이 구별되는 형광단을 선택하십시오.
2차 항체를 제거하고 젤 로커(rocker) 상에서 각각 5분 동안 1X PBST 또는 TBST로 멤브레인을 3회 세척합니다.
블랏 현상
HRP 웨스턴 블로팅
2-5분 동안 ECL 화학 발광 기질을 사용하여 블랏을 현상합니다. 멤브레인을 투명 필름에 놓고 과도한 기질을 제거합니다.