Search Thermo Fisher Scientific
특히 표적의 발현률이 낮거나 여기(excitation) 광선이 고강도 또는 장기간 노출이 지속되는 경우, 비가역적 광표백 프로세스를 통한 형광 손실로 감도가 크게 감소할 수 있습니다. 광표백과 관련된 메커니즘은 세포 생존력과 데이터 품질에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 광독성(phototoxicity)과도 관련이 있습니다.
시료의 광표백을 최소화하기 위해 당사는 live-cell 및 fixed-cell 에서 형광단 광안정성을 향상시키는 광퇴색 방지 시약을 개발했습니다. 당사는 즉각적인 이미징 및 형광 샘플의 장기 보관을 위한 제품과 함께 봉입(Mounting) 및 대조 염색(Counter staining)을 동시에 수행할 수 있는 제품을 제공합니다. 광표백을 감소시킨다는 것은 형광 샘플을 장기간 보관할 수 있도록 하고 감도를 높힐 수 있으며 형광 신호의 더 나은 정량화를 의미합니다.
ProLong Glass | ProLong Diamond | ProLong Gold | |
---|---|---|---|
자세히 알아보기 | |||
일반 사양 | |||
형태 | 바로 사용 가능한 hard-setting mountant | ||
굴절률 | 1.52(경화 후) | 1.47(경화 후) | 1.47(경화 후) |
어떤 유형의 이미징을 계획하고 있습니까? | |||
검체 유형 | 동물 세포/조직(fixed) | ||
Live-cell 이미징 | |||
Fixed-cell, 즉각적인 이미징 | |||
Fixed-cell, 장시간 이미징(시료 두께 최대 10 µm) | |||
Fixed-cell, 장시간 이미징(시료 두께 최대 150 µm) | |||
최상의 결과를 얻을 수 있는 현미경 대물 렌즈 유형은 무엇입니까?
| |||
유침(Oil immersion) 대물 렌즈 | |||
글리세롤 교정 대물 렌즈 | |||
물 또는 공기 교정 대물 렌즈 | |||
시료에 포함되는 형광단에는 어떤 것이 있습니까? | |||
Alexa Fluor 염료 | |||
일반 염료 | |||
형광 단백질 | |||
봉입제(mountant)에 대조염색제(counterstain)를 첨가하고 싶으십니까? | |||
DAPI로 대조염색 | |||
SYTOX Deep Red로 대조염색 | |||
대조염색하지 않음 |
SlowFade Glass | SlowFade Diamond | SlowFade Gold | |
---|---|---|---|
자세히 알아보기 | |||
일반 사양 | |||
형태 | 바로 사용 가능한 soft-setting mountant | ||
굴절률 | 1.52 | 1.42 | 1.42 |
어떤 유형의 이미징을 계획하고 있습니까? | |||
검체 유형 | 동물 세포/조직(고정) | ||
Live-cell 이미징 | |||
Fixed-cell, 즉각적인 이미징 | |||
Fixed-cell, 장시간 이미징(시료 두께 최대 10 µm) | |||
Fixed-cell, 장시간 이미징(시료 두께 최대 500 µm) | |||
최상의 결과를 얻을 수 있는 현미경 대물 렌즈 유형은 무엇입니까? (모든 대물 렌즈 유형이 이 시약과 호환됨) | |||
유침 대물(Oil immersion) 렌즈 | |||
글리세롤 교정 대물 렌즈 | |||
물 또는 공기 교정 대물 렌즈 | |||
시료에 포함되는 형광단에는 어떤 것이 있습니까? | |||
Alexa Fluor 염료 | |||
일반 염료 | |||
형광 단백질 | |||
봉입제(mountant)에 대조염색제(counterstain)를 첨가하고 싶으십니까? | |||
DAPI로 대조염색 | |||
SYTOX Deep Red로 대조염색 | |||
대조염색하지 않음 |
ProLong Live | |
---|---|
자세히 알아보기 | |
일반 사양 | |
형태 | 100배 농축액 |
굴절률 | 1.3 |
어떤 유형의 이미징을 계획하고 있습니까? | |
검체 유형 | 동물 세포/조직(live) |
Live-cell 이미징 | |
Fixed-cell, 즉각적인 이미징 | |
Fixed-cell, 장시간 이미징(시료 두께 최대 10 µm) | |
Fixed-cell, 장시간 이미징(시료 두께 최대 150 µm) | |
최상의 결과를 얻을 수 있는 현미경 대물 렌즈 유형은 무엇입니까? (모든 대물 렌즈 유형이 이 시약과 호환됨) | |
유침(Oil immersion) 대물 렌즈 | |
글리세롤 교정 대물 렌즈 | |
물 또는 공기 교정 대물 렌즈 | |
시료에 포함되는 형광단에는 어떤 것이 있습니까? | |
Alexa Fluor 염료 | |
일반 염료 | |
형광 단백질 | |
봉입제에 대조염색제를 첨가하고 싶으십니까? | |
DAPI로 대조염색 | |
SYTOX Deep Red로 대조염색 | |
대조염색하지 않음 |
ProLong Glass (경화) | SlowFade Glass (비경화) | CytoVista 시약 (비경화) | |
---|---|---|---|
자세히 알아보기 | 자세히 알아보기 | 자세히 알아보기 | |
일반 사양 | |||
형태 | 바로 사용 가능한 경화(하드 세팅) 봉입제 최대 150 mm 두께 시료의 빠른 이미징용 | 바로 사용 가능한 비경화(소프트 세팅) 봉입제 최대 500 mm 두께 시료의 빠른 이미징용 | 바로 사용 가능한 비경화(소프트 세팅) 시약 제품군 3D 세포 배양의 빠른 이미징을 위한 3D 세포 배양 투명화 및 염색 키트(최대 1 mm 두께의 오가노이드 및 스페로이드) 두꺼운 조직(최대 10 mm)의 빠른 이미징을 위한 조직 투명화 및 염색 키트 |
굴절률 | 1.52(경화 후) | 1.52 | 1.48(최대 1 mm 두께의 오가노이드/스페로이드) 1.53(최대 10 mm 두께의 조직 검체) |
어떤 유형의 이미징을 계획하고 있습니까? | |||
검체 유형 | 동물 세포/조직(고정) | 동물 세포/조직(고정) | 동물 세포/조직(고정) |
Fixed-cell 이미징, 즉각적인 이미징 | |||
Fixed-cell, 장시간 이미징 | |||
시료의 두께는 얼마입니까? | |||
최대 10 μm | |||
최대 150 μm | |||
최대 500 μm | |||
최대 1 mm | |||
최대 10 mm | |||
최상의 결과를 얻을 수 있는 현미경 대물 렌즈 유형은 무엇입니까? (모든 대물 렌즈 유형이 이 시약과 호환됨) | |||
유침 대물(Oil immersion) 렌즈 | |||
글리세롤 교정 대물 렌즈 | |||
시료에 포함되는 형광단에는 어떤 것이 있습니까? | |||
Alexa Fluor 염료 | |||
일반 염료 | |||
형광 단백질 | |||
봉입제(mountant)에 대조염색제(counterstain)를 첨가하고 싶으십니까? | |||
DAPI로 대조염색 | |||
SYTOX Deep Red로 대조염색 | |||
대조염색하지 않음 |
이미징용 Image-iT 식물조직 투명화 및 봉입 시약 | |
---|---|
자세히 알아보기 | |
일반 사양 | |
형태 | 이미징용 식물 조직 투명화 및 봉입을 위한 바로 사용 가능한 시약 |
굴절률 | 1.45 (투명화 및 소프트 세팅 봉입 옵션) 1.415 (하드 세팅 봉입 옵션) |
어떤 유형의 이미징을 계획하고 있습니까? | |
검체 유형 | 식물 세포/조직 절편/전체 조직(고정) |
Live-cell 이미징 | |
Fixed-cell 이미징 | |
Fixed-cell 이미징, 장시간 이미징(시료 두께 최대 10 μm) | |
Fixed-cell 이미징, 장시간 이미징(시료 두께 최대 150 μm) | |
최상의 결과를 얻을 수 있는 현미경 대물 렌즈 유형은 무엇입니까? (모든 대물 렌즈 유형이 이 시약과 호환됨) | |
유침 대물(Oil immersion) 렌즈 | |
글리세롤 교정 대물 렌즈 | |
물 또는 공기 교정 대물 렌즈 | |
시료에 포함되는 형광단에는 어떤 것이 있습니까? | |
가장 일반적인 조직학 염색 | |
형광 단백질 | |
봉입제(mountant)에 대조염색제(counterstain)를 첨가하고 싶으십니까? | |
DAPI로 대조염색 | |
SYTOX Deep Red로 대조염색 | |
대조염색하지 않음 |
ProLong Glass | ProLong Diamond | ProLong Gold | |
---|---|---|---|
자세히 알아보기 | |||
일반 사양 | |||
형태 | 바로 사용 가능한 hard-setting mountant | ||
굴절률 | 1.52(경화 후) | 1.47(경화 후) | 1.47(경화 후) |
어떤 유형의 이미징을 계획하고 있습니까? | |||
검체 유형 | 동물 세포/조직(fixed) | ||
Live-cell 이미징 | |||
Fixed-cell, 즉각적인 이미징 | |||
Fixed-cell, 장시간 이미징(시료 두께 최대 10 µm) | |||
Fixed-cell, 장시간 이미징(시료 두께 최대 150 µm) | |||
최상의 결과를 얻을 수 있는 현미경 대물 렌즈 유형은 무엇입니까?
| |||
유침(Oil immersion) 대물 렌즈 | |||
글리세롤 교정 대물 렌즈 | |||
물 또는 공기 교정 대물 렌즈 | |||
시료에 포함되는 형광단에는 어떤 것이 있습니까? | |||
Alexa Fluor 염료 | |||
일반 염료 | |||
형광 단백질 | |||
봉입제(mountant)에 대조염색제(counterstain)를 첨가하고 싶으십니까? | |||
DAPI로 대조염색 | |||
SYTOX Deep Red로 대조염색 | |||
대조염색하지 않음 |
SlowFade Glass | SlowFade Diamond | SlowFade Gold | |
---|---|---|---|
자세히 알아보기 | |||
일반 사양 | |||
형태 | 바로 사용 가능한 soft-setting mountant | ||
굴절률 | 1.52 | 1.42 | 1.42 |
어떤 유형의 이미징을 계획하고 있습니까? | |||
검체 유형 | 동물 세포/조직(고정) | ||
Live-cell 이미징 | |||
Fixed-cell, 즉각적인 이미징 | |||
Fixed-cell, 장시간 이미징(시료 두께 최대 10 µm) | |||
Fixed-cell, 장시간 이미징(시료 두께 최대 500 µm) | |||
최상의 결과를 얻을 수 있는 현미경 대물 렌즈 유형은 무엇입니까? (모든 대물 렌즈 유형이 이 시약과 호환됨) | |||
유침 대물(Oil immersion) 렌즈 | |||
글리세롤 교정 대물 렌즈 | |||
물 또는 공기 교정 대물 렌즈 | |||
시료에 포함되는 형광단에는 어떤 것이 있습니까? | |||
Alexa Fluor 염료 | |||
일반 염료 | |||
형광 단백질 | |||
봉입제(mountant)에 대조염색제(counterstain)를 첨가하고 싶으십니까? | |||
DAPI로 대조염색 | |||
SYTOX Deep Red로 대조염색 | |||
대조염색하지 않음 |
ProLong Live | |
---|---|
자세히 알아보기 | |
일반 사양 | |
형태 | 100배 농축액 |
굴절률 | 1.3 |
어떤 유형의 이미징을 계획하고 있습니까? | |
검체 유형 | 동물 세포/조직(live) |
Live-cell 이미징 | |
Fixed-cell, 즉각적인 이미징 | |
Fixed-cell, 장시간 이미징(시료 두께 최대 10 µm) | |
Fixed-cell, 장시간 이미징(시료 두께 최대 150 µm) | |
최상의 결과를 얻을 수 있는 현미경 대물 렌즈 유형은 무엇입니까? (모든 대물 렌즈 유형이 이 시약과 호환됨) | |
유침(Oil immersion) 대물 렌즈 | |
글리세롤 교정 대물 렌즈 | |
물 또는 공기 교정 대물 렌즈 | |
시료에 포함되는 형광단에는 어떤 것이 있습니까? | |
Alexa Fluor 염료 | |
일반 염료 | |
형광 단백질 | |
봉입제에 대조염색제를 첨가하고 싶으십니까? | |
DAPI로 대조염색 | |
SYTOX Deep Red로 대조염색 | |
대조염색하지 않음 |
ProLong Glass (경화) | SlowFade Glass (비경화) | CytoVista 시약 (비경화) | |
---|---|---|---|
자세히 알아보기 | 자세히 알아보기 | 자세히 알아보기 | |
일반 사양 | |||
형태 | 바로 사용 가능한 경화(하드 세팅) 봉입제 최대 150 mm 두께 시료의 빠른 이미징용 | 바로 사용 가능한 비경화(소프트 세팅) 봉입제 최대 500 mm 두께 시료의 빠른 이미징용 | 바로 사용 가능한 비경화(소프트 세팅) 시약 제품군 3D 세포 배양의 빠른 이미징을 위한 3D 세포 배양 투명화 및 염색 키트(최대 1 mm 두께의 오가노이드 및 스페로이드) 두꺼운 조직(최대 10 mm)의 빠른 이미징을 위한 조직 투명화 및 염색 키트 |
굴절률 | 1.52(경화 후) | 1.52 | 1.48(최대 1 mm 두께의 오가노이드/스페로이드) 1.53(최대 10 mm 두께의 조직 검체) |
어떤 유형의 이미징을 계획하고 있습니까? | |||
검체 유형 | 동물 세포/조직(고정) | 동물 세포/조직(고정) | 동물 세포/조직(고정) |
Fixed-cell 이미징, 즉각적인 이미징 | |||
Fixed-cell, 장시간 이미징 | |||
시료의 두께는 얼마입니까? | |||
최대 10 μm | |||
최대 150 μm | |||
최대 500 μm | |||
최대 1 mm | |||
최대 10 mm | |||
최상의 결과를 얻을 수 있는 현미경 대물 렌즈 유형은 무엇입니까? (모든 대물 렌즈 유형이 이 시약과 호환됨) | |||
유침 대물(Oil immersion) 렌즈 | |||
글리세롤 교정 대물 렌즈 | |||
시료에 포함되는 형광단에는 어떤 것이 있습니까? | |||
Alexa Fluor 염료 | |||
일반 염료 | |||
형광 단백질 | |||
봉입제(mountant)에 대조염색제(counterstain)를 첨가하고 싶으십니까? | |||
DAPI로 대조염색 | |||
SYTOX Deep Red로 대조염색 | |||
대조염색하지 않음 |
이미징용 Image-iT 식물조직 투명화 및 봉입 시약 | |
---|---|
자세히 알아보기 | |
일반 사양 | |
형태 | 이미징용 식물 조직 투명화 및 봉입을 위한 바로 사용 가능한 시약 |
굴절률 | 1.45 (투명화 및 소프트 세팅 봉입 옵션) 1.415 (하드 세팅 봉입 옵션) |
어떤 유형의 이미징을 계획하고 있습니까? | |
검체 유형 | 식물 세포/조직 절편/전체 조직(고정) |
Live-cell 이미징 | |
Fixed-cell 이미징 | |
Fixed-cell 이미징, 장시간 이미징(시료 두께 최대 10 μm) | |
Fixed-cell 이미징, 장시간 이미징(시료 두께 최대 150 μm) | |
최상의 결과를 얻을 수 있는 현미경 대물 렌즈 유형은 무엇입니까? (모든 대물 렌즈 유형이 이 시약과 호환됨) | |
유침 대물(Oil immersion) 렌즈 | |
글리세롤 교정 대물 렌즈 | |
물 또는 공기 교정 대물 렌즈 | |
시료에 포함되는 형광단에는 어떤 것이 있습니까? | |
가장 일반적인 조직학 염색 | |
형광 단백질 | |
봉입제(mountant)에 대조염색제(counterstain)를 첨가하고 싶으십니까? | |
DAPI로 대조염색 | |
SYTOX Deep Red로 대조염색 | |
대조염색하지 않음 |
광표백이란 형광 신호의 저하를 말합니다. 광여기된 형광단이 산소에 노출되면 자유 라디칼이 생성되어 신호 강도가 손실됩니다. 형광단이 빛에 노출되는 강도와 시간을 줄여 광표백 속도를 늦출 수 있습니다. 광표백 효과를 줄여 더 큰 강도로 장시간 형광 신호를 관찰할 수 있도록 하는 광퇴색 방지 시약이 도입되었습니다.
1단계. 시료를 슬라이드 또는 커버슬립 위에 놓습니다. 이 단계 전후에 모든 염색을 완료합니다.
2단계. 시료 위에 광퇴색 방지 봉입제 (mountant)를 바릅니다. 하드 세팅 봉입제의 경우 밤새 공기에 노출시켜 경화시킵니다.
3단계. 하드 세팅 봉입제를 사용하는 경우만 해당: 봉입된 시료에 100% 글리세롤을 한 방울 떨어뜨린 후 커버슬립을 부착합니다. 글리세롤은 커버슬립 접착력을 돕습니다. ProLong Glass 는 24시간 후 최대 1.52의 최종 RI로 완전히 경화됩니다.
봉입제는 봉입제에 겔화제가 포함되어 있는지 여부에 따라 소프트 세팅 또는 하드 세팅이 될 수 있습니다. 소프트 세팅 봉입제는 완충 글리세롤 용액을 함유하고 있으므로 슬라이드의 빠른 이미징이 필요할 때 사용해야 합니다. 소프트 세팅 봉입제는 세척할 수 있으며 시료를 재염색하거나 단일 세포 RNA 염기서열분석 또는 PCR과 같은 다운스트림 용도로 사용할 수 있습니다. 하드 세팅 봉입제에는 커버슬립을 슬라이드에 영구적으로 부착하는 중합체가 포함되어 있습니다. 이는 시료를 장기간 보관하는 데 사용됩니다.
그림 1. 100um 두께의 조직 시료를 염색하여 SlowFade Glass로 봉입하고 Zeiss LSM 710 공초점 현미경으로 이미지를 획득했습니다. 왼쪽) GFAP 항체를 사용하여 GFAP에 대해 면역염색되어 Alexa Fluor 594 Plus 로검출된 쥐의 뇌 조직 절편. 핵은 DAPI로 염색되었습니다. 63X 유침 대물 렌즈를 사용하고 그 결과 이미지는 최대 강도 투사로 표현되었습니다. 오른쪽) histome H3 항체 및 토끼 action항체로 염색한 생쥐 유방 조직 절편. 표적은 Alexa Fluor 488 (카탈로그 번호 A11029) 및 Alexa Fluor 594 (카탈로그 번호 A11012) 2차 항체를 사용하여 검출했습니다. 핵은 SYTOX DR (카탈로그 번호 S11381)로 염색되었습니다. 40X 유침 대물 렌즈를 사용하고 그 결과 이미지는 최대 강도 투사로 표현되었습니다.
그림 2. 냉동 보존 쥐 뇌 조직 절편(100-µm 두께)을 tubulin 항체(카탈로그 번호 MA1-118) 및 GFAP(노란색) GFAP 항체(카탈로그 번호 OPA1-06100)를 사용하여 튜불린(빨간색)에 대해 염색했습니다. 핵은 Alexa Fluor Plus 594(카탈로그 번호 A-11032) 및 Alexa Fluor Plus 647(카탈로그 번호 A-32733)를 사용하여 검출했습니다. 핵(청록색)은 DAPI(왼쪽, 카탈로그 번호 D1306)로 염색했습니다. 슬라이드를 ProLong Glass 광퇴색 방지 봉입제로 봉입하고 63× 유침 대물 렌즈를 사용하여 Zeiss LSM 710 공초점 현미경으로 이미지를 획득했습니다.
이미징 후 스트리핑 및 FISH 리프로빙을 보여주는 논문으로 SlowFade Gold Antifade Mountant(S36936) 사용
이미징 프로토콜 핸드북샘플 및 어세이 전처리에서 염색, 라벨링 및 데이터 분석 전략에 이르기까지 이미징에 필요한 프로토콜을 제공합니다. 다운로드 받기 |