형광단(Fluorophore)을 사용하여 하이 컨텐트(high content) 분석, 현미경 및 유세포 분석 플랫폼에서 멀티컬러 실험의 한계를 넓힐 수 있습니다. 당사의 형광 염료(fluorescent dye)는 세포 라벨링 및 검출에 최적화된 항체, 스트렙타비딘, 펩타이드, 단백질, 트레이서, 증폭 기질에 콘주게이트되어 제공됩니다. 또한, 연구자들이 생물학적 구조, 기능, 상호 작용 연구를 위한 프로빙 뿐만 아니라 다양한 애플리케이션을 위해 바이오분자를 라벨링할 수 있도록 라벨링 시약 및 키트도 제공하고 있습니다. 아래 표에서 각 형광단(fluorophore)에 대한 정보를 확인하세요.
이 페이지에서, 다양한 염료(dye) 브랜드에 대해 알아보기 위해 fluorophore 브랜드를 확인하시거나, 유세포 분석 및 이미징에 대한 프로토콜 및 선택 가이드 포스터를 보기 위해 리소스를 확인해보세요.
방출(emission) 파장에 기반한 형광단에 대해 알아보기
여기(Excitation) 파장에 기반한 형광단에 대해 알아보기
FluorophoreExcitationEmission화학적 성질플랫폼
Brilliant Ultra Violet 395347399폴리머 염료(Polymer dye)유세포 분석
Alexa Fluor 350343441작은 유기 염료(Small organic dye)현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더
Brilliant Ultra Violet 496348493탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye)유세포 분석
Qdot 525 Probe300525양자 점(Quantum dot)현미경, 유세포 분석
Brilliant Ultra Violet 563349563탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye)유세포 분석
Qdot 565 Probe300564양자 점(Quantum dot)현미경, 유세포 분석
Qdot 605 Probe300603양자 점(Quantum dot)현미경, 유세포 분석
Brilliant Ultra Violet 615350607탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye)유세포 분석
Qdot 655 Probe300654양자 점(Quantum dot)현미경, 유세포 분석
Brilliant Ultra Violet 661349659탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye)유세포 분석
Qdot 705 Probe300702양자 점(Quantum dot)현미경, 유세포 분석
Brilliant Ultra Violet 737350740탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye)유세포 분석
Qdot 800 Probe300792양자 점(Quantum dot)현미경, 유세포 분석
Brilliant Ultra Violet 805349804탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye)유세포 분석
실험에 가장 적합한 염료(dye) 조합을 얻을 수 있는 설계 도구
Fluorescence SpectraViewer- 여러 형광단(fluorophore)의 스펙트럼 및 스펙트럼 특성 비교
패널 빌더- 유세포 분석 실험을 위한 최적의 형광단(fluorophore) 조합 선택
Stain-iT Cell Staining Simulator- 시약, 항체 또는 시간을 낭비하지 않고 세포 염색 시각화
EVOS 라이트 큐브 선택 가이드- 염료(dye)에 가장 적합한 라이트 큐브 선택
FluorophoreExcitationEmission화학적 성질플랫폼
Alexa Fluor 405401422작은 유기 염료(Small organic dye)현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더
Brilliant Violet 421406423폴리머 염료(Polymer dye)유세포 분석
Super Bright 436413431폴리머 염료(Polymer dye)유세포 분석
eFluor 450405445작은 유기 염료(Small organic dye)유세포 분석
Pacific Blue404455작은 유기 염료(Small organic dye)유세포 분석
Coumarin and Coumarin Derivatives387470작은 유기 염료(Small organic dye)현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더
Brilliant Violet 480437478폴리머 염료(Polymer dye)유세포 분석
Cyan Fluorescent Protein (CFP)435485발현 형광 단백질(Expressed fluorescent protein)현미경, 유세포 분석
eFluor 506419508작은 유기 염료(Small organic dye)유세포 분석
Pacific Green411510작은 유기 염료(Small organic dye)유세포 분석
Pacific Orange400551작은 유기 염료(Small organic dye)유세포 분석
Super Bright 600414601탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye)유세포 분석
Brilliant Violet 605405605탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye)유세포 분석
Super Bright 645414645탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye)유세포 분석
Brilliant Violet 650407646탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye)유세포 분석
Super Bright 702413702탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye)유세포 분석
Brilliant Violet 711406711탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye)유세포 분석
Super Bright 780413780탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye)유세포 분석
Brilliant Violet 786406788탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye)유세포 분석
실험에 가장 적합한 염료(dye) 조합을 얻을 수 있는 설계 도구
Fluorescence SpectraViewer- 여러 형광단(fluorophore)의 스펙트럼 및 스펙트럼 특성 비교
패널 빌더- 유세포 분석 실험을 위한 최적의 형광단(fluorophore) 조합 선택
Stain-iT Cell Staining Simulator- 시약, 항체 또는 시간을 낭비하지 않고 세포 염색 시각화
EVOS 라이트 큐브 선택 가이드- 염료(dye)에 가장 적합한 라이트 큐브 선택
FluorophoreExcitationEmission화학적 성질플랫폼
Green Fluorescent Protein (GFP)488510발현 형광 단백질(Expressed fluorescent protein)현미경, 유세포 분석
BODIPY FL502511작은 유기 염료(Small organic dye)현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더
NovaFluor Blue 510493513피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
Fluorescein (FITC)498517작은 유기 염료(Small organic dye)현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더
Alexa Fluor 488499520작은 유기 염료(Small organic dye)현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더
Oregon Green 488498526작은 유기 염료(Small organic dye)현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더
NovaFluor Blue 530508527피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
NovaFluor Blue 555493555피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
NovaFluor Blue 585 493586피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
NovaFluor Blue 610-30S508615피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
NovaFluor Blue 610-70S492616피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
NovaFluor Blue 660-40S508664피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
NovaFluor Blue 660-120S492665피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
PerCP-Cyanine5.5489679단백질-기반 탠덤 염료(Protein-based tandem dye)유세포 분석
PerCP-eFluor 710482708단백질-기반 탠덤 염료(Protein-based tandem dye)유세포 분석
실험에 가장 적합한 염료(dye) 조합을 얻을 수 있는 설계 도구
Fluorescence SpectraViewer- 여러 형광단(fluorophore)의 스펙트럼 및 스펙트럼 특성 비교
패널 빌더- 유세포 분석 실험을 위한 최적의 형광단(fluorophore) 조합 선택
Stain-iT Cell Staining Simulator- 시약, 항체 또는 시간을 낭비하지 않고 세포 염색 시각화
EVOS 라이트 큐브 선택 가이드- 염료(dye)에 가장 적합한 라이트 큐브 선택
FluorophoreExcitationEmission화학적 성질플랫폼
Alexa Fluor 532534553작은 유기 염료(Small organic dye)현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더
Cy3554566작은 유기 염료(Small organic dye)현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더
NovaFluor Yellow 570551566피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
Alexa Fluor 555553568작은 유기 염료(Small organic dye)현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더
Alexa Fluor 561556569작은 유기 염료(Small organic dye)유세포 분석
Alexa Fluor 546561572작은 유기 염료(Small organic dye)현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더
R-phycoerythrin (R-PE)565576단백질-기반 형광단(Protein-based fluorophore)유세포 분석
Tetramethylrhodamine (TRITC)552578작은 유기 염료(Small organic dye)현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더
Red Fluorescent Protein (RFP)555584발현 형광 단백질(Expressed fluorescent protein)현미경, 유세포 분석
NovaFluor Yellow 590563594피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
Alexa Fluor 568579603작은 유기 염료(Small organic dye)현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더
PE-eFluor 610565606단백질-기반 탠덤 염료(Protein-based tandem dye)유세포 분석
Texas Red (and Texas Red-X)595613작은 유기 염료(Small organic dye)현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더
NovaFluor Yellow 610551614피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
Alexa Fluor 594590618작은 유기 염료(Small organic dye)현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더
NovaFluor Yellow 660550664피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
NovaFluor Yellow 690551691피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
NovaFluor Yellow 700551701피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
NovaFluor Yellow 730551730피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
NovaFluor Yellow 755552755피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
PE-Cyanine7569780단백질-기반 탠덤 염료(Protein-based tandem dye)유세포 분석
실험에 가장 적합한 염료(dye) 조합을 얻을 수 있는 설계 도구
Fluorescence SpectraViewer- 여러 형광단(fluorophore)의 스펙트럼 및 스펙트럼 특성 비교
패널 빌더- 유세포 분석 실험을 위한 최적의 형광단(fluorophore) 조합 선택
Stain-iT Cell Staining Simulator- 시약, 항체 또는 시간을 낭비하지 않고 세포 염색 시각화
EVOS 라이트 큐브 선택 가이드- 염료(dye)에 가장 적합한 라이트 큐브 선택
FluorophoreExcitationEmission화학적 성질플랫폼
NovaFluor Red 660637658피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
Allophycocyanin (APC)651660단백질-기반 형광단(Protein-based fluorophore)유세포 분석
Cy5647665작은 유기 염료(Small organic dye)현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더
eFluor 660651668작은 유기 염료(Small organic dye)유세포 분석
Alexa Fluor 647650671작은 유기 염료(Small organic dye)현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더
NovaFluor Red 685637685피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
NovaFluor Blue 690672688피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
Alexa Fluor 660663691작은 유기 염료(Small organic dye)유세포 분석
NovaFluor Red 700637701피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
Alexa Fluor 680681704작은 유기 염료(Small organic dye)현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더
NovaFluor Red 710637713피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
Alexa Fluor 700696719작은 유기 염료(Small organic dye)현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더
NovaFluor Red 725636725피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
NovaFluor Red 755636755피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
실험에 가장 적합한 염료 조합을 얻을 수 있는 설계 도구
Fluorescence SpectraViewer- 여러 형광단(fluorophore)의 스펙트럼 및 스펙트럼 특성 비교
패널 빌더- 유세포 분석 실험을 위한 최적의 형광단(fluorophore) 조합 선택
Stain-iT Cell Staining Simulator- 시약, 항체 또는 시간을 낭비하지 않고 세포 염색 시각화
EVOS 라이트 큐브 선택 가이드- 염료(dye)에 가장 적합한 라이트 큐브 선택
FluorophoreExcitationEmission화학적 성질플랫폼
Alexa Fluor 750752776작은 유기 염료(Small organic dye)현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더
APC-eFluor 780756785단백질-기반 탠덤 염료(Protein-based tandem dye)유세포 분석
실험에 가장 적합한 염료 조합을 얻을 수 있는 설계 도구
Fluorescence SpectraViewer- 여러 형광단(fluorophore)의 스펙트럼 및 스펙트럼 특성 비교
패널 빌더- 유세포 분석 실험을 위한 최적의 형광단(fluorophore) 조합 선택
Stain-iT Cell Staining Simulator- 시약, 항체 또는 시간을 낭비하지 않고 세포 염색 시각화
EVOS 라이트 큐브 선택 가이드- 염료(dye)에 가장 적합한 라이트 큐브 선택
FluorophoreExcitationEmission화학적 성질플랫폼
Brilliant Ultra Violet 395347399폴리머 염료(Polymer dye)유세포 분석
Alexa Fluor 350343441작은 유기 염료(Small organic dye)현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더
Brilliant Ultra Violet 496348493탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye)유세포 분석
Qdot 525 Probe300525양자 점(Quantum dot)현미경, 유세포 분석
Brilliant Ultra Violet 563349563탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye)유세포 분석
Qdot 565 Probe300564양자 점(Quantum dot)현미경, 유세포 분석
Qdot 605 Probe300603양자 점(Quantum dot)현미경, 유세포 분석
Brilliant Ultra Violet 615350607탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye)유세포 분석
Qdot 655 Probe300654양자 점(Quantum dot)현미경, 유세포 분석
Brilliant Ultra Violet 661349659탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye)유세포 분석
Qdot 705 Probe300702양자 점(Quantum dot)현미경, 유세포 분석
Brilliant Ultra Violet 737350740탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye)유세포 분석
Qdot 800 Probe300792양자 점(Quantum dot)현미경, 유세포 분석
Brilliant Ultra Violet 805349804탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye)유세포 분석
실험에 가장 적합한 염료(dye) 조합을 얻을 수 있는 설계 도구
Fluorescence SpectraViewer- 여러 형광단(fluorophore)의 스펙트럼 및 스펙트럼 특성 비교
패널 빌더- 유세포 분석 실험을 위한 최적의 형광단(fluorophore) 조합 선택
Stain-iT Cell Staining Simulator- 시약, 항체 또는 시간을 낭비하지 않고 세포 염색 시각화
EVOS 라이트 큐브 선택 가이드- 염료(dye)에 가장 적합한 라이트 큐브 선택
FluorophoreExcitationEmission화학적 성질플랫폼
Alexa Fluor 405401422작은 유기 염료(Small organic dye)현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더
Brilliant Violet 421406423폴리머 염료(Polymer dye)유세포 분석
Super Bright 436413431폴리머 염료(Polymer dye)유세포 분석
eFluor 450405445작은 유기 염료(Small organic dye)유세포 분석
Pacific Blue404455작은 유기 염료(Small organic dye)유세포 분석
Coumarin and Coumarin Derivatives387470작은 유기 염료(Small organic dye)현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더
Brilliant Violet 480437478폴리머 염료(Polymer dye)유세포 분석
Cyan Fluorescent Protein (CFP)435485발현 형광 단백질(Expressed fluorescent protein)현미경, 유세포 분석
eFluor 506419508작은 유기 염료(Small organic dye)유세포 분석
Pacific Green411510작은 유기 염료(Small organic dye)유세포 분석
Pacific Orange400551작은 유기 염료(Small organic dye)유세포 분석
Super Bright 600414601탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye)유세포 분석
Brilliant Violet 605405605탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye)유세포 분석
Super Bright 645414645탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye)유세포 분석
Brilliant Violet 650407646탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye)유세포 분석
Super Bright 702413702탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye)유세포 분석
Brilliant Violet 711406711탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye)유세포 분석
Super Bright 780413780탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye)유세포 분석
Brilliant Violet 786406788탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye)유세포 분석
실험에 가장 적합한 염료(dye) 조합을 얻을 수 있는 설계 도구
Fluorescence SpectraViewer- 여러 형광단(fluorophore)의 스펙트럼 및 스펙트럼 특성 비교
패널 빌더- 유세포 분석 실험을 위한 최적의 형광단(fluorophore) 조합 선택
Stain-iT Cell Staining Simulator- 시약, 항체 또는 시간을 낭비하지 않고 세포 염색 시각화
EVOS 라이트 큐브 선택 가이드- 염료(dye)에 가장 적합한 라이트 큐브 선택
FluorophoreExcitationEmission화학적 성질플랫폼
Green Fluorescent Protein (GFP)488510발현 형광 단백질(Expressed fluorescent protein)현미경, 유세포 분석
BODIPY FL502511작은 유기 염료(Small organic dye)현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더
NovaFluor Blue 510493513피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
Fluorescein (FITC)498517작은 유기 염료(Small organic dye)현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더
Alexa Fluor 488499520작은 유기 염료(Small organic dye)현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더
Oregon Green 488498526작은 유기 염료(Small organic dye)현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더
NovaFluor Blue 530508527피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
NovaFluor Blue 555493555피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
NovaFluor Blue 585 493586피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
NovaFluor Blue 610-30S508615피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
NovaFluor Blue 610-70S492616피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
NovaFluor Blue 660-40S508664피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
NovaFluor Blue 660-120S492665피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
PerCP-Cyanine5.5489679단백질-기반 탠덤 염료(Protein-based tandem dye)유세포 분석
PerCP-eFluor 710482708단백질-기반 탠덤 염료(Protein-based tandem dye)유세포 분석
실험에 가장 적합한 염료(dye) 조합을 얻을 수 있는 설계 도구
Fluorescence SpectraViewer- 여러 형광단(fluorophore)의 스펙트럼 및 스펙트럼 특성 비교
패널 빌더- 유세포 분석 실험을 위한 최적의 형광단(fluorophore) 조합 선택
Stain-iT Cell Staining Simulator- 시약, 항체 또는 시간을 낭비하지 않고 세포 염색 시각화
EVOS 라이트 큐브 선택 가이드- 염료(dye)에 가장 적합한 라이트 큐브 선택
FluorophoreExcitationEmission화학적 성질플랫폼
Alexa Fluor 532534553작은 유기 염료(Small organic dye)현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더
Cy3554566작은 유기 염료(Small organic dye)현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더
NovaFluor Yellow 570551566피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
Alexa Fluor 555553568작은 유기 염료(Small organic dye)현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더
Alexa Fluor 561556569작은 유기 염료(Small organic dye)유세포 분석
Alexa Fluor 546561572작은 유기 염료(Small organic dye)현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더
R-phycoerythrin (R-PE)565576단백질-기반 형광단(Protein-based fluorophore)유세포 분석
Tetramethylrhodamine (TRITC)552578작은 유기 염료(Small organic dye)현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더
Red Fluorescent Protein (RFP)555584발현 형광 단백질(Expressed fluorescent protein)현미경, 유세포 분석
NovaFluor Yellow 590563594피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
Alexa Fluor 568579603작은 유기 염료(Small organic dye)현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더
PE-eFluor 610565606단백질-기반 탠덤 염료(Protein-based tandem dye)유세포 분석
Texas Red (and Texas Red-X)595613작은 유기 염료(Small organic dye)현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더
NovaFluor Yellow 610551614피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
Alexa Fluor 594590618작은 유기 염료(Small organic dye)현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더
NovaFluor Yellow 660550664피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
NovaFluor Yellow 690551691피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
NovaFluor Yellow 700551701피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
NovaFluor Yellow 730551730피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
NovaFluor Yellow 755552755피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
PE-Cyanine7569780단백질-기반 탠덤 염료(Protein-based tandem dye)유세포 분석
실험에 가장 적합한 염료(dye) 조합을 얻을 수 있는 설계 도구
Fluorescence SpectraViewer- 여러 형광단(fluorophore)의 스펙트럼 및 스펙트럼 특성 비교
패널 빌더- 유세포 분석 실험을 위한 최적의 형광단(fluorophore) 조합 선택
Stain-iT Cell Staining Simulator- 시약, 항체 또는 시간을 낭비하지 않고 세포 염색 시각화
EVOS 라이트 큐브 선택 가이드- 염료(dye)에 가장 적합한 라이트 큐브 선택
FluorophoreExcitationEmission화학적 성질플랫폼
NovaFluor Red 660637658피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
Allophycocyanin (APC)651660단백질-기반 형광단(Protein-based fluorophore)유세포 분석
Cy5647665작은 유기 염료(Small organic dye)현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더
eFluor 660651668작은 유기 염료(Small organic dye)유세포 분석
Alexa Fluor 647650671작은 유기 염료(Small organic dye)현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더
NovaFluor Red 685637685피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
NovaFluor Blue 690672688피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
Alexa Fluor 660663691작은 유기 염료(Small organic dye)유세포 분석
NovaFluor Red 700637701피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
Alexa Fluor 680681704작은 유기 염료(Small organic dye)현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더
NovaFluor Red 710637713피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
Alexa Fluor 700696719작은 유기 염료(Small organic dye)현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더
NovaFluor Red 725636725피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
NovaFluor Red 755636755피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
실험에 가장 적합한 염료 조합을 얻을 수 있는 설계 도구
Fluorescence SpectraViewer- 여러 형광단(fluorophore)의 스펙트럼 및 스펙트럼 특성 비교
패널 빌더- 유세포 분석 실험을 위한 최적의 형광단(fluorophore) 조합 선택
Stain-iT Cell Staining Simulator- 시약, 항체 또는 시간을 낭비하지 않고 세포 염색 시각화
EVOS 라이트 큐브 선택 가이드- 염료(dye)에 가장 적합한 라이트 큐브 선택
FluorophoreExcitationEmission화학적 성질플랫폼
Alexa Fluor 750752776작은 유기 염료(Small organic dye)현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더
APC-eFluor 780756785단백질-기반 탠덤 염료(Protein-based tandem dye)유세포 분석
실험에 가장 적합한 염료 조합을 얻을 수 있는 설계 도구
Fluorescence SpectraViewer- 여러 형광단(fluorophore)의 스펙트럼 및 스펙트럼 특성 비교
패널 빌더- 유세포 분석 실험을 위한 최적의 형광단(fluorophore) 조합 선택
Stain-iT Cell Staining Simulator- 시약, 항체 또는 시간을 낭비하지 않고 세포 염색 시각화
EVOS 라이트 큐브 선택 가이드- 염료(dye)에 가장 적합한 라이트 큐브 선택
레이저 유형에 기반한 유세포 분석 형광단(fluorophore)을 찾아보기
피크 방출(emission) 파장에 기반한 형광단(fluorophore) 살펴보기
FluorophoreExcitationEmission화학적 성질플랫폼
Brilliant Ultra Violet 395347399폴리머 염료(Polymer dye)유세포 분석
Alexa Fluor 405401422작은 유기 염료(Small organic dye)현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더
Brilliant Violet 421406423폴리머 염료(Polymer dye)유세포 분석
Super Bright 436413431폴리머 염료(Polymer dye)유세포 분석
실험에 가장 적합한 염료(dye) 조합을 얻을 수 있는 설계 도구
Fluorescence SpectraViewer- 여러 형광단(fluorophore)의 스펙트럼 및 스펙트럼 특성 비교
패널 빌더- 유세포 분석 실험을 위한 최적의 형광단(fluorophore) 조합 선택
Stain-iT Cell Staining Simulator- 시약, 항체 또는 시간을 낭비하지 않고 세포 염색 시각화
EVOS 라이트 큐브 선택 가이드- 염료(dye)에 가장 적합한 라이트 큐브를 선택합니다.
FluorophoreExcitationEmission화학적 성질플랫폼
Alexa Fluor 350343441작은 유기 염료(Small organic dye)현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더
eFluor 450405445작은 유기 염료(Small organic dye)유세포 분석
Pacific Blue404455작은 유기 염료(Small organic dye)유세포 분석
Coumarin and Coumarin Derivatives387470작은 유기 염료(Small organic dye)현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더
Brilliant Violet 480437478폴리머 염료(Polymer dye)유세포 분석
Cyan Fluorescent Protein (CFP)435485발현 형광 단백질(Expressed fluorescent protein)현미경, 유세포 분석
Brilliant Ultra Violet 496348493탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye)유세포 분석
실험에 가장 적합한 염료 조합을 얻을 수 있는 설계 도구
Fluorescence SpectraViewer- 여러 형광단(fluorophore)의 스펙트럼 및 스펙트럼 특성 비교
패널 빌더- 유세포 분석 실험을 위한 최적의 형광단(fluorophore) 조합 선택
Stain-iT Cell Staining Simulator- 시약, 항체 또는 시간을 낭비하지 않고 세포 염색 시각화
EVOS 라이트 큐브 선택 가이드- 염료(dye)에 가장 적합한 라이트 큐브 선택
FluorophoreExcitationEmission화학적 성질플랫폼
eFluor 506419508작은 유기 염료(Small organic dye)유세포 분석
Green Fluorescent Protein (GFP)488510발현 형광 단백질(Expressed fluorescent protein)현미경, 유세포 분석
Pacific Green411510작은 유기 염료(Small organic dye)유세포 분석
BODIPY FL502511작은 유기 염료(Small organic dye)현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더
NovaFluor Blue 510493513피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
Fluorescein (FITC)498517작은 유기 염료(Small organic dye)현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더
Alexa Fluor 488499520작은 유기 염료(Small organic dye)현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더
Qdot 525 Probe300525양자 점(Quantum dot)현미경, 유세포 분석
Oregon Green 488498526작은 유기 염료(Small organic dye)현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더
NovaFluor Blue 530508527피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
실험에 가장 적합한 염료 조합을 얻을 수 있는 설계 도구
Fluorescence SpectraViewer- 여러 형광단(fluorophore)의 스펙트럼 및 스펙트럼 특성 비교
패널 빌더- 유세포 분석 실험을 위한 최적의 형광단(fluorophore) 조합 선택
Stain-iT Cell Staining Simulator- 시약, 항체 또는 시간을 낭비하지 않고 세포 염색 시각화
EVOS 라이트 큐브 선택 가이드- 염료(dye)에 가장 적합한 라이트 큐브 선택
FluorophoreExcitationEmission화학적 성질플랫폼
Pacific Orange400551작은 유기 염료(Small organic dye)유세포 분석
Alexa Fluor 532534553작은 유기 염료(Small organic dye)현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더
NovaFluor Blue 555493555피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
Brilliant Ultra Violet 563349563탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye)유세포 분석
Qdot 565 Probe300564양자 점(Quantum dot)현미경, 유세포 분석
Cy3554566작은 유기 염료(Small organic dye)현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더
NovaFluor Yellow 570551566피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
Alexa Fluor 555553568작은 유기 염료(Small organic dye)현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더
Alexa Fluor 561556569작은 유기 염료(Small organic dye)유세포 분석
Alexa Fluor 546561572작은 유기 염료(Small organic dye)현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더
R-phycoerythrin (R-PE)565576단백질-기반 형광단(Protein-based fluorophore)유세포 분석
Tetramethylrhodamine (TRITC)552578작은 유기 염료(Small organic dye)현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더
Red Fluorescent Protein (RFP)555584발현 형광 단백질(Expressed fluorescent protein)현미경, 유세포 분석
NovaFluor Blue 585493586피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
NovaFluor Yellow 590563594피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
실험에 가장 적합한 염료 조합을 얻을 수 있는 설계 도구
Fluorescence SpectraViewer- 여러 형광단(fluorophore)의 스펙트럼 및 스펙트럼 특성 비교
패널 빌더- 유세포 분석 실험을 위한 최적의 형광단(fluorophore) 조합 선택
Stain-iT Cell Staining Simulator- 시약, 항체 또는 시간을 낭비하지 않고 세포 염색 시각화
EVOS 라이트 큐브 선택 가이드- 염료(dye)에 가장 적합한 라이트 큐브 선택
FluorophoreExcitationEmission화학적 성질플랫폼
Super Bright 600 414601탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye)유세포 분석
Alexa Fluor 568579603작은 유기 염료(Small organic dye)현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더
Qdot 605 Probe300603양자 점(Quantum dot)현미경, 유세포 분석
Brilliant Violet 605405605탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye)유세포 분석
PE-eFluor 610565606단백질-기반 탠덤 염료(Protein-based tandem dye)유세포 분석
Brilliant Ultra Violet 615350607탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye)유세포 분석
Texas Red (and Texas Red-X)595613작은 유기 염료(Small organic dye)현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더
NovaFluor Yellow 610551614피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
NovaFluor Blue 610-30S508615피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
NovaFluor Blue 610-70S492616피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
Alexa Fluor 594590618작은 유기 염료(Small organic dye)현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더
실험에 가장 적합한 염료(dye) 조합을 얻을 수 있는 설계 도구
Fluorescence SpectraViewer- 여러 형광단(fluorophore)의 스펙트럼 및 스펙트럼 특성 비교
패널 빌더- 유세포 분석 실험을 위한 최적의 형광단(fluorophore) 조합 선택
Stain-iT Cell Staining Simulator- 시약, 항체 또는 시간을 낭비하지 않고 세포 염색 시각화
EVOS 라이트 큐브 선택 가이드- 염료(dye)에 가장 적합한 라이트 큐브 선택
FluorophoreExcitationEmission화학적 성질플랫폼
Super Bright 645414645탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye)유세포 분석
Brilliant Violet 650407646탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye)유세포 분석
Qdot 655 Probe300654양자 점(Quantum dot)현미경, 유세포 분석
NovaFluor Red 660637658피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
Brilliant Ultra Violet 661349659탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye)유세포 분석
Allophycocyanin (APC)651660단백질-기반 형광단(Protein-based fluorophore)유세포 분석
NovaFluor Blue 660-40S508664피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
NovaFluor Yellow 660550664피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
Cy5647665작은 유기 염료(Small organic dye)현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더
NovaFluor Blue 660-120S492665피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
eFluor 660651668작은 유기 염료(Small organic dye)유세포 분석
Alexa Fluor 647650671작은 유기 염료(Small organic dye)현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더
PerCP-Cyanine5.5489679단백질-기반 탠덤 염료(Protein-based tandem dye)유세포 분석
실험에 가장 적합한 염료(dye) 조합을 얻을 수 있는 설계 도구
Fluorescence SpectraViewer- 여러 형광단(fluorophore)의 스펙트럼 및 스펙트럼 특성 비교
패널 빌더- 유세포 분석 실험을 위한 최적의 형광단(fluorophore) 조합 선택
Stain-iT Cell Staining Simulator- 시약, 항체 또는 시간을 낭비하지 않고 세포 염색 시각화
EVOS 라이트 큐브 선택 가이드- 염료(dye)에 가장 적합한 라이트 큐브 선택
FluorophoreExcitationEmission화학적 성질플랫폼
NovaFluor Red 685637685피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
NovaFluor Blue 690672688피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
Alexa Fluor 660663691작은 유기 염료(Small organic dye)유세포 분석
NovaFluor Yellow 690551691피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
NovaFluor Red 700637701피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
NovaFluor Yellow 700551701피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
Qdot 705 Probe300702양자 점(Quantum dot)현미경, 유세포 분석
Super Bright 702413702탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye)유세포 분석
Alexa Fluor 680681704작은 유기 염료(Small organic dye)현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더
PerCP-eFluor 710482708단백질-기반 탠덤 염료(Protein-based tandem dye)유세포 분석
Brilliant Violet 711406711탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye)유세포 분석
NovaFluor Red 710637713피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
Alexa Fluor 700696719작은 유기 염료(Small organic dye)현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더
NovaFluor Red 725636725피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
실험에 가장 적합한 염료 조합을 얻을 수 있는 설계 도구
Fluorescence SpectraViewer- 여러 형광단(fluorophore)의 스펙트럼 및 스펙트럼 특성 비교
패널 빌더- 유세포 분석 실험을 위한 최적의 형광단(fluorophore) 조합 선택
Stain-iT Cell Staining Simulator- 시약, 항체 또는 시간을 낭비하지 않고 세포 염색 시각화
EVOS 라이트 큐브 선택 가이드- 염료(dye)에 가장 적합한 라이트 큐브 선택
FluorophoreExcitationEmission화학적 성질플랫폼
NovaFluor Yellow 730551730피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
Brilliant Ultra Violet 737350740탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye)유세포 분석
NovaFluor Red 755636755피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
NovaFluor Yellow 755551755피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
Alexa Fluor 750752776작은 유기 염료(Small organic dye)현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더
PE-Cyanine7569780단백질-기반 탠덤 염료(Protein-based tandem dye)유세포 분석
Super Bright 780413780탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye)유세포 분석
APC-eFluor 780756785단백질-기반 탠덤 염료(Protein-based tandem dye)유세포 분석
Brilliant Violet 786406788탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye)유세포 분석
Qdot 800 Probe300792양자 점(Quantum dot)현미경, 유세포 분석
Brilliant Ultra Violet 805349804탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye)유세포 분석
실험에 가장 적합한 염료(dye) 조합을 얻을 수 있는 설계 도구
Fluorescence SpectraViewer- 여러 형광단(fluorophore)의 스펙트럼 및 스펙트럼 특성 비교
패널 빌더- 유세포 분석 실험을 위한 최적의 형광단(fluorophore) 조합 선택
Stain-iT Cell Staining Simulator- 시약, 항체 또는 시간을 낭비하지 않고 세포 염색 시각화
EVOS 라이트 큐브 선택 가이드- 염료(dye)에 가장 적합한 라이트 큐브 선택
FluorophoreExcitationEmission화학적 성질플랫폼
Brilliant Ultra Violet 395347399폴리머 염료(Polymer dye)유세포 분석
Alexa Fluor 405401422작은 유기 염료(Small organic dye)현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더
Brilliant Violet 421406423폴리머 염료(Polymer dye)유세포 분석
Super Bright 436413431폴리머 염료(Polymer dye)유세포 분석
실험에 가장 적합한 염료(dye) 조합을 얻을 수 있는 설계 도구
Fluorescence SpectraViewer- 여러 형광단(fluorophore)의 스펙트럼 및 스펙트럼 특성 비교
패널 빌더- 유세포 분석 실험을 위한 최적의 형광단(fluorophore) 조합 선택
Stain-iT Cell Staining Simulator- 시약, 항체 또는 시간을 낭비하지 않고 세포 염색 시각화
EVOS 라이트 큐브 선택 가이드- 염료(dye)에 가장 적합한 라이트 큐브를 선택합니다.
FluorophoreExcitationEmission화학적 성질플랫폼
Alexa Fluor 350343441작은 유기 염료(Small organic dye)현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더
eFluor 450405445작은 유기 염료(Small organic dye)유세포 분석
Pacific Blue404455작은 유기 염료(Small organic dye)유세포 분석
Coumarin and Coumarin Derivatives387470작은 유기 염료(Small organic dye)현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더
Brilliant Violet 480437478폴리머 염료(Polymer dye)유세포 분석
Cyan Fluorescent Protein (CFP)435485발현 형광 단백질(Expressed fluorescent protein)현미경, 유세포 분석
Brilliant Ultra Violet 496348493탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye)유세포 분석
실험에 가장 적합한 염료 조합을 얻을 수 있는 설계 도구
Fluorescence SpectraViewer- 여러 형광단(fluorophore)의 스펙트럼 및 스펙트럼 특성 비교
패널 빌더- 유세포 분석 실험을 위한 최적의 형광단(fluorophore) 조합 선택
Stain-iT Cell Staining Simulator- 시약, 항체 또는 시간을 낭비하지 않고 세포 염색 시각화
EVOS 라이트 큐브 선택 가이드- 염료(dye)에 가장 적합한 라이트 큐브 선택
FluorophoreExcitationEmission화학적 성질플랫폼
eFluor 506419508작은 유기 염료(Small organic dye)유세포 분석
Green Fluorescent Protein (GFP)488510발현 형광 단백질(Expressed fluorescent protein)현미경, 유세포 분석
Pacific Green411510작은 유기 염료(Small organic dye)유세포 분석
BODIPY FL502511작은 유기 염료(Small organic dye)현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더
NovaFluor Blue 510493513피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
Fluorescein (FITC)498517작은 유기 염료(Small organic dye)현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더
Alexa Fluor 488499520작은 유기 염료(Small organic dye)현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더
Qdot 525 Probe300525양자 점(Quantum dot)현미경, 유세포 분석
Oregon Green 488498526작은 유기 염료(Small organic dye)현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더
NovaFluor Blue 530508527피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
실험에 가장 적합한 염료 조합을 얻을 수 있는 설계 도구
Fluorescence SpectraViewer- 여러 형광단(fluorophore)의 스펙트럼 및 스펙트럼 특성 비교
패널 빌더- 유세포 분석 실험을 위한 최적의 형광단(fluorophore) 조합 선택
Stain-iT Cell Staining Simulator- 시약, 항체 또는 시간을 낭비하지 않고 세포 염색 시각화
EVOS 라이트 큐브 선택 가이드- 염료(dye)에 가장 적합한 라이트 큐브 선택
FluorophoreExcitationEmission화학적 성질플랫폼
Pacific Orange400551작은 유기 염료(Small organic dye)유세포 분석
Alexa Fluor 532534553작은 유기 염료(Small organic dye)현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더
NovaFluor Blue 555493555피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
Brilliant Ultra Violet 563349563탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye)유세포 분석
Qdot 565 Probe300564양자 점(Quantum dot)현미경, 유세포 분석
Cy3554566작은 유기 염료(Small organic dye)현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더
NovaFluor Yellow 570551566피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
Alexa Fluor 555553568작은 유기 염료(Small organic dye)현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더
Alexa Fluor 561556569작은 유기 염료(Small organic dye)유세포 분석
Alexa Fluor 546561572작은 유기 염료(Small organic dye)현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더
R-phycoerythrin (R-PE)565576단백질-기반 형광단(Protein-based fluorophore)유세포 분석
Tetramethylrhodamine (TRITC)552578작은 유기 염료(Small organic dye)현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더
Red Fluorescent Protein (RFP)555584발현 형광 단백질(Expressed fluorescent protein)현미경, 유세포 분석
NovaFluor Blue 585493586피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
NovaFluor Yellow 590563594피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
실험에 가장 적합한 염료 조합을 얻을 수 있는 설계 도구
Fluorescence SpectraViewer- 여러 형광단(fluorophore)의 스펙트럼 및 스펙트럼 특성 비교
패널 빌더- 유세포 분석 실험을 위한 최적의 형광단(fluorophore) 조합 선택
Stain-iT Cell Staining Simulator- 시약, 항체 또는 시간을 낭비하지 않고 세포 염색 시각화
EVOS 라이트 큐브 선택 가이드- 염료(dye)에 가장 적합한 라이트 큐브 선택
FluorophoreExcitationEmission화학적 성질플랫폼
Super Bright 600 414601탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye)유세포 분석
Alexa Fluor 568579603작은 유기 염료(Small organic dye)현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더
Qdot 605 Probe300603양자 점(Quantum dot)현미경, 유세포 분석
Brilliant Violet 605405605탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye)유세포 분석
PE-eFluor 610565606단백질-기반 탠덤 염료(Protein-based tandem dye)유세포 분석
Brilliant Ultra Violet 615350607탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye)유세포 분석
Texas Red (and Texas Red-X)595613작은 유기 염료(Small organic dye)현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더
NovaFluor Yellow 610551614피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
NovaFluor Blue 610-30S508615피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
NovaFluor Blue 610-70S492616피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
Alexa Fluor 594590618작은 유기 염료(Small organic dye)현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더
실험에 가장 적합한 염료(dye) 조합을 얻을 수 있는 설계 도구
Fluorescence SpectraViewer- 여러 형광단(fluorophore)의 스펙트럼 및 스펙트럼 특성 비교
패널 빌더- 유세포 분석 실험을 위한 최적의 형광단(fluorophore) 조합 선택
Stain-iT Cell Staining Simulator- 시약, 항체 또는 시간을 낭비하지 않고 세포 염색 시각화
EVOS 라이트 큐브 선택 가이드- 염료(dye)에 가장 적합한 라이트 큐브 선택
FluorophoreExcitationEmission화학적 성질플랫폼
Super Bright 645414645탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye)유세포 분석
Brilliant Violet 650407646탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye)유세포 분석
Qdot 655 Probe300654양자 점(Quantum dot)현미경, 유세포 분석
NovaFluor Red 660637658피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
Brilliant Ultra Violet 661349659탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye)유세포 분석
Allophycocyanin (APC)651660단백질-기반 형광단(Protein-based fluorophore)유세포 분석
NovaFluor Blue 660-40S508664피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
NovaFluor Yellow 660550664피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
Cy5647665작은 유기 염료(Small organic dye)현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더
NovaFluor Blue 660-120S492665피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
eFluor 660651668작은 유기 염료(Small organic dye)유세포 분석
Alexa Fluor 647650671작은 유기 염료(Small organic dye)현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더
PerCP-Cyanine5.5489679단백질-기반 탠덤 염료(Protein-based tandem dye)유세포 분석
실험에 가장 적합한 염료(dye) 조합을 얻을 수 있는 설계 도구
Fluorescence SpectraViewer- 여러 형광단(fluorophore)의 스펙트럼 및 스펙트럼 특성 비교
패널 빌더- 유세포 분석 실험을 위한 최적의 형광단(fluorophore) 조합 선택
Stain-iT Cell Staining Simulator- 시약, 항체 또는 시간을 낭비하지 않고 세포 염색 시각화
EVOS 라이트 큐브 선택 가이드- 염료(dye)에 가장 적합한 라이트 큐브 선택
FluorophoreExcitationEmission화학적 성질플랫폼
NovaFluor Red 685637685피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
NovaFluor Blue 690672688피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
Alexa Fluor 660663691작은 유기 염료(Small organic dye)유세포 분석
NovaFluor Yellow 690551691피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
NovaFluor Red 700637701피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
NovaFluor Yellow 700551701피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
Qdot 705 Probe300702양자 점(Quantum dot)현미경, 유세포 분석
Super Bright 702413702탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye)유세포 분석
Alexa Fluor 680681704작은 유기 염료(Small organic dye)현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더
PerCP-eFluor 710482708단백질-기반 탠덤 염료(Protein-based tandem dye)유세포 분석
Brilliant Violet 711406711탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye)유세포 분석
NovaFluor Red 710637713피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
Alexa Fluor 700696719작은 유기 염료(Small organic dye)현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더
NovaFluor Red 725636725피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
실험에 가장 적합한 염료 조합을 얻을 수 있는 설계 도구
Fluorescence SpectraViewer- 여러 형광단(fluorophore)의 스펙트럼 및 스펙트럼 특성 비교
패널 빌더- 유세포 분석 실험을 위한 최적의 형광단(fluorophore) 조합 선택
Stain-iT Cell Staining Simulator- 시약, 항체 또는 시간을 낭비하지 않고 세포 염색 시각화
EVOS 라이트 큐브 선택 가이드- 염료(dye)에 가장 적합한 라이트 큐브 선택
FluorophoreExcitationEmission화학적 성질플랫폼
NovaFluor Yellow 730551730피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
Brilliant Ultra Violet 737350740탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye)유세포 분석
NovaFluor Red 755636755피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
NovaFluor Yellow 755551755피톤-기반 DNA 골격 염료(Phiton-based DNA scaffold dye)유세포 분석
Alexa Fluor 750752776작은 유기 염료(Small organic dye)현미경, 유세포 분석, 형광 마이크로플레이트 리더
PE-Cyanine7569780단백질-기반 탠덤 염료(Protein-based tandem dye)유세포 분석
Super Bright 780413780탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye)유세포 분석
APC-eFluor 780756785단백질-기반 탠덤 염료(Protein-based tandem dye)유세포 분석
Brilliant Violet 786406788탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye)유세포 분석
Qdot 800 Probe300792양자 점(Quantum dot)현미경, 유세포 분석
Brilliant Ultra Violet 805349804탠덤 폴리머 염료(Tandem polymer dye)유세포 분석
실험에 가장 적합한 염료(dye) 조합을 얻을 수 있는 설계 도구
Fluorescence SpectraViewer- 여러 형광단(fluorophore)의 스펙트럼 및 스펙트럼 특성 비교
패널 빌더- 유세포 분석 실험을 위한 최적의 형광단(fluorophore) 조합 선택
Stain-iT Cell Staining Simulator- 시약, 항체 또는 시간을 낭비하지 않고 세포 염색 시각화
EVOS 라이트 큐브 선택 가이드- 염료(dye)에 가장 적합한 라이트 큐브 선택
형광단(Fluorophore) 브랜드
NovaFluor dye
NovaFluor dye는 피톤(Phiton) 기술을 사용하여 레이저 라인 간 교차 여기를 최소화하면서 고유한 형광 특징을 생성하여 향상된 분해능을 제공하고 보상(compensation) 필요성을 낮춥니다.
Qdot probe
Qdot probe는 live cell 이미징을 위한 장시간 광안정성, post in vivo 연구를 위한 고정성, 크로스톡(crosstalk)을 낮추기 위한 좁은 emission 스펙트럼을 갖춘 single-excitation 멀티컬러 분석을 위한 밝은 형광 성능을 제공합니다.
리소스
flow-cytometry-protocols-handbook-736x736
유세포 분석 프로토콜 핸드북
샘플 전처리부터 수많은 세포 자극 조건, 염색, 면역표현형 분석, 데이터 분석 전략에 이르기까지 유세포 분석에 필요한 프로토콜을 제공합니다.
핸드북 요청
fluorophore-selection-guide-cover-736x736
유세포 분석용 형광단(fluorophore) 및 시약 선택 가이드
당사에서 제공하는 광범위한 염료(dye) 및 라벨링 시약을 찾아볼 수 있는 편리한 참조 포스터.
가이드 요청
imaging-protocols-handbook-736x736
이미징 프로토콜 핸드북
샘플 및 어세이 전처리에서 염색, 라벨링 및 데이터 분석 전략에 이르기까지 이미징에 필요한 프로토콜을 제공합니다.
핸드북 요청
CyTM는 GE Healthcare의 상표 또는 등록 상표입니다.