TOPO PCR Cloning
20년 전부터 TOPO 브랜드는 PCR 클로닝 분야에서 탁월한 품질로 시장을 주도하는 혁신과 동일한 의미로 인정받고 있습니다. 오늘날 Invitrogen TOPO 클로닝 키트는 여전히 가장 신속하고 간편하며 가장 효율적인 복제 솔루션입니다. 이를 대체할 수 있는 제품은 없습니다.
TOPO PCR 클로닝 핸드북
TOPO 클로닝 기술 하이라이트
  • 신속함 - 5분, 실온 반응
  • 간편함 - 간단한 3개의 단계만으로 PCR 산물의 어느 한 말단에 제한 부위 및/또는 범용 프라이머 부위 삽입
  • 효율성 - 원하는 삽입체를 담은 클론을 최대 95%의 수율로 산출
  • 유연성 - 선택한 중합효소(polymerase)에 알맞는 다양한 형태와 크기로 제공
  • 입증됨 - 20,000회에 달하는 인용 횟수
어떠한 다운스트림 애플리케이션에서도 TOPO PCR 클로닝 솔루션은 적합한 클론을 더욱 빠르게 얻을 수 있도록 돕고, 더욱 중요한 질문에 대한 답을 얻는 데 시간을 투자할 수 있도록 해줍니다.
TOPO 사용 팁
치명적인 ccdB 유전자를 포함하는 TOPO Zero Blunt 벡터를 사용하여 청/백 선별법(blue/white screening)을 제거합니다. PCR 산물의 삽입(insertion)에 의해 교란이 발생하는 경우 양성 재조합만 변형에 따른 성장이 허용됩니다.
내게 맞는 TOPO 클로닝 솔루션 선택하기
Invitrogen TOPO PCR 클로닝 기술은 클로닝 효율을 향상시키고, 프로토콜 셋업을 단순화하고, 다양한 크기의 PCR 삽입체(insert)를 수용하기 위해 개발되었습니다. TOPO 기술은 추가의 라이게이션(ligation) 단계없이도 5분 안에 호환가능한 말단을 가진 삽입체를 벡터에 쉽게 결합할 수 있도록 합니다. 아래 TOPO 클로닝 솔루션에 대해 자세히 알아보십시오.
교정(proofreading) 열안정성 중합효소를 사용하여 증폭시킨 평활 말단 PCR 산물을 플라스미드 벡터에 직접 삽입할 수 있습니다. 이를 통해 25%의 추가 반응을 얻을 수 있습니다.
서브클로닝을 위해 Taq 중합효소로 증폭된 PCR 산물을 플라스미드 벡터에 직접 삽입할 수 있습니다. 이를 통해 25%의 추가 반응을 얻을 수 있습니다.
새로운 선형 topoisomerase I-활성화 pCR-XL-2-TOPO 벡터를 사용하여 더 길어진 PCR 산물(최대 13kb)에 대한 간편한 고효율 클로닝이 가능합니다.
TOPO 키트, 컴피턴트(competent)세포 미포함
이를 통해 25%의 추가 반응을 얻을 수 있습니다.
TOPO 기술을 이용한 Gateway 재조합 클로닝
TOPO 기술을 이용한 발현 클로닝
주요 동영상
TOPO PCR 클로닝 기술의 작용 원리 알아보기
5분만에 95%의 회수율로 클론을 간단히 얻을 수 있는 방법에 대해 알아보십시오.
개발자 소개
합성 생물학 R&D 연구원인 Jon Chestnut 박사와 함께 혁신적인 TOPO 클로닝의 개발 과정에 대해 알아보십시오.
Dr. Jon Chesnut
TOPO 클로닝 기술
클로닝 지원 센터
클로닝 애플리케이션을 위한 팁, 문제해결 도움말 및 리소스를 제공합니다.
클로닝 교육
PCR 클로닝 전략 및 서브클로닝 접근법 관련 정보를 제공합니다.
PCR 교육
PCR의 원리, 구성 요소, 사이클 파라미터, 방법 및 애플리케이션 관련 정보를 제공합니다.