유전자 발현 분석 솔루션
유전자 발현 프로파일링, 스크리닝, 검증, 바이오마커 분석을 위한 종합적 솔루션
유전자 발현 분석은 여러 유전자(프로파일링) 및/또는 여러 샘플(스크리닝)의 RNA 발현 정도를 동시 비교합니다. 이 분석은 과학자들이 표현형의 차이에 대한 분자적인 기초를 확인하고 심층 연구를 위해 유전자 발현 타겟을 선별하는 데 도움이 됩니다.
이러한 유전자 발현 차이는 특정 질병 표현형의 잠재적인 바이오마커 발견으로 이어질 수 있으며 더 나아가 바이오마커 검증을 가능하게 합니다. 유전자 발현 분석은 정상적인 생물학적 프로세스와 질병 프로세스에서의 유전자 발현 차이, 바이오마커 시그너처(biomarker signature) 식별과 검증에 통찰력을 제공합니다.
실험의 반복없이 기술 전환이 가능한 다수 유전자 발현 플랫폼(qPCR, microarrays, NGS) 간의 높은 데이터 일치를 설명하는 기술 노트를 읽어보십시오.
기술 노트 다운로드
Roberts
All new! 유전자 발현 분석 과학자 스포트라이트
유전체학 분야의 주요 오피니언 리더들의 연구 관심 분야 토론에 대해 알아보십시오. 당사의 기술 솔루션이 유전자 발현 분석 요구에 어떻게 도움이 될 수 있는지 확인해 보십시오.
과학자 스포트라이트 보기 ›
Gene Expression Analysis and Profiling Instruments
당사의 유전자 발현 분석 솔루션 및 기술에 대해 알아보십시오.
Real-Time PCR에 의한 유전자 발현 분석
Real-time PCR은 차등적 유전자 발현 프로파일의 검증을 위한 골드 스탠더드(gold standard) 기술입니다. TaqMan 유전자 발현 어세이와 다양한 형태의 제품을 종합적으로 제공하여 빠르고 비용 대비 효과적인 결과를 얻을 수 있습니다.
마이크로어레이에 의한 유전자 발현 프로파일링
마이크로어레이는 공개된 염기서열 데이터 소스로부터 최신 콘텐츠로 설계되었으며, 생물정보학 리소스가 필요하지 않은 까다로운 샘플에서도 빠르고 정확하며 상세한 전사체-범위의 발현 프로파일링을 가능하게 합니다.
염기서열분석(Sequencing)에 의한 유전자 발현 프로파일링
Next-generation sequencing에 의한 전사체(Transcriptome) 서열분석으로 가설-중립적 접근법을 이용한 차등 발현된 유전자의 발견이 가능하게 되었습니다.         
부합법 기반 어세이(hybridization-based assay)에 의한 유전자 발현 프로파일링
복합 부합법 기반 어세이는 유전자 발현 전사체의 직접 정량을 위해 신호 증폭에 사용되는 브랜치형(branched) DNA 기술을 활용합니다. 이 어세이(assay)는 RNA 정제 또는 효소 조작 없이 세포 또는 조직 균질액으로부터 직접 RNA를 정량적으로 측정하도록 설계되었습니다.
디지털 PCR에 의한 유전자 발현 정량 분석
디지털 PCR로 매우 정확한 측정이 가능하며 두 배 이하의 유전자 발현 수준 변화를 해결할 수 있습니다. 디지털 PCR은 참조 유전자 없이 전사물의 절대 정량을 측정하는 데에도 사용할 수 있습니다.