레오미터 액세서리
모든 유변학적 측정을 위한 고성능 도구
다양한 조건에서 정확한 측정을 달성하는 데 필요한 액세서리로 유변학적 분석의 범위를 확장할 수 있습니다. 당사는 빠르고 유연한 시료 분석을 위해 설계된 전체 구성 요소 포트폴리오와 함께 포괄적이고 다양한 적용이 가능한 유변학 소프트웨어를 제공합니다. 
HAAKE RheoWin 소프트웨어
레오미터 작업을 쉽게 탐색하는 데 필요한 강력하면서도 직관적인 소프트웨어를 확인해 보십시오. 이 사용하기 쉬운 소프트웨어는 기기를 제어하고 측정 및 평가 루틴을 개발하며 데이터를 평가하는 데 도움이 됩니다. 이 소프트웨어는 모든 수준의 사용자를 위해 설계되었으며 모든 실험실의 특정 요구를 충족하도록 설계된 옵션 소프트웨어 모듈을 제공합니다. 
HAAKE 레오미터용 온도 모듈
특정 응용 분야에 필요한 특정 온도 모듈을 사용할 수 있습니다. 고객의 특정 요구에 맞는 전기, 액체 제어 및 Peltier 온도 모듈 등 광범위한 온도 범위를 포괄하는 다양한 플러그 앤 플레이 모듈을 제공합니다.
HAAKE 레오미터용 측정 지오메트리
원뿔 및 플레이트, 평행 플레이트, 동축 실린더, 이중 간격 실린더, 베인 또는 나선형 핀 로터 등 특정 연구에 필요한 측정 지오메트리를 선택할 수 있습니다. 당사의 측정 지오메트리에는 자동 인식 기능인 "Connect Assist"가 포함되어 있으며 강철, 티타늄, 내화학성 Hastelloy™ 및 일회용 알루미늄 등의 다양한 물질로 만들어지고 매끄럽거나 샌드블라스트 처리된 톱니 모양 표면 마감으로 다양한 유형의 시료를 정확하게 측정할 수 있습니다.
응용 분야별 측정 셀
HAAKE MARS 레오미터용 UV 경화 측정 셀
다양한 종류의 UV 경화 셀로 광화학 경화 반응 전, 중 및 후에 시료 물성 변화를 조사할 수 있습니다. 
HAAKE MARS 레오미터용 마찰 측정 셀
Thermo Scientific HAAKE MARS 레오미터의 경우, ball-on-3-plates 마찰 측정 지오메트리를 통해 마찰 및 윤활 물성을 측정할 수 있습니다.
HAAKE MARS 레오미터용 온도 챔버
온도 테스트 챔버는 Thermo Scientific HAAKE MARS 레오미터로 유변학적 측정을 수행하는 동안 가장 광범위한 범위에서 시료의 정확하고 균일한 온도 제어를 보장합니다.
HAAKE 레오미터용 압력 셀
HAAKE MARS, HAAKE MARS iQ 및 HAAKE Viscotester iQ 레오미터 플랫폼용 압력 셀 포트폴리오를 활용하여 높은 압력에서 유변학적 테스트를 수행할 수 있습니다.
HAAKE MARS 40/60 레오미터로 계면 유변학 검사를 수행하기 위한 Du Noüy Ring 또는 Bicone 설정
계면 전단 점도 또는 계면 저장 및 손실 계수와 같은 관련 계면 유변학적 물성은 레오미터를 Du Noüy Ring 또는 Bicone 측정 지오메트리로 조합함으로써 정량적으로 결정할 수 있습니다. 
HAAKE MARS 레오미터를 사용한 굽힘 및 파쇄 테스트를 위한 텍스처 분석
3점 굽힘 도구로 광범위한 물질의 굽힘 및 파쇄 거동을 연구할 수 있습니다.
유변학과 분광학 기술의 결합
HAAKE MARS 40/60 레오미터와 푸리에 변환 적외선(FTIR) 분광법, Raman 분광법 및 광학 현미경 검사와 같은 다른 기술을 결합하여 정보 수집을 극대화할 수 있습니다. 이러한 다중 모드 기술을 사용하여 두 가지 다른 분석 기술의 데이터 수집이 동기화되어 시간을 절약하고 동일한 측정 조건을 보장합니다. 
HAAKE MARS 40/60 레오미터용 Rheonaut 모듈
FTIR 분광법을 사용하여 분자 수준에서 유변학적 물성과 구조적 변화를 동시에 측정함으로써 제형 개발 및 공정 최적화를 가속화할 수 있습니다.
HAAKE MARS 40/60 레오미터용 RheoRaman 모듈
시료의 미세 구조에 대한 정보를 제공하는 동시 Raman 분광법과 유변학적 측정을 결합하여 응력 또는 변형 시 물질이 어떻게 작용하는지 분석합니다.
HAAKE MARS 40/60 레오미터용 RheoScope 모듈
시료의 미세 구조에서 유변학적 물성 및 변화를 측정하여 제형 개발, 공정 최적화 및 제품 가공성의 속도를 높입니다.